감도 높은 범용 검출기
감도 높은 범용 검출기
거의 균일한 반응을 보여주는 고감도 범용 검출기입니다. 하전 에어로졸 검출기는 제약(대분자 및 소분자), 생체 분자, 식음료, 특수 화학물질, 고분자 분야의 광범위한 분석물을 측정합니다. 이러한 유연성과 성능은 분석적 연구개발에 이상적인 한편 검출기의 단순성과 재현성은 제조 QC/QA 작업에 도움을 줍니다.
HPLC 및 UHPLC 하전 에어로졸 검출기
모세관, 마이크로보어(microbore), 일반 보어(normal-bore) 컬럼과 함께 사용하여 날로 발전하는 컬럼 기술의 이점을 활용할 수 있습니다. Corona Veo 검출기는 모든 제조업체의 LC, HPLC 또는 UHPLC를 통합하도록 설계되었습니다.
Vanquish UHPLC 시스템의 향상된 분리 속도 및 분해능을 활용해보십시오. Vanquish Charged Aerosol Detector의 준범용 검출 기능을 이용하면 거의 모든 물질을 검출하고 정량화할 수 있습니다.
주요 동영상