자신있게 정부 규정을 준수하십시오
에틸렌 옥사이드 배출 모니터링에 대한 미국 EPA(Environmental Protection Agencies)의 변화하는 규정을 준수하는 것은 어려울 수 있습니다. 그러나, 적절한 도구와 지원을 사용하면 이를 해결할 수 있습니다. 최첨단 솔루션으로 독성 에틸렌 옥사이드 가스를 정밀하게 검출할 수 있어 규정을 준수하도록 지원하고 원활한 운영을 보장하며 작업자의 호흡구역을 보호합니다.
MAX-IR을 사용해 과제를 해결해보세요.
에틸렌 옥사이드(EtO)는 의료 장비 살균 및 화학제품 제조 등의 응용 분야에 사용됩니다. 에틸렌 옥사이드는 알려진 발암물질이자 대기 오염물질로, 배출량과 작업장 공기 모니터링을 모두 해결할 수 있도록 모니터링하는 것이 중요합니다.
Thermo Scientific MAX-iAQ 대기 모니터링 시스템 및 EMS-10 CEMS(Continuous Emissions Monitoring System)은 실시간으로 저농도의 EtO 배출을 모니터링하는 데 이상적인 솔루션입니다. 이솔루션은 누출을 즉각적으로 감지하고, 미국 EPA 기준을 초과하는 성능을 제공합니다. 검출 한계(LOD)는 1 ppb(parts-per-billion)수준이며, 응답 시간은 15초 미만입니다. 강력하고 신뢰할 수 있는 이 시스템은 가동 중단 시간을 최소화하고 유지 관리를 최소화하여 작업을 중단 없이 수행할 수 있도록 보장합니다. 당사의 포괄적인 지원에는 설치, 현장 서비스 및 애플리케이션 지원을 위한 기술 전문 지식이 포함됩니다.
실내 공기 품질을 보호하고 작업자를 이 유해 가스에 대한 노출 위험으로부터 보호할 수 있는 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 적절한 시스템을 사용하면 이러한 위험을 관리하고 줄일 수 있으므로 안전한 업무 환경을 보장할 수 있습니다.
상업용 EtO 살균업체에 대한 EPA의 최종 NESHAP 규정 이해
상업용 EtO 살균업체에 대한 EPA의 최종 NESHAP 규정 이해
Q&A: 업계 전문가들이 규정 준수 및 장기적인 회복탄력성을 위한 규제 지침과 기술 솔루션을 심도 있게 다룹니다.
기사 읽기
  • 누출을 즉각적으로 감지할 수 있는 빠르고 민감한 분석을 지원합니다.
  • 1 ppb의 검출 한계(LOD)와 15초 미만의 응답 시간으로 미국 EPA 기준을 초과하는 성능을 제공합니다.
  • 가동 중지 시간 및 유지 보수가 최소화된 견고하고 신뢰성 있는 작동을 보장합니다.
  • 설치, 현장 서비스 및 애플리케이션 지원을 포함한 기술 전문 지식을 통해 안심하고 사용할 수 있습니다.
MAX-iR FTIR 가스 분석기가 광학적으로 향상된 FTIR(OE-FTIR) 기술을 사용하여 저농도 및 높은 반응성으로 인해 모니터링이 어려움이 있는 EtO 미량 가스를 어떻게 효과적으로 감지하는지 알아보세요.
제품
MAX-iAQ Continuous Ambient Air Monitoring system
MAX-iAQ 연속 대기 모니터링 시스템
MAX-iAQ는 새롭게 제안된 작업자 안전을 위한 규정을 준수하기 위한 완전 자동화된 20채널 대기 모니터링 시스템입니다. 이 시스템은 검출 한계 1 ppb와 총 사이클 시간 10분으로 에틸렌 옥사이드를 검출할 수 있습니다.
MAX-iAQ에 대해 자세히 알아보기›
EMS-10 Continous Emissions Monitoring System (CEMS)
EMS-10 연속 배출 모니터링 시스템(CEMS)
EMS-10은 승인된 에틸렌 옥사이드 NESHAP 규칙을 준수하는 완전 자동화된 4채널 스택 배출 모니터링 시스템입니다. 이 시스템은 1 ppb의 검출한계로 에틸렌 옥사이드를 검출할 수 있습니다.
EMS-10에 대해 자세히 알아보기 >
에틸렌 옥사이드(EtO) 모니터링 솔루션 비교
Comparing ethylene oxide (EtO) monitoring solutions
EPA 규정 및 준수
업데이트
2023년 4월, EPA는 작업장 노출과 배출가스 모니터링을 위한 에틸렌옥사이드(ETO) 규제를 강화하는 내용을 포함한 제안된 임시 결정(PID, Proposed Interim Decision) 및 유해 대기 오염 물질에 대한 국가 배출 기준(NESHAP, National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants)을 발표했습니다.
2024년 3월 14일, NESHAP 규정이 승인되었습니다. 이로 인해 상업용 살균업체는 배출가스 측정 시스템에서 에틸렌옥사이드(EtO) 배출의 인증과 지속적인 규제 준수를 보장해야 합니다.
EPA 조치에 대해 자세히 알아보기 ›
Capitol Building EtO
목표는 무엇입니까?
목표는 이러한 시설에서 EtO의 배출을 90% 줄여, 암 위험이 높은 수준을 초과하지 않도록 하여 작업자와 지역 사회의 노출 위험을 줄이는 동시에 중요한 멸균 기능을 유지하는 것입니다.
On-demand Webinar: Ethylene Oxide Emissions | FTIR Gas Analysis | Thermo Fisher Scientific - US
어느 회사가 영향을 받습니까?
NESHAP 규칙과 제안된 PID 표준으로 새로운 오염 통제 및 기술의 설치를 시행함으로써 현재 미국에서 운영되는 88개의 상업용 살균업체에 영향을 미칠 것입니다.
Industrial Building EtO
예상되는 영향은 무엇입니까?
  • 살균 회사들은 10 ppb 이하의 농도로 실시간으로 EtO에 대한 모니터링을 수행할 것을 요구받았습니다.
  • 데이터는 수집되어 일년에 두 번 EPA에 보고되어야 합니다.
  • EtO 수준이 10 ppb를 넘어가는 시설에서는 개인 보호 장비(PPE)를 사용하는 등 추가적인 안전 조치가 필요합니다.
규제 영향 분석 읽기 >
coworkers in discussion wearing protective masks
제안된 일정은 어떻게 됩니까?
상업용 살균업체는  새로운 요구 사항이 확립되면 24개월에서 36개월 이내에 이를 준수해야 합니다. 기업은 잠재적인 변화를 준비하기 위해 지금 계획하는 것이 중요합니다.
Project manager updating calendar tasks
시설이 규정 준수를 위해 전환하는 데 어떻게 도움을 줄 수 있습니까?
새로운 OE-FTIR 기술을 사용하는 EMS-10 CEMS 및 MAX-IAQ 기기는 1 ppb의 검출 한계로 낮은 농도의 에틸렌옥사이드(EtO) 누출을 식별하고 정량화할 수 있으며, 이는 EPA 제안 기준을 충족합니다.
이 시스템은 빠르고 민감하며 신뢰할 수 있는 배출 분석을 원활한 설치, 보정 및 규제 지원을 위해 필요한 기술 전문 지식과 결합하여 입증된 턴키 솔루션을 제공합니다.
virtual diagram for understanding regulations and standards
업데이트
2023년 4월, EPA는 작업장 노출과 배출가스 모니터링을 위한 에틸렌옥사이드(ETO) 규제를 강화하는 내용을 포함한 제안된 임시 결정(PID, Proposed Interim Decision) 및 유해 대기 오염 물질에 대한 국가 배출 기준(NESHAP, National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants)을 발표했습니다.
2024년 3월 14일, NESHAP 규정이 승인되었습니다. 이로 인해 상업용 살균업체는 배출가스 측정 시스템에서 에틸렌옥사이드(EtO) 배출의 인증과 지속적인 규제 준수를 보장해야 합니다.
EPA 조치에 대해 자세히 알아보기 ›
Capitol Building EtO
목표는 무엇입니까?
목표는 이러한 시설에서 EtO의 배출을 90% 줄여, 암 위험이 높은 수준을 초과하지 않도록 하여 작업자와 지역 사회의 노출 위험을 줄이는 동시에 중요한 멸균 기능을 유지하는 것입니다.
On-demand Webinar: Ethylene Oxide Emissions | FTIR Gas Analysis | Thermo Fisher Scientific - US
어느 회사가 영향을 받습니까?
NESHAP 규칙과 제안된 PID 표준으로 새로운 오염 통제 및 기술의 설치를 시행함으로써 현재 미국에서 운영되는 88개의 상업용 살균업체에 영향을 미칠 것입니다.
Industrial Building EtO
예상되는 영향은 무엇입니까?
  • 살균 회사들은 10 ppb 이하의 농도로 실시간으로 EtO에 대한 모니터링을 수행할 것을 요구받았습니다.
  • 데이터는 수집되어 일년에 두 번 EPA에 보고되어야 합니다.
  • EtO 수준이 10 ppb를 넘어가는 시설에서는 개인 보호 장비(PPE)를 사용하는 등 추가적인 안전 조치가 필요합니다.
규제 영향 분석 읽기 >
coworkers in discussion wearing protective masks
제안된 일정은 어떻게 됩니까?
상업용 살균업체는  새로운 요구 사항이 확립되면 24개월에서 36개월 이내에 이를 준수해야 합니다. 기업은 잠재적인 변화를 준비하기 위해 지금 계획하는 것이 중요합니다.
Project manager updating calendar tasks
시설이 규정 준수를 위해 전환하는 데 어떻게 도움을 줄 수 있습니까?
새로운 OE-FTIR 기술을 사용하는 EMS-10 CEMS 및 MAX-IAQ 기기는 1 ppb의 검출 한계로 낮은 농도의 에틸렌옥사이드(EtO) 누출을 식별하고 정량화할 수 있으며, 이는 EPA 제안 기준을 충족합니다.
이 시스템은 빠르고 민감하며 신뢰할 수 있는 배출 분석을 원활한 설치, 보정 및 규제 지원을 위해 필요한 기술 전문 지식과 결합하여 입증된 턴키 솔루션을 제공합니다.
virtual diagram for understanding regulations and standards
주요 자료
EtO 배출 검사 방법을 준수하기 위한 OE-FTIR 응용
EtO 배출 검사 방법을 준수하기 위한 OE-FTIR 응용
온디맨드 웨비나 시청
OE-FTIR을 이용한 에틸렌 옥사이드 연속 배출 모니터링
OE-FTIR을 이용한 에틸렌 옥사이드 연속 배출 모니터링
자세히 알아보기
OE-FTIR을 이용한 에틸렌 옥사이드 모니터링의 장점
OE-FTIR을 이용한 에틸렌 옥사이드 모니터링의 장점
기사 읽기
Applying OE-FTIR for compliance with EtO emissions test methods
웨비나: 에틸렌 옥사이드(EtO) 배출 검사 방법을 준수하기 위한 OE-FTIR 응용
최근에 승인된 미국 EPA 규정은 에틸렌 옥사이드(EtO)를 사용하는 산업에서 공기 품질과 포인트 소스 배출에 대해 다룹니다. 기업은 업데이트된 NESHAP 지침에 따라 EtO 모니터링을 위한 새로운 장비 및 제어 장치를 채택할 준비를 해야 합니다.
OE-FTIR 분광법은 스택의 까다로운 시료 매트릭스에서도 1 ppb의 낮은 농도로 EtO 배출을 분석하는 능력을 제공합니다. 이 웨비나에서는 OE-FTIR 기술을 사용하여 간섭과 시료의 가변성이 있는 경우에도 고품질 데이터를 제공하는 방법과 EtO를 사용하는 시설에서 보다 엄격한 새로운 표준을 준수하는 데 도움을 주는 방법에 대해 자세히 설명합니다.
온디맨드 웨비나 시청