iQ Series of Gas Analyzers
iQ 시리즈 가스 분석기의 연속 인텔리전스 살펴보기
데이터와 일과를 통제하려면 시간에 따라 더 스마트해지도록 제작된 기기가 필요합니다. 문제를 예측할 수 있을 때 예방할 수 있습니다. 새로운 Thermo Scientific iQ 시리즈 가스 분석기의 연속 인텔리전스에 대해 알아 보십시오. 사용자 친화적인 터치 스크린 디스플레이, 적극적인 커뮤니케이션은 물론, Thermo Scientific 가스 분석기의 신뢰성을 통해 진정한 제어 성능을 경험할 수 있습니다.
견적 요청하기
예측 진단
향상된 정비 성능과 플러그 앤 플레이 부품을 통해 문제가 발생하기 전에 해결합니다. 분석기 정보에 24/7 연중무휴로 액세스할 수 있으며, 고도로 정밀하고 강력한 솔루션으로 혁신적이고 교체 가능한 DMC 모듈을 통해 문제 해결 시간을 최소화해줍니다.
적극적인 커뮤니케이션
iQ360과 이메일 알림을 통해 최적의 성능을 유지합니다. iQ360 서비스에 가입되어 있는 경우 알람이 작동하면 기기가 기술 지원 팀에 직접 연락합니다. 당사의 팀은 시정 계획을 마련하여 귀사의 직원에게 이메일로 전송합니다. iQ 시리즈 가스 분석기를 통해 예측 불허의 상황을 방지하고 일과를 관리할 수 있습니다.
iQ 가스 분석기의 원격 서비스를 위한 iQ360
개인 기기 연결성
iQ 동반 모바일 기기 앱을 통해 이제 실시간 연속 원격 모니터링이 가능합니다. iQ 앱은 iQ 가스 분석기의 원격 모니터링, 간편해진 연락 방법은 물론, 유지보수 알림과 제품 문서에 대해 즉각적인 액세스를 지원합니다. 
iQ 시리즈 가스 분석기의 연속 인텔리전스 살펴보기
Thermo Scientific 42iQ NO-NO2-NOx 분석기는 화학발광 기술을 활용하여 공기 중 질소산화물의 양을 ppb 미만 수준에서 최대 100ppm까지 측정할 수 있습니다.
Thermo Scientific 42iQ Low Source NO-NO2-NOx 분석기는 화학발광 기술을 활용하여 공기 중 질소산화물의 양을 ppb 수준에서 최대 500ppm까지 측정할 수 있습니다.
Thermo Scientific 42iQ High Level NO-NO2-NOx 분석기는 화학발광 기술을 활용하여 공기 중 질소산화물의 양을 10ppm 수준에서 최대 5000ppm까지 측정할 수 있습니다.
Thermo Scientific 42iQ Trace Level NO-NO2-NOx  분석기는 화학발광 기술을 활용하여 공기 중 질소산화물의 양을 ppb 미만 수준에서 최대 1000ppm까지 측정할 수 있습니다. 
Thermo Scientific 42iQD NOx 분석기는 화학발광 기술을 활용하여 공기 중 질소산화물의 양을 ppb 미만 수준에서 최대 100ppm까지 측정할 수 있습니다.
Thermo Scientific 43iQ Sulfur Dioxide 분석기는 펄스 형광 기술을 활용하여 공기 중 이산화황의 양을 측정합니다.
Thermo Scientific 43iQ High Level SO2  분석기는 펄스 형광 기술을 활용하여 공기 중 이산화황의 양을 1000ppm까지 측정할 수 있습니다.
Thermo Scientific 43iQ Trace Level SO2  분석기는 펄스 형광 기술을 활용하여 공기 중 이산화황의 양을 0.05ppb까지 측정할 수 있습니다. 
Thermo Scientific 48iQ Carbon Monoxide 분석기는 가스 필터 상관 기술을 활용하여 공기 중 일산화탄소의 양을 측정합니다.
Thermo Scientific 48iQ Trace Level Carbon Monoxide 분석기는 가스 필터 상관 기술을 활용하여 공기 중 일산화탄소의 양을 측정합니다. 
Thermo Scientific 49iQ Ozone 분석기는 UV 측광 기술을 활용하여 공기 중 오존의 양을 ppb 수준에서 최대 200ppm까지 측정할 수 있습니다.
Thermo Scientific 49iQ Ozone  Primary Standard는 UV 측광 기술을 활용하여 최대 5000ppb의 비율로 오존을 생산합니다.
Thermo Scientific 410iQ Carbon Dioxide 분석기는 첨단 비분산 적외선(NDIR) 광학 필터 기술을 활용하여 CO2의 농도를 측정합니다.
Thermo Scientific 410iQ High Level Carbon Dioxide 분석기는 첨단 비분산 적외선(NDIR) 광학 필터 기술을 활용하여 CO2의 농도를 측정합니다.
Thermo Scientific 450iQ Hydrogen Sulfide 및 Sulfur Dioxide 분석기는 펄스 형광 기술을 활용합니다. 
Thermo Scientific 111iQ Zero Air Supply는 30 PSI 압력에서 분당 최대 20리터의 유량을 가진 오염물 비함유 수준의 NO, NO2, O3, SO2, CO 및 탄화수소가 요구되는 모든 애플리케이션용으로 설계되었습니다.
Thermo Scientific 146iQ Multi-Gas Calibrator는 정밀한 수준의 오존, 일산화탄소, 비메탄계 탄화수소, 이산화황, 산화질소 및 이산화질소 또는 사용자에게 필요한 기타 기체를 제공합니다.
동영상: 누구는 데이터를 보지만, 우리는 인텔리전스를 봅니다.