Search Thermo Fisher Scientific
다이옥신 및 POPs에 대한 일상적인 정량 분석에서 탁월한 성능을 제공하는 DFS 마그네틱 섹터 GC-HRMS는 10여년 동안 전 세계 과학계에서 인정받고 있습니다. 오늘날 DFS 마그네틱 섹터 GC-HRMS는 강력한 성능과 신뢰성 높은 결과를 보장하여 업계의 골드 스탠더드(gold standard)로 자리잡고 있습니다.
마그네틱 섹터 기술 기반의 DFS 마그네틱 섹터 GC-HRMS는 다이옥신 및 POPs의 일상적인 분석을 수행하여 시료 유형 또는 매트릭스에 상관없이 최고의 신뢰성을 제공합니다. 이 시스템은 최대 감도와 견고함을 위해 대용량 이온 소스 및 고용량 터보 펌프를 사용합니다.
식품 수출입 통제 및 환경 분석 모두 수많은 정부의 규정 및 분석 메서드(Method)를 준수해야 합니다. DFS 마그네틱 섹터 GC-HRMS는 미국 EPA, EU 및 JIS 메서드(Method)를 비롯한 기존의 공식적인 메서드(Method) 및 규정을 준수하는 유일한 GC-MS 시스템입니다.
각 분석 실행 시 자동 질량 보정과 결합된 고선형성 검출 및 매트릭스 독립형 보정은 분석 결과에 신뢰성을 제공합니다. 또한, 시스템은 각 시스템 설치 중 최고의 다이옥신 설치 사양을 표시하고(4 시그마 노이즈 정의를 갖는 2378-TCDD 기반), 각 시료 분석에 대해 계산된 S/N 실시간 검출 한도를 사용하여 LOD/LOQ 계산을 수행합니다.
DFS 마그네틱 섹터 GC-HRMS는 EPA 1613 등의 공식적인 메서드(Method)를 준수하면서 기기 안정성 및 시료 매트릭스 효과의 지속적인 모니터링을 위해 질량 추적 잠금 기능을 제공합니다. 또한, 안정적인 선택성에 대한 증거를 제공하기 위해 각 분석별 질량 분해능이 로그 파일로 기록됩니다.
DFS 마그네틱 섹터 GC-HRMS의 유연한 구성은 최대 4개의 컬럼을 설치할 수 있는 옵션과 함께 고유한 이중 GC 구성을 제공합니다. 이 시스템은 PFK, FC43 등 다양한 참조 기체로 작동할 수 있으며 DualData XL 옵션은 거의 2배의 시료 처리량을 제공합니다.
신속한 유지관리를 위해 진공 상태를 해제하지 않고 이온 소스를 교체할 수 있습니다. 또한, 필요한 경우 분리 밸브를 사용하여 이온 소스 하우징을 환기할 수 있습니다.
신뢰성 및 견고함을 제공하는 DFS 마그네틱 섹터 GC-HRMS는 다이옥신 및 POPs 분석 시 전 세계적 규정 준수를 위해 고객의 현재와 미래의 요구 사항을 충족합니다.
다이옥신 분석을 위한 마그네틱 섹터 질량분석기 및 Thermo Scientific DFS 마그네틱 섹터 GC-HRMS에 관한 6가지 유용한 정보 시리즈를 시청하고 더 많은 정보를 확인해 보십시오.
Thermo Scientific DFS 마그네틱 섹터 GC-HRMS의 DualData XL 모듈은 다이옥신 및 POPs 분석에서 두 배의 처리 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
NofaLab Laboratories(Rotterdam) 팀이 마그네틱 섹터 GC-HRMS를 사용한 다이옥신 분석 워크플로우에 대해 설명하고 고객을 위해 빠른 전환 시간이 얼마나 중요한지 알려줍니다.
매우 생산적인 다이옥신 및 POP 연구실인 Pacific Rim Lab의 DFS 마그네틱 섹터 GC-HRMS 제품 팀을 만나볼 수 있습니다.
다이옥신 및 POPs 분석에서 DFS 마그네틱 섹터는 일상적인 애플리케이션에 필요한 감도 및 견고함을 바탕으로 글로벌 규정을 준수할 수 있도록 지원합니다.
다이옥신 분석을 위한 마그네틱 섹터 질량분석기 및 Thermo Scientific DFS 마그네틱 섹터 GC-HRMS에 관한 6가지 유용한 정보 시리즈를 시청하고 더 많은 정보를 확인해 보십시오.
Thermo Scientific DFS 마그네틱 섹터 GC-HRMS의 DualData XL 모듈은 다이옥신 및 POPs 분석에서 두 배의 처리 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
NofaLab Laboratories(Rotterdam) 팀이 마그네틱 섹터 GC-HRMS를 사용한 다이옥신 분석 워크플로우에 대해 설명하고 고객을 위해 빠른 전환 시간이 얼마나 중요한지 알려줍니다.
매우 생산적인 다이옥신 및 POP 연구실인 Pacific Rim Lab의 DFS 마그네틱 섹터 GC-HRMS 제품 팀을 만나볼 수 있습니다.
다이옥신 및 POPs 분석에서 DFS 마그네틱 섹터는 일상적인 애플리케이션에 필요한 감도 및 견고함을 바탕으로 글로벌 규정을 준수할 수 있도록 지원합니다.
Q Exactive GC Orbitrap GC-MS/MS 시스템은 한 번의 분석으로 포괄적인 시료 특성화 결과를 제공합니다.
Thermo Scientific TRACE 1310 기체 크로마토그래피는 다양한 기능과 탁월한 GC 및 GC-MS 성능을 제공합니다.
* 필수 항목