Search Thermo Fisher Scientific
GC-MS 사용자들은 오랫동안 시료에 대한 종합적인 이해에 다가가지 못했습니다. Q Exactive GC Orbitrap GC-MS/MS 시스템 및 새로 나온 Exactive GC Orbitrap GC-MS 시스템이 모든 것을 바꾸었습니다. Q Exactive GC Orbitrap GC-MS/MS 시스템은 Orbritrap 기술만이 제공할 수 있는 탁월한 분해능, 질량 정확도 및 감도를 갖추고 있습니다. 또한 Exactive GC Orbitrap GC-MS 시스템은 처음으로 루틴(routine) 분석 환경에 고분해능 정밀 질량(HRAM) 분석 기능을 도입하였습니다. 두 시스템 모두 식품 안전, 환경, 산업, 법의학 및 도핑 방지 분야에서 일하는 과학자들의 분석 능력을 한차원 끌어올려 워크플로우(workflow)의 혁신을 가져왔습니다.
특징 | 장점 | Q Exactive GC Orbitrap GC-MS/MS | Exactive GC Orbitrap |
---|---|---|---|
Axial field가 있는 휘어진 Flatapole | 가능한 가장 낮은 노이즈 및 최대 효율. | ||
고급 사중극자 기술(AQT)을 갖춘 Thermo Scientific HyperQuad Mass Filter | 선택된 질량에 대한 높은 전달율을 제공하여 고도로 복잡한 매트릭스에서 낮은 비율로 존재하는 화합물의 검출 및 정량 가능. | ||
곡면 선형 C-트랩 | 정밀한 이온 주입은 탁월한 인-스펙트럼 동적 범위(in-spectrum dynamic range)를 제공하며, automatic gain control(AGC)를 통해 광범위한 농도에서 탁월한 HRAM 성능을 보장합니다. | ||
Higher-Energy Collisional Dissociation(HCD) Cell | MS/MS 이온 특성 분석을 위한 고에너지 충돌 분해 - 화학적 구조를 해명하는데 도움이 되는 화학적 이온화와 함께 사용됩니다. | – | |
Orbitrap 질량 분석기 | m/z 200에서 최대 120,000 FWHM(Q Exactive GC의 경우), m/z 272에서 최대 50,000 FWHM(Exactive GC의 경우)의 놀라운 분해능. 탁월한 스펙트럼 품질을 제공하는 높은 획득률로 ppm 미만의 질량 정확도 제공. | ||
Variable electron voltage(VeV) 튜닝 | 분자 이온 및 고질량 신호를 촉진하기 위한 보다 부드러운 EI 기술. | ||
Thermo Scientific Xcalibur 기기 제어 및 데이터 처리 소프트웨어 | 초고속 실시간 데이터 수집, AGC, 자동 조정 및 보정. | ||
Thermo Scientific TraceFinder 소프트웨어 | 시료 성분 검출, 깨끗한 스펙트럼 생성, 전자 이온화 라이브러리로부터 후보 화합물을 찾아냅니다. | ||
Thermo Scientific TRACE 1310 GC | 모듈식 디자인, 직접 로컬 기기 콘트롤. |