ISQ 7610 GC-MS의 주요 특징 및 장점
정량 분석에서의 지속적인 신뢰성 제공
펨토그램 수준의 감도를 제공함에 따라, SIM 모드 또는 전체 스캔 모드에 관계없이 시료 분석 시 요구되는 검출 한계를 일관성 있게 만족시킬 수 있습니다. ISQ 7610 GC-MS는 중성 입자 유입을 최소화 할 수 있는 고유한 이온 경로를 특징으로 하며, 감도 요구에 따라 ExtractaBrite 또는 AEI 이온 소스 중 선택할 수 있습니다. 전자 증배관 검출기인 XLXR 검출기는 기기의 수명을 연장시키며, 동적 범위를 확장시킵니다. 확장된 동적 범위 기능을 통해 실험실에서 분석법을 결합하여 낮은 농도와 높은 농도의 화합물을 한 번에 분석할 수 있습니다. 
지속적인 기기 가동으로 생산성 극대화
ISQ 7610 GC-MS는 신뢰성이 높은 설계로 가능한 최고 품질의 결과를 제공하면서 지속적으로 시스템을 작동할 수 있습니다.  매트릭스 내성이 높아 일상적인 유지관리를 최소화할 수 있지만, 유지관리가 필요한 경우 ExtractaBrite 이온 소스와 함께 제공되는 NeverVent 기술을 사용하면 가동을 중단할 필요 없이 소스 세척, 컬럼 교체 또는 주입기 유지관리 작업이 가능합니다. 이는 사용자가 더 많은 시간을 결과 도출에 투자할 수 있게 합니다.
모든 워크플로우에 적합한 제품
직관적인 Thermo Scientific Chromeleon Chromatography Data System(CDS)은 정량 분석 워크플로우를 간소화하고 Thermo Scientific Appslab Library of Analytical Applications에서 바로 사용 가능한 Thermo Scientific eWorkflow를 다운로드하여 신속하게 분석법(Method) 개발을 시작할 수 있습니다. 미국 EPA 기반 환경 응용분야의 경우, 환경 분석 확장 팩은 한 세트의 GC-MS e-workflow와 보고서 템플릿을 제공합니다.
편리한 사용을 통한 경쟁력 강화
기기 튜닝, 분석법 개발, 표적 정량화, 비표적 선별 워크플로우를 위한 자동화된 소프트웨어를 통해 ISQ 7610 GC-MS 시스템의 사용법을 빠르게 익힐 수 있으며 다른 플랫폼에서 이 시스템으로 빠르게 전환할 수 있습니다. ISQ 7610 Single Quadrupole GC-MS 시스템은 기기 상태 모니터링 기능 등 사용자 중심의 혁신적인 기술 탑재가 특징이며, 이를 통해 불필요한 가동 중단 시간을 피할 수 있도록 유지보수 시점을 파악할 수 있습니다. 이를 통해 기기 활용도, 시료 처리량 및 궁극적으로 ROI를 극대화할 수 있습니다.
미래의 지속적인 신뢰성
ISQ 7610 Single Quadrupole GC-MS 시스템은 어떠한 분석 과제에도 대비할 수 있도록 보급형 구성에서 고급 구성으로 완전한 업그레이드가 가능합니다. 이제 GC-MS 기술에 대한 이전과 동일한 투자를 통해 실험실에서 새로운 과제에 자신 있게 대처할 수 있습니다. 현장에서 업그레이드 할 수 있는 옵션으로 5가지 수준의 성능 중에서 선택할 수 있습니다. 모든 구성은 SmartTune, AutoSIM, t-SIM과 같이 기기 채택 및 분석법 설정을 용이하게 하는, 사용하기 쉬운 도구를 사용하며 사용자 중심 ISQ 단일 사중극자 설계를 기반으로 합니다.
GC-MS 온디맨드 웨비나
토양 검사용 통합 GC-MS 접근법을 통해
실험실 생산성을 높이는 방법
키노트 스피커 소개
Aaron Lamb, Senior marketing applications specialist, Thermo Fisher Scientific
Chris Rattray, Senior Scientist, GC Solutions, Restek
지금 시청하기
휘발성 물질 처리: 퍼지-트랩과 GC-MS를 사용한
휘발성 유기 화합물 워크플로우 개선
키노트 스피커 소개
Amy Nutter, Senior VOC Applications Chemist, Teledyne Tekmar
Adam Ladak, Global Product Marketing Manager GC–MS, Thermo Fisher Scientific
지금 시청하기
헬륨에서 수소로: 미국 EPA Method 524 및 525에 관한 GC-MS 사례 연구
미국 EPA Method 524 및 525에 관한 사례 연구로서 GC-MS에서 헬륨에서 수소로의 전환에 관한 프레젠테이션
EPA 규정 분석법(Method)을 사용한 토양 내 VOC의 일상적인 실험실 분석에 대한 요구 사항
키노트 스피커 소개
Mukesh Jani, President and Lab Director, Torrent Laboratory
Dr. Daniela Cavagnino, GC/GC-MS Product Marketing Manager, Thermo Fisher Scientific
지금 시청하기
토양 검사용 통합 GC-MS 접근법을 통해
실험실 생산성을 높이는 방법
키노트 스피커 소개
Aaron Lamb, Senior marketing applications specialist, Thermo Fisher Scientific
Chris Rattray, Senior Scientist, GC Solutions, Restek
지금 시청하기
휘발성 물질 처리: 퍼지-트랩과 GC-MS를 사용한
휘발성 유기 화합물 워크플로우 개선
키노트 스피커 소개
Amy Nutter, Senior VOC Applications Chemist, Teledyne Tekmar
Adam Ladak, Global Product Marketing Manager GC–MS, Thermo Fisher Scientific
지금 시청하기
헬륨에서 수소로: 미국 EPA Method 524 및 525에 관한 GC-MS 사례 연구
미국 EPA Method 524 및 525에 관한 사례 연구로서 GC-MS에서 헬륨에서 수소로의 전환에 관한 프레젠테이션
EPA 규정 분석법(Method)을 사용한 토양 내 VOC의 일상적인 실험실 분석에 대한 요구 사항
키노트 스피커 소개
Mukesh Jani, President and Lab Director, Torrent Laboratory
Dr. Daniela Cavagnino, GC/GC-MS Product Marketing Manager, Thermo Fisher Scientific
지금 시청하기
리소스 (영문)
지속적인 신뢰성을 제공하는 ISQ 7610 GC-MS 시스템으로 실험실이 분석분야의 경쟁력을 강화할 수 있는 방법을 알아보십시오.
관련 제품
주문 정보
문의하기
* 필수 항목