Search Thermo Fisher Scientific
감도 높은 Signal 과 매우 낮은 금속 이온 함량을 보장하는 고품질의 LC/MS 용매를 경험해 보세요.
Optima® LC/MS 용매는 PDA 검출 광학과 결합된 UHPLC 기술로, 혁신적인 LC-UV gradient 적합 사양으로 업계를 선도하고 있습니다. 200-400nm 사이의 파장에서 선별된 오염물질은 용매 품질에 대한 명확한 가시성을 제공하므로, Optima® LCMS 용매의 각 배치는 해당 범위에서 선별됩니다.
라니티딘계 약물 및 의약품의 NDMA 측정을 위한 액체 크로마토그래피-고분해능 질량분석법 (LC-HRMS)
N-니트로소디메틸아민(NDMA) 불순물은 역상 크로마토그래피에 의해 라니티딘에서 분리되고, 고분해능 정밀 질량(HRAM) 분석기에 의해 검출됩니다. 고감도 검출은 양성자화된 불순물 이온의 정확한 m/z 값을 모니터링하여 달성됩니다. 정량화는 시료의 추출된 이온 크로마토그램에서 NOMA 불순물의 피크 면적을 외부 교정 표준에서 NDMA 기준의 피크 면적과 비교하여 수행됩니다.
6개의 니트로사민 불순물(NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, NMBA, NMBA)은 역상 크로마토그래피에 의해 서로 및 로사르탄으로부터 분리되고 HRAM 분석기에 의해 검출됩니다. 높은 검출 민감도는 양성자화 또는 탈양성자화 불순물 이온 또는 그 조각의 정확한 m/z 값을 모니터링함으로써 달성됩니다. 샘플의 정량화는 샘플의 이온 크로마토그램에서 추출한 불순물의 피크 면적을 이 6가지 모든 불순물에 대한 기준을 포함하는 외부 표준물법과 비교하여 평가하였습니다.
3rd Item Number | Description | Size |
A955 | Acetonitrile, Optima® LC/MS grade | 500mL, 1L, 2.5L |
A456 | Methanol, Optima® LC/MS grade | 1L, 2.5L, 4L |
W6 | Water, Optima® LC/MS grade | 500mL, 1L, 2.5L, 4L |
A461 | Isopropanol, Optima® LC/MS grade | 500mL, 1L, 2.5L, 4L |
3rd Item Number | Description | Size |
LS115 | Water, with 0.05% TFA, Optima® LC/MS grade | 4L |
LS118 | Water, with 0.1% (v/v) Formic acid, Optima® LC/MS grade | 500mL, 1L, 2.5L, 4L |
LS119 | Water with 0.1% Trifluoroacetic Acid (v/v), Optima® LC/MS Grade | 500mL, 1L, 2.5L, 4L |
LS120 | Acetonitrile, with 0.1% (v/v) Formic acid, Optima® LC/MS grade | 500mL, 1L, 2.5L |
LS121 | Acetonitrile with 0.1% Trifluoroacetic Acid (v/v), Optima® LC/MS Grade | 500mL, 1L, 2.5L |
LS122 | Acetonitrile, 80%, 20% Water with 0.1% Formic acid, Optima® LC/MS | 500mL |
A113 | Acetic acid, Optima® LC/MS grade | 10AMP, 1AMP, 50mL |
A117 | Formic acid, 99.0+%, Optima® LC/MS grade | 0.5mL, 10AMP, 1mL, 2mL, 50mL |
A116 | Trifluoroacetic acid, Optima® LC/MS grade | 0.5mL, 1mL, 2mL, 10mL, 50mL |
더 많은 제품은 chemicals.thermofisher.kr에서 확인하세요.