새롭고 향상된 Optima® LC/MS 용매
Optima® LC/MS 용매는 PDA 검출 광학과 결합된 UHPLC 기술로, 혁신적인 LC-UV gradient 적합 사양으로 업계를 선도하고 있습니다. 200-400nm 사이의 파장에서 선별된 오염물질은 용매 품질에 대한 명확한 가시성을 제공하므로, Optima® LCMS 용매의 각 배치는 해당 범위에서 선별됩니다.
항상 일관된 질량 분석 결과 제공
  • UHPLC-UV New gradient elution 테스트에 최적화되어 전체 UV 범위(200-400) 에서 극도로 낮은 수준의 UV 흡수 불순물을 보장합니다.
  • 0.1μm여과된 Optima® LC/MS 용매는 기기 가동 중지 시간과 유지 관리 비용을 줄여 UHPLC 컬럼 및 구성 요소의 효율성과 수명을 연장합니다.
  • 여과 기능은 최대 순도를 위해 매우 낮은 입자 함량을 제공합니다.
lc-ms-solvents-img-1
NDMA의 검출을 위한 FDA 승인 방법
라니티딘계 약물 및 의약품의 NDMA 측정을 위한 액체 크로마토그래피-고분해능 질량분석법 (LC-HRMS)
원리
N-니트로소디메틸아민(NDMA) 불순물은 역상 크로마토그래피에 의해 라니티딘에서 분리되고, 고분해능 정밀 질량(HRAM) 분석기에 의해 검출됩니다. 고감도 검출은 양성자화된 불순물 이온의 정확한 m/z 값을 모니터링하여 달성됩니다. 정량화는 시료의 추출된 이온 크로마토그램에서 NOMA 불순물의 피크 면적을 외부 교정 표준에서 NDMA 기준의 피크 면적과 비교하여 수행됩니다.
시약
  • NDMA Reference Standard
  • Formic Acid, LC/MS grade (Fisher Chemical : A117, Formic acid, 99.0+%, Optima® LC/MS grade)
  • Acetonitrile, LC/MS grade (Fisher Chemical : A955, Acetonitrile, Optima® LC/MS grade)
  • Methanol, LC/MS grade (Fisher Chemical : A456, Methanol, Optima® LC/MS grade)
  • Water, LC/MS grade (Fisher Chemical : W6, Water, Optima® LC/MS grade)
ARB 약물의 6가지 니트로사민 불순물 측정을 위한 액체 크로마토그래피-고분해능 질량분석법 (LC-HRMS)
원리
6개의 니트로사민 불순물(NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, NMBA, NMBA)은 역상 크로마토그래피에 의해 서로 및 로사르탄으로부터 분리되고 HRAM 분석기에 의해 검출됩니다. 높은 검출 민감도는 양성자화 또는 탈양성자화 불순물 이온 또는 그 조각의 정확한 m/z 값을 모니터링함으로써 달성됩니다. 샘플의 정량화는 샘플의 이온 크로마토그램에서 추출한 불순물의 피크 면적을 이 6가지 모든 불순물에 대한 기준을 포함하는 외부 표준물법과 비교하여 평가하였습니다.
시약
  • NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, NMBA에 대한 참조 표준
  • Formic Acid, LC/MS grade (Fisher Chemical : A117, Formic acid, 99.0+%, Optima® LC/MS grade)
  • Methanol, LC/MS grade (Fisher Chemical : A456, Methanol, Optima® LC/MS grade)
  • water, LC/MS grade (Fisher Chemical : W6, Water, Optima® LC/MS grade)
  • Isopropanol, LC/MS grade (Fisher Chemical : A461, Isopropanol, Optima® LC/MS grade)
Optima® LC/MS Grade 용매
3rd Item NumberDescriptionSize
A955Acetonitrile, Optima® LC/MS grade500mL, 1L, 2.5L
A456Methanol, Optima® LC/MS grade1L, 2.5L, 4L
W6Water, Optima® LC/MS grade500mL, 1L, 2.5L, 4L
A461Isopropanol, Optima® LC/MS grade500mL, 1L, 2.5L, 4L
LC/MS Blend Solution
3rd Item NumberDescriptionSize
LS115Water, with 0.05% TFA, Optima® LC/MS grade4L
LS118Water, with 0.1% (v/v) Formic acid, Optima® LC/MS grade500mL, 1L, 2.5L, 4L
LS119Water with 0.1% Trifluoroacetic Acid (v/v), Optima® LC/MS Grade500mL, 1L, 2.5L, 4L
LS120Acetonitrile, with 0.1% (v/v) Formic acid, Optima® LC/MS grade500mL, 1L, 2.5L
LS121Acetonitrile with 0.1% Trifluoroacetic Acid (v/v), Optima® LC/MS Grade500mL, 1L, 2.5L
LS122Acetonitrile, 80%, 20% Water with 0.1% Formic acid, Optima® LC/MS500mL
A113Acetic acid, Optima® LC/MS grade10AMP, 1AMP, 50mL
A117Formic acid, 99.0+%, Optima® LC/MS grade0.5mL, 10AMP, 1mL, 2mL, 50mL
A116Trifluoroacetic acid, Optima® LC/MS grade0.5mL, 1mL, 2mL, 10mL, 50mL
더 많은 제품은 chemicals.thermofisher.kr에서 확인하세요.
Speak with our Solutions Specialist.
Please complete the form below to request for a sales representative to contact you.
* Required field
*
*
*
 Yes, I agree to receive information about Thermo Fisher Scientific products and service via telephone, email or other electronic means.
 상담을 위한 개인정보 수집 이용 동의 (필수) *
 상담을 위한 개인정보 국외 이전 동의 (필수) *
  • 자세히 보기
이 사이트는 reCAPTCHA에 의해 보호되며 Google 개인정보 처리방침서비스 약관이 적용됩니다.
    ×
  • [필수] 한국피셔과학주식회사 개인정보 국외 이전
    이전 받는 자의 성명Thermo Fisher Scientific Inc.
    정보관리책임자: Global Privacy Office
    (연락처: data.privacy@thermofisher.com)
    이전 받는 자의 이용목적개인정보 위탁 보관
    이전되는 개인정보 항목이름, 이메일, 회사, 회사 주소, 연구분야, 산업
    이전 국가, 일시 및 방법‣ 이전 국가: 미국
    ‣ 이전 일시 및 방법: 동의 및 수집 직후 보안 강화된 사설망을 통한 전자적 전송
    보유 및 이용기간수집 후 1년까지.
    다만, 법령의 규정에 따라 보존할 의무가 있는 경우에는 해당 기간까지 보유할 수 있습니다.
    동의거부권 및 거부 시 불이익귀하는 위와 같은 개인정보의 수집 및 이용 동의를 거부할 권리가 있습니다. 그러나 동의를 거부할 경우 본 상담을 진행할 수 없습니다.