Search Thermo Fisher Scientific
Qubit RNA IQ 어세이는 RNA 시료의 무결성 및 품질(IQ)을 신속히 평가하기 위해 개발되었습니다. 여기에는 두 가지 염료가 사용되는데, 하나는 크고 변형되지 않았거나 구조화된 RNA에 결합하고, 다른 하나는 작고 손상된 RAN에 결합합니다.
Qubit RNA IQ 어세이를 사용하려면 RNA IQ 작업 용액에 1µL의 시료(0.5–1.5µg RNA 포함)만을 추가하고 Qubit 4 또는 Qubit Flex 형광측정기에서 측정하기만 하면 됩니다. 특별한 취급, 지루한 시료 준비 또는 결과를 위해 오래 기다릴 필요가 없습니다. 시료의 IQ 점수(1에서 10 사이의 숫자)는 시료에서 작은 RNA 분자에 대한 큰 RNA 분자의 퍼센트를 나타냅니다.
Qubit RNA IQ 어세이 결과
RNA IQ 점수는 다른 RNA 품질 점수와 마찬가지로 1-10 사이의 값입니다. 특허받은 알고리즘을 기반으로 하여 시료에서 소형 RNA에 대한 대형 및/또는 구조화된 RNA의 비율을 나타냅니다. 낮은 점수 (A)는 시료가 주로 소형 RNA로 이루어져 있음을 나타내고, 높은 점수 (B)는 시료가 주로 대형 및/또는 구조화된 RNA로 이루어져 있음을 나타냅니다.
표에 나와 있는 것처럼 Qubit RNA IQ 어세이는 Agilent™ Bioanalyzer™ 시스템과 같은 다른 방법에 비해 훨씬 간단하고 빠르게 사용할 수 있습니다. 또한 Qubit RNA IQ 점수는 샘플 데이터 페이지에서 입증된 것처럼 Bioanalyzer RNA integrity number(RNA)보다 RT-qPCR에 의한 RNA 품질 측정에 더욱 일치합니다.
기기 및 분석 | Qubit 4 형광측정기 및 RNA IQ 어세이 | Agilent 2100 Bioanalyzer™ 기기 및 RNA 나노 칩* |
---|---|---|
어세이에 필요한 장비 및 시약 * | Qubit 4 형광측정기 | Agilent 2100 Bioanalyzer 기기 |
Qubit RNA IQ 어세이 키트 | RNA 6000 나노 어세이 키트 | |
파이펫터 | 파이펫터 | |
Qubit 어세이 튜브 | 마이크로원심분리 튜브 | |
| 칩 프라이밍 스테이션 | |
| IKA 볼텍서 | |
| 마이크로원심분리기 | |
| 컴퓨터 | |
| 가열 블록 또는 수조 | |
| RNase-free water | |
장비 셋업 | Qubit 4 형광측정기를 켭니다. | 칩 프라이밍 스테이션의 시린지를 각각의 새 DNA 키트로 교체합니다. |
칩 프라이밍 스테이션의 베이스 플레이트를 조정합니다. | ||
칩 프라이밍 스테이션에서 시린지 클립을 조정합니다. | ||
바이오분석기 칩 선택기를 조정합니다. | ||
볼텍스 믹서를 셋업합니다. | ||
칩을 로드하기 전에 소프트웨어를 시작합니다. | ||
시료 전처리 시간 | 약 5분 | 약 30-45분 |
시료 전처리 | 1. RNA IQ 버퍼에 RNA IQ 염료를 추가하여 Qubit RNA IQ 작업 용액을 준비합니다. | 1. RNA 래더를 준비합니다. |
2. Qubit RNA IQ 작업 용액에 시료[1-20uL(0.5–1.5ug)] 및 표준물질을 추가합니다. | 2. 젤을 준비합니다(10분 원심분리 포함). | |
| 3. 젤 염료 혼합물을 준비합니다(10분 원심분리 포함). | |
| 4. 칩에 젤 염료 혼합물을 넣습니다. | |
| 5. 칩에 마커를 로딩합니다. | |
| 6. RNA 래더 및 시료를 로딩합니다(1분 IKA 볼텍서 포함). | |
시료 안정성 | 약 1시간 | 5분 이내에 칩을 사용해야 함 |
분석 실행 시간 | 시료당 <4초 | 칩당 30분 |
정기적인 정비 | 없음 | 매달 씰 테스트를 실시하여 칩 프라이밍 스테이션의 성능을 확인합니다. |
전기영동 분석용: 전극 세척제를 사용하여 매일 전극을 세척합니다. | ||
칫솔과 증류수를 사용하여 매달 전극을 깨끗하게 세척합니다. | ||
이소프로판올(isopropanol)을 사용하여 한 달에 한 번(또는 액체를 흘린 후) 초점 렌즈를 세척합니다. | ||
유지관리에 필요한 제품 | 없음 | RNaseZAP(전극 세척) |
* Agilent G2938-90037 및 G2946-90003 사용자 설명서 및 Thermo Fisher Scientific MAN0017210 빠른 참조 카드를 토대로 작성하였습니다. |
이 데이터 예에서는 Qubit RNA IQ 어세이의 두 시약이 각각 대형 및 소형 RNA에 대해 특이도가 높음을 보여주며, 대형 RNA의 비율이 증가함에 따라 RNA IQ 점수가 적절히 증가한다는 것을 보여줍니다.
이 데이터 예에서는 RNase A에 노출된 상태에서 RNA 시료가 시간이 지남에 따라 분해되고 RNA IQ 점수가 낮아진다는 것을 보여줍니다. 예상처럼, 더 많은 양의 RNase A를 사용하면 분해가 더 빨라집니다.