Search Thermo Fisher Scientific
FTIR 기기 및 시료 처리 기법의 발전은 지루한 시료 전처리 과정을 단순화하거나 제거하는 새로운 액세서리의 개발로 이어졌습니다. 각 애플리케이션별 요건을 만족하는 표준 및 스마트 액세서리가 모든 범위에서 포괄적으로 제공됩니다. 또한 소형 시료 분석을 용이하게 하는 현미경 대물 렌즈도 다양하게 선택할 수 있습니다.
산업 분야 고객의 요구를 만족시키기 위해 개발된 Thermo Scientific Antaris IGS 가스 셀(Gas Cell)은 오늘날 가스 애플리케이션의 까다로운 요건을 만족시키기 위해 다양한 감도 및 화학적 호환성을 제공하는 다중 경로 셀입니다.
Thermo Scientific 마이크로스코프 액세서리를 통해 우수한 품질의 스펙트럼을 얻을 수 있습니다. 고정형 보상 콘덴서와 대물 렌즈는 투과/반사 측정을 개선하며 가변형 보상 콘덴서와 대물 렌즈는 시료의 위아래에 위치한 적외선 창에 의해 발생하는 구면 수차를 교정해 줍니다.
시료 처리 기법에 상관없이 가능한 최상의 스펙트럼 데이터를 얻는 데 도움을 주는 다양한 종류의 액세서리를 제공합니다(시료 유형에 따라 시료 처리 기법의 효과는 달라질 수 있음).
Thermo Scientific 감쇠전반사(ATR) 액세서리는 균질한 고체 시료, 다층 고체의 표면층 또는 고체의 코팅 분석에 이상적입니다. 다이아몬드와 같은 경질 ATR 결정체 물질을 사용하면 비정형 모양의 경질 고체도 분석할 수 있습니다. 스마트 산란반사 액세서리는 시료 전처리를 최소화하면서 다양한 종류의 시료에 대한 분석을 가능하게 합니다.
감쇠전반사(ATR)는 액체 분석에 선호되는 방법인데 단순히 결정체에 액체 한 방울을 떨어뜨리면 되기 때문입니다. ATR 액세서리는 다양한 액체 시료에 대해 Thermo Scientific FTIR 분광분석기의 물질 식별 및 검증 성능을 최적화하며 수초 내에 고품질 스펙트럼 데이터를 생성합니다.