Search Thermo Fisher Scientific
업무량, 사용자 기술 수준 및 화학물질 식별 요구사항에 맞는 최적의 Thermo Scientific Nicolet FTIR 분광분석기를 선택하십시오. 신뢰성 있는 데이터를 제공하는 적외선 분광학 분야의 선구적 제품으로서 품질 관리 실험실, 최첨단 연구 실험실 또는 불량해결을 위한 분석 서비스 지원 실험실에서 모두 사용할 수 있습니다. 지원팀의 신속한 대응을 통해 세계 곳곳에서 실험실 운영이 원활하게 이루어지도록 지원해 드립니다.
이제는 모든 Thermo Scientific FTIR 분광분석기에 클라우드 지원 기능이 탑재되어 있어 언제 어디서든 데이터를 확인하고 공유할 수 있습니다.
푸리에 변환 적외선(FTIR) 분광학의 적용 분야:
Nicolet Summit X & PRO | Nicolet iS20 | Nicolet iS50 | Nicolet iS50R | Nicolet iG50 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
특징: | |||||
스펙트럼 범위 | Mid-IR | Mid-IR | Far-IR, Mid-IR, Near-IR, Visible | Far-IR, Mid-IR, Near-IR, Visible | Dedicated Far-IR, Mid-IR 또는 Near-IR |
자동 범위 변경 | 아니오 | 아니오 | 예(ABX 옵션) | 예(ABX 옵션) | 아니오 |
Signal to Noise ⱡ | X 35,000:1; PRO 40,000:1 | 50,000:1 | >50,000:1 | >50,000:1 | >50,000:1 |
Spectral resolution (cm-1) | X 0.6; PRO 0.45 | 0.25 | <0.09 | <0.09 | <0.09 |
스캔 모드 | 선형(Linear) | 선형(Linear) | 선형(Linear), 듀얼 채널 옵션 | 선형(Linear), 듀얼 채널, 스텝-스캔, TRS | 연구 등급 |
외부 포트 개수 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 |
사용 가능한 액세서리(아래의 세부 사항 참조)◊ |
|
|
|
| On-line, in-line, at-line 샘플링 |
사용 환경 | 휴대용 및 실험실용 | 실험실 | 실험실 | 실험실 | 제조 |
ASTM, EP/JP/USP, 21CFR-P11 규정준수 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
마이크로샘플링 (공간 분해능) | 100 microns | 10 micron | 10 micron | 10 micron 및 monolayer 코팅 | 없음 |
휴대용 | ✓ | ||||
적합한 용도: | |||||
공정 분석 | ✓ | ||||
재료 연구 | ✓ | ✓✓ | |||
분석 지원 및 법의학 | ✓ | ✓ | ✓✓ | ||
품질 관리 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
교육 | ✓ | ✓ | |||
액세서리: | |||||
Diamond ATR | Everest Diamond ATR | Smart iTX Diamond ATR | Built-in Diamond ATR | Built-in Diamond ATR | 맞춤형 가능 |
마이크로샘플링 | SurveyIR Microspectroscopy | Nicolet iN5 Microscope | Nicolet RaptIR FTIR Microscope | Nicolet RaptIR FTIR Microscope | 맞춤형 가능 |
가스 샘플링 | 예 | 예 | 예 | 예 | 없음 |
Near-IR 모듈 | Nicolet iS5N FT-NIR spectrometer | Smart Integrating Sphere | NIR Integrating Sphere & Probe Module | NIR Integrating Sphere & Probe Module | 아니오 |
TGA-IR 모듈 | 아니오 | TGA-IR 모듈 | TGA-IR 모듈 | TGA-IR 모듈 | 아니오 |
Automated Beamsplitter Exchanger (ABX) | 아니오 | 아니오 | Built-in ABX | Built-in ABX | 아니오 |
Raman 모듈 | 아니오 | 아니오 | 예 | 예 | 아니오 |
GC-IR 모듈 | 아니오 | 아니오 | 예 | 예 | 아니오 |
고급 실험 | PM-IRRAS, VCD, Step-Scan, TRS* |
* PM-IRRAS=Polarization modulation-infrared reflection-adsorption spectroscopy
VCD=Vibrational circular dichroism
TRS=Time-resolved spectroscopy
ⱡ SNR in one minute, 4 cm-1 resolution, Blackman-Harris Apodization
FTIR 솔루션 제품군 관련 기술 전문가와 상담해보세요. 아래 양식을 제출하시면 연락을 드리겠습니다.
고객님의 요청 사항을 효과적으로 처리할 수 있도록 다음 중 원하시는 항목을 선택하십시오.