Search Thermo Fisher Scientific
일상적인 요구에 적합하고, 증가하는 수요를 충족하는 최고의 Thermo Scientific Nicolet 또는 Thermo Scientific DXR 마이크로분광기 시스템을 찾아 보십시오. 아래의 기기 이미지를 클릭하면 업계 최대의 마이크로분광기 솔루션에 대한 자세한 정보를 볼 수 있습니다.
1.시료에서 관심 지점을 찾습니다
. 2. 스펙트럼 분석(단일 지점 측정) 또는 스펙트럼 영상(공간 분광법)을 사용하여 알 수 없는 물질을 식별합니다.
예산 내에서 필요한 기능(예: 초고속 맵핑, 마이크로 ATR 등)을 갖출 수 있도록 신뢰할 수 있는 전문가가 워크플로우(workflow)를 평가해 드립니다.
SurveyIR 마이크로분광기 액세서리 + Nicolet Summit FTIR 분광기 | Nicolet RaptIR FTIR Microscope | Nicolet iN10 IR 현미경 | Nicolet iN10 MX IR 이미징 현미경 | DXR3 Raman 현미경 | DXR3xi Raman 이미징 현미경 | ||
제품 이미지 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
해결 과제 | 식별 | 식별 | 식별 공간 분포 | 식별 공간 위치 및 분포 | 식별 공간 위치 및 분포 | 식별 형태학 공간 위치 및 분포 | 식별 형태학 공간 위치 및 분포 |
적합한 용도 | 확인 | 확인 | 해결 | 해결 | 발견 | 해결 | 발견 |
사용 빈도 | 가끔 또는 정기적 | 가끔 | 매주 또는 매일 | 매주 또는 매일 | 매주 또는 매일 | 매주 또는 매일 | 매주 또는 매일 |
사용자 기술 수준 | 초급 | 초급 | 초급부터 고급까지 | 고급 | 고급 | 중급 | 중급 |
샘플 크기(공간 분해능) | 100μm | 25μm | 10μm | 10μm | 10μm | 1μm | 1μm |
단일 지점 분석 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
작은 영역 분석 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
대면적 및 공간 관계 분석 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
자동화 정도 | 없음 | 없음 | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓ | ✓✓✓ |
고급 현미경검사 옵션 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
마이크로샘플링 폼 팩터(microsampling form factor) | FTIR 분광기에 연결됨 | FTIR 분광기에 연결됨 | FTIR 분광기에 연결됨 | 전용 통합 현미경 | 전용 통합 현미경 | 전용 통합 현미경 | 전용 통합 현미경 |
매주 또는 매일 |
매주 또는 매일 |
참고: 모든 IR 현미경에는 작동 및 데이터 열람을 위한 PC가 필요합니다.
응용 분야: 제약, 법의학, 화장품, 채광, 지질학, 자동차, 고분자, 포장, 도료, 전자, 나노물질,
반도체, 식품, 잉크 및 염색
SurveyIR은 Czitek, LLC의 상표입니다. 다른 모든 상표는 Thermo Fisher Scientific Inc.과 그 자회사의 소유임을 알려드립니다.