Search Thermo Fisher Scientific
광범위한 물질의 완벽한 분석을 위한 종합적인 소프트웨어 솔루션으로 실험실의 효율성과 생산성을 개선하십시오. 금속성분 분석기(OES)는 물론 X선 형광(XRF) 시스템까지 고품질 분석을 쉽고 빠르게 수행할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
XRF 기기용 Thermo Scientific OXSAS 소프트웨어는 템플릿 기반 작업을 통해 신속하고 고품질의 시료 분석을 수행합니다. 선택 사항인 기준 미달 정량 분석 패키지를 활용하면 다양한 물질을 분석하는 모든 실험실의 분석 범위를 더욱 확대할 수 있습니다. XRF 분석은 높은 재현성으로 주요 원소 및 값비싼 합금 원소의 제어에 있어 기법의 효과성을 높여 줍니다.
OES 기기용 Thermo Scientific OXSAS 소프트웨어는 새로운 분석 방법의 개발과 보정은 물론 일상적인 고속 고품질 원소 분석 등 간단한 작업부터 복잡한 작업까지 다양한 분석을 실행합니다. OES는 철과 강철에 포함된 탄소, 저농도의 질소와 함께 기타 모든 합금 원소를 빠르게 분석합니다. 또한 XRF는 금속 가공 슬래그와 철광석, 소결광, 주철을 비롯한 원재료를 가장 신뢰성 있고 재현성 있게 분석할 수 있습니다.
Thermo Scientific ARL OPTIM'X WDXRF 분석기는 다양한 시료에서 탄소부터 우라늄까지 광범위한 원소를 정확하고, 정밀하고, 신뢰성 있게 분석합니다.
Thermo Scientific ARL QUANT'X EDXRF 분석기는 광범위한 시료 전반에서 중량/경량/미량의 원소에 대한 정량 분석을 수분 내에 완료할 수 있습니다.
첨단의 물질 특성 분석을 위한 Thermo Scientific ARL PERFORM'X Sequential X-Ray 형광 분석기라는 하나의 종합적인 도구로 광범위한 애플리케이션의 분석 문제를 해결하십시오.
Twin OES 또는 XRF용 Thermo Scientific ARL SMS-3500 자동화는 모든 시료에 대해 단일한 투입 위치를 제공하고, 사람의 투입이 필요 없는 연속 보급 저장고 기능을 제공하여 시료 취급을 간소화합니다.
Thermo Scientific ARL 금속 성분 분석기(Optical Emission Spectrometer)는 일상적인 원소 분석, 금속 연구 및 개발을 위한 솔루션을 제공합니다.