Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Niton XL5 휴대용 XRF 분석기에 대해 알아보십시오. X선 형광 분석법으로 작동되는 Niton XL5는 원소 측정에 사용되는 가장 작고 가벼우며 강력한 휴대용 XRF 분석기입니다*. 업계를 선도하는 Niton 분석기 제품군의 일부로, Niton XL5는 지금까지 휴대용 XRF 분석기에서 볼 수 없었던 역대 최고 속도와 성능, 생산성을 제공합니다.
Niton XL5에 대해 자세히 알아보려면 데모를 요청하고 당사 직원에게 문의하십시오.
Niton XL5에는 5W X선관(역대 가장 강력한 성능)이 있어 고품질의 분석 결과를 도출합니다. 탁월한 분석을 제공하기 위해 특별히 설계된 Niton XL5는 X선 선원과 시료 간의 지오메트리를 최적화하여 가장 낮은 수준의 검출 한계(LOD)를 보장합니다. 이와 더불어 동적 전류 조정은 최적의 감도를 제공하며, 스마트 기본 변수 보정은 시료 매트릭스 효과를 수정합니다.
Niton XL5의 차이를 확인하고 느껴 보십시오. 1.3kg(2.8파운드)의 무게를 자랑하는 Niton XL5은 원소 측정에 사용할 수 있는 가장 가볍고 작은 휴대용 XRF 분석기입니다. 소형 및 경량의 디자인은 생산성을 높이는 동시에 작업자의 피로를 덜어줍니다. Niton XL5를 통해 현장에서의 사용을 확장하고 이전에 침투하지 못했던 좁은 영역에도 접근할 수 있습니다. 모서리, 접합부, 접근이 곤란하거나 비좁은 용접부라도 원활하고 용이하게 접근할 수 있습니다.
Niton XL5를 통해 가동 중단 시간을 단축하여 생산성을 증대합니다. 빠른 분석 시간 덕분에 시료 처리량과 생산성이 향상됩니다. 두 개의 핫 스왑 배터리가 장착되어 있어, 작업자는 방전된 배터리를 빠르게 교체할 수 있습니다. 틸팅(tilting), 컬러 터치스크린 및 선택 사양 방향 키가 있어 사용자가 쉽게 메뉴를 검색하고 시료를 판독할 수 있습니다. Niton XL5의 미시/거시 카메라를 통해 기록 보관 기능이 더욱 향상됩니다. 미시 카메라는 정확한 측정값을 정밀하게 찾아내고, 거시 카메라는 전체 시료 이미지를 수집합니다.
Niton XL5를 통해 더욱 스마트하게 작업할 수 있습니다. 스마트하고 간소화된 소프트웨어 솔루션은 모든 사용자가 쉽게 이해할 수 있는 애플리케이션 인터페이스를 갖추고 있습니다. 데이터 캡처 및 사용자 프로필을 맞춤 설정할 수 있는 옵션을 제공하여 비즈니스 니즈를 충족하도록 특별히 설계된 워크플로우 솔루션을 만들 수 있습니다. 무엇보다도 WiFi 지원 가능한 XRF 분석기를 사용하여 원격으로 시료 판독값을 전송하고 볼 수 있습니다.
파이프라인과 플랜트 자산의 구조적 무결성은 안전을 위한 핵심 요소입니다. 강력한 Niton XL5 XRF 분석기를 통해 작업자는 합금성분분석(PMI)을 수행하여 유체 가속 부식 또는 황화 부식이 우려되는 배관 재료를 분석할 수 있습니다.
품질 보증 및 품질 관리(QA/QC)를 위한 원료 검증은 제품 안전에 매우 중요합니다. 신뢰성 있는 Niton XL5 XRF 분석기로 부정확하거나 규격을 벗어난 금속 합금이 제조 공정에 들어가지 않도록 보증합니다.
금속 재활용 기업에게는 스크랩 금속을 빠르고 정확하게 분류하는 것이 워크플로우 효율성과 수익성을 향상시키는데 필수적입니다. 견고한 Niton XL5 XRF 분석기는 거친 환경에서도 사용할 수 있으며 가벼운 무게로 작업자 피로를 덜어주므로 하루에 수천 번의 측정을 수행할 수 있습니다.
성공적인 광업 회사는 경제적 가치가 있는 리소스를 신속하게 가장 많이 식별하고 회수합니다. 강력한 Niton XL5 XRF 분석기를 사용하여 정확한 실시간 지오메트리 데이터를 수집하고 전반적인 생산성을 극대화할 수 있습니다.
산업 및 광산업으로 인한 환경 오염물의 탐지 및 복원은 전 세제적인 과제입니다. Niton XL5 XRF 분석기를 사용하여 현장 시료를 수집하고 분석하여 위험 평가 요건을 충족시킵니다.
유해 물질의 유무는 소비재에서 엄격하게 규제됩니다. 제조업체는 장난감, 전자 제품, 보석, 의류 등의 제품에 대해 실사 프로그램을 반드시 수행해야 합니다. 다용도 Niton XL5 XRF 분석기로 사용자는 플라스틱 및 전자 합금을 테스트할 수 있습니다.
귀금속 내용에 대한 작은 불확실성으로 인해 귀사의 사업에 막대한 재정적 손실이 발생할 수 있습니다. Niton XL5 XRF 분석기를 사용한 금, 백금,은, 팔라듐 및 합금 원소 측정에서 탁월한 정확성을 제공합니다.
파이프라인과 플랜트 자산의 구조적 무결성은 안전을 위한 핵심 요소입니다. 강력한 Niton XL5 XRF 분석기를 통해 작업자는 합금성분분석(PMI)을 수행하여 유체 가속 부식 또는 황화 부식이 우려되는 배관 재료를 분석할 수 있습니다.
품질 보증 및 품질 관리(QA/QC)를 위한 원료 검증은 제품 안전에 매우 중요합니다. 신뢰성 있는 Niton XL5 XRF 분석기로 부정확하거나 규격을 벗어난 금속 합금이 제조 공정에 들어가지 않도록 보증합니다.
금속 재활용 기업에게는 스크랩 금속을 빠르고 정확하게 분류하는 것이 워크플로우 효율성과 수익성을 향상시키는데 필수적입니다. 견고한 Niton XL5 XRF 분석기는 거친 환경에서도 사용할 수 있으며 가벼운 무게로 작업자 피로를 덜어주므로 하루에 수천 번의 측정을 수행할 수 있습니다.
성공적인 광업 회사는 경제적 가치가 있는 리소스를 신속하게 가장 많이 식별하고 회수합니다. 강력한 Niton XL5 XRF 분석기를 사용하여 정확한 실시간 지오메트리 데이터를 수집하고 전반적인 생산성을 극대화할 수 있습니다.
산업 및 광산업으로 인한 환경 오염물의 탐지 및 복원은 전 세제적인 과제입니다. Niton XL5 XRF 분석기를 사용하여 현장 시료를 수집하고 분석하여 위험 평가 요건을 충족시킵니다.
유해 물질의 유무는 소비재에서 엄격하게 규제됩니다. 제조업체는 장난감, 전자 제품, 보석, 의류 등의 제품에 대해 실사 프로그램을 반드시 수행해야 합니다. 다용도 Niton XL5 XRF 분석기로 사용자는 플라스틱 및 전자 합금을 테스트할 수 있습니다.
귀금속 내용에 대한 작은 불확실성으로 인해 귀사의 사업에 막대한 재정적 손실이 발생할 수 있습니다. Niton XL5 XRF 분석기를 사용한 금, 백금,은, 팔라듐 및 합금 원소 측정에서 탁월한 정확성을 제공합니다.
* Niton XL5 XRF 분석기의 무게는 1.3kg(2.8lbs)입니다. Niton XL5는 X선관 기술이 적용된 가장 작고 가벼운 휴대용 XRF 분석기입니다.