Search Thermo Fisher Scientific
탄소, 수소, 질소, 황, 산소(CHNS/O)의 정량화 작업에서 탁월한 단순성, 정밀도 및 경제성을 경험해 보십시오. Thermo Scientific FlashSmart 원소 분석기(EA)는 유기 원소 분석기(OEA) 개발의 끊임 없는 혁신과 결합된 수십년의 경험이 집약되어 있습니다. 구성 변경이 가능한 이 유연한 분석기 시리즈는 광범위한 산업에서 빠르고 신뢰할 수 있으며 정확하고 상시 사용 가능한 분석 솔루션을 제공하며 세계적인 공식 기구가 승인한 범세계적으로 인정되는 기술을 사용합니다.
플래시 연소 분야의 스마트 솔루션인 Thermo FlashSmart 원소 분석기는 다음의 장점이 있습니다.
시료 전처리 및 위험 물질 취급과 관련된 문제를 해소하고 여러분의 적정(titration) 계산기를 벗어나 보세요. Thermo Scientific FlashSmart 시리즈 원소 분석기는 단순한 구성으로 토양 분석, 동위원소 분석, 동물 사료 분석 등 다양한 응용 분야에서 높은 생산성과 처리량을 매일 달성합니다.
분석물 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구성 | 응용 분야 | C | H | N | O | S | TOC | 조단백질 |
CHNS/O 분석기 | 다중 | |||||||
NC/Soil 분석기 | 토양, 퇴적물, 필터, 식물성 유기물 등의 분석 | |||||||
N/Protein 분석기 | 식품, 음료 및(&) 동물 사료에 대한 분석 | |||||||
Flash IRMS | 동위원소 분석 | a | b | a | b | a |
a 연소 포함
B 고온 변환 기반
다양한 응용 분야에서 시료의 원소 조성을 정의하는 경우, 공식 방법을 사용하여 규정 준수를 가능하게 하는 신뢰할 수 있는 분석 기법을 사용해야 합니다. 원소 분석 개요서는 여러 응용 분야에서 CHNS/O 분석 방법을 안내합니다. 개요서를 다운로드하면 더 많은 내용을 볼 수 있습니다!
토양 및 식물 검사의 중요성은 지난 몇 년간 증가해 왔으며, 많은 시간이 소요되는 준비 작업과 환경적으로 유해한 시약의 사용으로 인해 기존의 많은 방법들이 이제 더 이상 일상적인 분석에 적합하지 않게 되었습니다. 또한 농경학에서 비료의 화학적 조성 분석은 연구 및 품질 관리 목적으로 중요합니다. 비료의 생산 공정에 사용되는 검사 중 하나는 질소 함량을 측정하는 것입니다. 이러한 어플리케이션 및 기타 다양한 어플리케이션을 위한 유기 원소 분석 기법은 환경 시료 내 CHNS/O의 특성화를 위한 효율적인 분석 기법에 대한 요구를 충족합니다.
식품 시장의 글로벌화는 상업적 가치를 보호하고 소비자의 건강과 제조업체의 명성을 안전하게 지키기 위해 제품 특성에 있어 보다 정확한 품질 관리를 요구합니다. 공식 규제는 소비자가 가격과 품질을 비교할 수 있도록 단백질 함량 및 라벨링 요건을 규정하고 있습니다. 이러한 이유로 국제 협회들은 Dumas(연소) 방법에 기반한 유기 원소 분석 기술을 Kjeldahl 방법의 대안으로서 더욱 정확하고, 규제에 부합하며, 자동화된 분석을 위한 방법으로 인정하고 있습니다.
일반적인 윤활제, 오일, 고분자 물질, 플라스틱, 카본 블랙 등의 생산 공정은 품질 관리를 위해 원소 함량을 주기적으로 모니터링합니다. 산업용 시료의 함량은 종종 환경이나 인체에 유해하거나 오염원이 될 수 있는 다른 부산물들의 계산에 필요합니다. 이러한 경우 유기 원소 분석 기법을 통해 연구실의 여러 표준 요건 중 재현성에 대한 국제적 기준의 요구 사항들을 준수할 수 있습니다.
유기 화합물의 화학적 특성화는 의약품 연구 및 품질 관리 목적을 위한 합성, 분리, 정제, 구조적 식별의 모든 과정에서 매우 중요한 역할을 합니다. 생산 공정에 사용되는 검사 중 하나는 유기 원소의 조성을 확인하는 것으로, 물질의 특성화를 위해 주기적으로 모니터링됩니다. 엄격한 품질 관리는 원료의 공급자로부터 시작됩니다. 따라서 유기 원소 분석 기법을 통해 뛰어난 재현성으로 정확하고 빠른 분석을 수행할 수 있습니다.
급속도로 성장하고 있는 전기차와 정적 에너지 저장 시스템 산업에서 차세대 고성능 배터리의 연구, 개발, 제조에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 배터리 제조에는 원료 확보 및 추출, 수산화리튬 등의 정제 공급 원료 생산, 배터리 물질 검사, 전해질 제조, 음극 생산 등을 통합한 특화된 공급망이 필요합니다. 또한, 중고 배터리 재활용과 제조 및 재활용 프로세스와 관련된 환경 분석이 필수적입니다. 원소 분석은 배터리 수명 주기의 모든 단계에서 핵심적인 역할을 합니다.
토양 및 식물 검사의 중요성은 지난 몇 년간 증가해 왔으며, 많은 시간이 소요되는 준비 작업과 환경적으로 유해한 시약의 사용으로 인해 기존의 많은 방법들이 이제 더 이상 일상적인 분석에 적합하지 않게 되었습니다. 또한 농경학에서 비료의 화학적 조성 분석은 연구 및 품질 관리 목적으로 중요합니다. 비료의 생산 공정에 사용되는 검사 중 하나는 질소 함량을 측정하는 것입니다. 이러한 어플리케이션 및 기타 다양한 어플리케이션을 위한 유기 원소 분석 기법은 환경 시료 내 CHNS/O의 특성화를 위한 효율적인 분석 기법에 대한 요구를 충족합니다.
식품 시장의 글로벌화는 상업적 가치를 보호하고 소비자의 건강과 제조업체의 명성을 안전하게 지키기 위해 제품 특성에 있어 보다 정확한 품질 관리를 요구합니다. 공식 규제는 소비자가 가격과 품질을 비교할 수 있도록 단백질 함량 및 라벨링 요건을 규정하고 있습니다. 이러한 이유로 국제 협회들은 Dumas(연소) 방법에 기반한 유기 원소 분석 기술을 Kjeldahl 방법의 대안으로서 더욱 정확하고, 규제에 부합하며, 자동화된 분석을 위한 방법으로 인정하고 있습니다.
일반적인 윤활제, 오일, 고분자 물질, 플라스틱, 카본 블랙 등의 생산 공정은 품질 관리를 위해 원소 함량을 주기적으로 모니터링합니다. 산업용 시료의 함량은 종종 환경이나 인체에 유해하거나 오염원이 될 수 있는 다른 부산물들의 계산에 필요합니다. 이러한 경우 유기 원소 분석 기법을 통해 연구실의 여러 표준 요건 중 재현성에 대한 국제적 기준의 요구 사항들을 준수할 수 있습니다.
유기 화합물의 화학적 특성화는 의약품 연구 및 품질 관리 목적을 위한 합성, 분리, 정제, 구조적 식별의 모든 과정에서 매우 중요한 역할을 합니다. 생산 공정에 사용되는 검사 중 하나는 유기 원소의 조성을 확인하는 것으로, 물질의 특성화를 위해 주기적으로 모니터링됩니다. 엄격한 품질 관리는 원료의 공급자로부터 시작됩니다. 따라서 유기 원소 분석 기법을 통해 뛰어난 재현성으로 정확하고 빠른 분석을 수행할 수 있습니다.
급속도로 성장하고 있는 전기차와 정적 에너지 저장 시스템 산업에서 차세대 고성능 배터리의 연구, 개발, 제조에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 배터리 제조에는 원료 확보 및 추출, 수산화리튬 등의 정제 공급 원료 생산, 배터리 물질 검사, 전해질 제조, 음극 생산 등을 통합한 특화된 공급망이 필요합니다. 또한, 중고 배터리 재활용과 제조 및 재활용 프로세스와 관련된 환경 분석이 필수적입니다. 원소 분석은 배터리 수명 주기의 모든 단계에서 핵심적인 역할을 합니다.
Thermo Scientific FlashSmart Elemental Analyzer(EA)와 함께 하나의 시스템에서 20가지 이상의 구성으로 CHNS/O 분석을 확장하여 보세요. 농경학에서 환경 과학, 제약 분야, 그 이상의 응용 분야에서의 분석이 더 쉬워집니다.