Search Thermo Fisher Scientific
Qtegra ISDS 소프트웨어는 지능형 워크플로우를 통해 시료에서 분석 결과까지 얻을 수 있습니다. 이러한 지능형 동적 접근 방식은 시료 수령과 최종 결과 사이에 이루어지는 작업자의 업무를 최소화하여 실험실 생산성을 크게 향상시킵니다.
Qtegra ISDS 소프트웨어는 감사 추적, 개방형/폐쇄형 시스템 제어, 전자 서명, 식별 코드 및 암호, 전체 기록 변경 추적성 등 규제 요건에 부합하는 모든 종류의 기능을 제공합니다.
Qtegra ISDS 소프트웨어는 LIMS와의 완전 통합을 지원합니다. 시료 목록을 LIMS에서 사전 정의된 프로토콜 템플릿으로 가져와 전체 품질 관리 검사를 통합할 수 있습니다. 사용자 정의 가능한 포괄적 보고서를 통해 외부 LIMS 소프트웨어 패키지로 유연하게 내보낼 수 있습니다.
Qtegra ISDS는 분석 환경을 정의하기 위해 플러그인을 활용하는 모듈식 소프트웨어 플랫폼입니다. Qtegra ISDS 소프트웨어는 업계 최고의 공급업체 주변장치를 Thermo Scientific 핵심 기술과 결합하여 단일 사용자 인터페이스 내에서 원활한 작동을 가능하게 합니다.
Qtegra ISDS 소프트웨어는 미량 원소, 원소, 동위원소 분석에 사용되는 다양한 강력한 분석 기기와 호환됩니다. 아래 표를 활용하여 고객의 분야에서 사용할 수 있는 기능을 확인하십시오.
지원 | 미량 원소 | HR-IRMS | MC-ICP-MS | 비활성 기체 | 기체 IRMS |
---|---|---|---|---|---|
기기 | Thermo Scientific ICP-MS 및 ICP-OES 시스템 | Ultra HR-IRMS | Neoma MC-ICP-MS | Argus VI, Helix SFT, Helix MC | DELTA Q IRMS 및 253 Plus 10 kV IRMS (주변장치 포함) |
21 CFR part 11 준수 환경 | – | – | – | ||
크로마토그래피 통합 | ChromControl 플러그인을 사용하는 옵션 | – | ChromControl 플러그인을 사용하는 옵션 | – | |
나노입자 분석 | npQuant 플러그인을 사용하는 옵션 | – | – | – | – |
GetReady 기능 | |||||
자동시료주입기 | – | – | – | ||
탈용매화(Desolvation) 분무기 | – | – | – | – | |
워크플로우 설정 | |||||
레이저 플러그인 | – | – |
다음을 비롯한 세부사항은 Intelligent Scientific Data Solution 소프트웨어 제품 사양을 다운로드하여 확인하십시오.
* 필수 항목