Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientific은 동식물 유전형 분석(Genotyping) 분야에 응용할 수 있는 최고 품질의 기기, 시약 및 솔루션을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 간편하게 사용할 수 있고 규모 확장이 용이하며 경제적인 당사의 차세대 솔루션은 농업 분야 혁신을 위한 최고의 선택으로서 생산자를 도와 더욱 건강하고 수율이 높은 작물과 가축을 개발하여 전세계 인구 증가에도 대처할 수 있도록 기여합니다.
농업유전체학은 농산물과 가축에만 적용되는 것은 아닙니다. 농업 기술은 어떤 이유로든 특정 종의 품종 개량과 유지뿐만 아니라 관상용이나 애완용으로 기르는 동식물에도 적용됩니다. 이에 따라 농업유전체학 분야에서 최신 과학적 지식과 Next-generation sequencing(NGS) 기술을 결합한 개, 고양이 및 기타 반려 동물의 품종 개량이 새롭게 각광받고 있습니다.
유용한 정보를 제공하는 유전자 마커의 일관성 있는 검출에 대한 필요성은 유전 형질 검출을 위해 매우 중요합니다. AgriSeq와 같은 표적 GBS 기법은 대립유전자 탈락과 데이터 누락에 매우 취약한 비표적 GBS 접근법에 비해 장점이 많습니다. AgriSeq 워크플로우를 사용하면 광범위한 시료 집합에서 수십만개의 마커를 높은 재현성으로 동시에 표적화할 수 있습니다.
소, 개 및 말 혈통 분석을 위한 다양한 범위의 동물 STR 유전형 분석(Genotyping) 키트
비용 대비 효과적이고 규모 확장이 용이하며 사용이 간편한 염기서열분석을 통한 표적 유전형 분석(GBS) 솔루션은 다양한 범위의 동식물 종을 대상으로 유전체학 기반 품종 개량을 지원합니다.
검증 및 스크리닝 결과의 신뢰성을 높여주는 Real-Time PCR 장비, TaqMan 어세이 및 시약
식물 조직에서 핵산을 분리하기 위해 특수 고안된 키트 및 시약
Affymetrix 농업유전체학 분야 유전형 분석 솔루션은 육종 전문가와 연구자에게 강력하고 유연한 유전형 분석 도구를 제공합니다.
당사의 농업유전체학 기술과 이러한 기술이 농업 분야 육종 전문가와 연구자에게 얼마나 도움이 되고 있는지에 관한 다른 웨비나를 보려면 아래를 클릭하여 당사의 웨비나 보관함을 방문하십시오.
추가 웨비나 보기 ›