Search Thermo Fisher Scientific
Advanced Bioprocessing 피드(feed) 및 보충제(supplement) 제품군을 포함시켜 포트폴리오를 확장하였습니다. 배치(batch) 배양에 비해 배양 능력을 2 ~ 5배 향상시키도록 설계된 다양한 피드와 보충제를 선택해 보십시오. Gibco EfficientFeed + + 및 GlycanTune + Feed를 사용하여 총 바이오리액터 작업량(working volume)에 영향을 미치는 기존의 용해도 한계를 제어할 수 있습니다. 이제 Gibco Advanced Granulation Technology(AGT)로 건조 형태로 초농축된 영양분을 공급하여 위험을 줄이면서 간편하고 신속한 준비가 가능합니다.
EfficientFeed + Supplement |
|
GlycanTune Total Feed |
|
피드 키트(Feed Kit) | 피드 키트는 저희의 피드 및 보충제를 시도해 보기에 가장 좋은 방법입니다. 모든 키트에는 시작할 때 필요한 보충 전략을 제공하는 사용 설명서가 포함되어 있습니다. |
OneFeed 보충제(Supplement) | OneFeed는 배지 및 세포주 전반의 세포 성능을 개선하고 다양한 CHO 세포주의 성장과 생산량을 향상시키는 피드 보충제로 사용될 수 있습니다. 이 유연한 피드(feed)를 기존 공정에 추가할 수도 있습니다. |
글루코스와 L-글루타민이 없으며 Resurge™ 화학적으로 규명된 보충제 CD1–5 | Resurge 제제는 다양한 기본 배지를 보완하고, 이 제제는 몇몇 숙주 세포주와 쉐이커 플라스크, 벤치탑 규모의 바이오리액터 등의 다양한 배양 시스템을 사용하여 개발되었습니다. 제제의 다용도성을 높이기 위해 글루코스와 L-글루타민은 최종 제제에 포함되지 않습니다. 따라서 이 두 가지 구성 요소는 사용자가 보충하고 적절하게 모니터링해야 합니다. |
GlycanMod Pak 보충제(Supplement) | GlycanMod Pak 보충제는 다양한 옵션을 제공하며 필요에 맞는 보충제를 선택할 때 더 큰 유연성을 제공합니다. 다양한 배지 조합과 세포 발현 시스템에서 표적 N-글라이칸 프로파일을 달성하기 위해 갈락토실화(galactosylation)를 촉진하도록 고유하게 설계된 이 보충제는 더 많은 제어력을 제공하여 치료제 성공에 도움을 줍니다. 시험이 간편한 팩을 특징으로 하는 Gibco GlycanMod G100, G125, G150 및 G175 보충제는 적정이 가능하며 원하는 갈락토실화 패턴을 얻기 위해 필요에 따라 추가할 수 있습니다. GlycanMod Pak 보충제는 고객의 갈락토실화 요구에 맞는 솔루션을 제공하여 제품의 시장 출시를 앞당길 수 있도록 돕습니다. |
피드와 보충제를 결정하는데 도움이 되는 흐름 경로를 따라 시도해 보십시오. 세포 배양을 더욱 최적화하거나 성능을 향상시키려면 Gibco BioProduction 서비스 팀에 문의하십시오.
Gibco Dynamis 배지(Medium)를 사용하면 높은 타이터(titier), 빠른 공정 개발, 원활한 스케일업(scale-up)이 가능합니다.
| Applied Biosystems GlycanAssure 글라이칸 분석 및 정량 분석 시스템 높은 처리량과 높은 데이터 품질을 모두 결합한 최초의 글라이칸 분석 플랫폼으로서 노동력, 시간, 분석 비용을 절감할 수 있는 통합 글라이칸 분석 플랫폼을 제공합니다. | 배지 개발 및 최적화 서비스 |