Search Thermo Fisher Scientific
세포 계수(counting), 세포 생존력(viability) 측정 및 극저온 보관(cryopreservation)은 전 세계 생명공학 분야 연구가들의 기초적인 업무입니다. 당사는 지속적인 연구 추적에 도움을 주기 위해 다양한 고품질 Gibco™ 극저온 보관 및 세포 회복 배지, 빠르고 사용이 용이한 Invitrogen™ Countess™ 자동화 세포 계수기, 세포 건강을 위한 Molecular Probes™ 형광 프로브, 직관적이고 강력한 EVOS™ 세포 이미징 시스템을 제공합니다.
당사는 형광 현미경, 마이크로플레이트 리더(reader) 또는 유세포 분석을 이용해 세포 건강에 대한 시각적 측정치를 제공하기 위해 다양한 분자 프로브 형광-기반 세포 생존력 인디케이터(indicator)를 개발해왔습니다.
당사는 모든 실험실의 필요를 충족하도록 설계된 두 대의 고성능 자동 세포 계수기(cell counter)를 제공합니다. 두 종류의 Countess II 장비 모두 고급 자동초점 및 계수 알고리즘을 포함하여, 빠르고(10초 이내) 정확하게 집단 내 세포를 식별하고 계수하는 동시에 수동 초점 메커니즘과 관련한 사용자 변동을 방지합니다. Countess II FL 모델은 20가지 형광색 옵션을 위한 Invitrogen™ EVOS™ 광큐브와 재사용 가능한 슬라이드를 수용하여 일회용 슬라이드와 관련한 비용 및 폐기물을 크게 감소시킵니다.
보관하고 있는 것이 표준 세포주이던 만능줄기세포(PSC)이던 간에, 당사는 소중한 샘플의 최대 생존력 및 회복에 도움을 주는 다양한 고품질 Gibco 극저온 보관 및 회복 배지를 제공하고 있습니다.
성능 저하 없이 현미경 기법의 복잡성을 없애도록 설계된 EVOS 세포 이미징 시스템 제품군은 거의 모든 실험실 및 예산에 맞는 세포 이미징을 지원합니다. 여러분에게 적합한 EVOS 세포 이미징 시스템을 찾아보십시오.