Search Thermo Fisher Scientific
Fetal Bovine Serum (FBS) for Cell Culture |
소 태아 혈청(FBS)은 세포 배양에 필수적인 영양소와 성장 인자를 제공하여 세포의 유지와 성장을 지원합니다. 이러한 세포 기반 응용은 기초 연구, 생화학 연구, 백신 개발, 그리고 약물 발견 등 다양한 분야에서 중요한 역할을 합니다. FBS는 다양한 종류의 세포에 대해 가장 견고한 배양 시스템을 제공하기 때문에 세포 기반 응용에서 가장 널리 사용되는 혈청입니다.
1962년 이래로 Gibco FBS 제품은 전 세계적으로 시장을 선도해 왔습니다. Thermo Fisher Scientific의 품질에 대한 확고한 약속 덕분에, 저희는 Gibco FBS를 사용하는 과학자에게 항상 일관된 신뢰성, 서비스, 가치, 그리고 혁신을 제공할 수 있었습니다. Gibco 의 FBS 제품이 귀하의 연구 및 생산에 어떤 성능 차이를 가져다 줄 수 있는지 경험해 보세요.
원산지보다 FBS 제품의 성능 스펙이 일관된 성능을 촉진합니다. 저희는 외부 조사기관에 의뢰하여 전 세계 500명 이상의 연구자에게 설문을 진행했고, 아래와 같은 내용을 확인했습니다.
이러한 조사들을 바탕으로, 우리는 Gibco FBS 포트폴리오를 원산지가 아닌 품질 지표에 중점을 둔 카테고리로 변형했습니다. 이제 어디서 왔는지가 아니라 어떻게 성능을 발휘하는지에 따라 귀하의 필요에 맞는 최상의 혈청을 쉽게 선택할 수 있습니다. 또한 원산지에 대한 의존도가 줄어들기 때문에 공급 문제를 최소화할 수 있고, 여러분의 연구 지속성에 도움을 드릴 수 있습니다.
저희는 Gibco Value FBS, Premium FBS 및 Premium Plus FBS 단계로 분류하여 FBS를 제공합니다. 각 카테고리는 관련 성능 표시자 및 테스트 수준에 의해 명확히 구분되어 있어, 귀하의 연구에 적합한 혈청을 확신하고 선택할 수 있도록 도와줍니다.
가장 인기 있는 FBS 제품으로, 최대 60가지 품질 명세서 테스트가 있어 고품질 혈청과 탁월한 가치를 제공합니다
가장 민감한 세포와 함께 사용하기 위한 최고 품질의 FBS로, 최대 70가지 품질 명세서 테스트가 포함되어 있으며, 내독소 및 헤모글로빈 방출 특성의 최소 수준도 포함됩니다.
Quality profile | Value FBS | Premium FBS | Premium Plus FBS |
---|---|---|---|
Endotoxin | ≤20 EU/mL | ≤10 EU/mL | ≤5 EU/mL |
Haemoglobin/hemoglobin | ≤25 mg/dL | ≤25 mg/dL | ≤20 mg/dL |
Sterility: bacterial and fungal testing | ✓ | ✓ | ✓ |
Osmolality | ✓ | ✓ | ✓ |
pH | ✓ | ✓ | ✓ |
Mycoplasma: supplemental testing (H-stain) | ✓ | ✓ | ✓ |
Mycoplasma | ✓ | ✓ | ✓ |
Country of origin | ✓ | ✓ | ✓ |
Oritain™ testing (origin confirmation) | – | ✓ | ✓ |
Biochemical and hormonal profile | |||
Biochemical: Alkaline phosphatase, ALT, AST, bicarbonate, bilirubin (total), BUN, BUN/creatinine ratio, calcium, chloride, cholesterol, creatinine, GGPT, glucose, HDL, iron, iron saturation, LDH, LDL, phosphorous (inorganic), potassium, sodium, TIBC, triglycerides (TG), uric acid | – | ✓ | ✓ |
Hormonal: Estradiol, insulin, progesterone, testosterone, thyroxine (T4) | – | ✓ | ✓ |
Virus testing | |||
Serology: BVDV serum neutralization titer (Ab) | – | ✓ | ✓ |
Serology: Anti-BVDV antibody test (EMA lots only) | – | ✓ | ✓ |
Virus (9CFR): Bluetongue Virus, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine Viral Diarrhoea Virus, Bovine Respiratory Syncytial Virus (BRSV), Rabies Virus, Reo Virus Cytopathogenic Agents - Including Bovine Herpesvirus 1 (BHV-1/IBR) Haemadsorbing Agents - Including Bovine Parainfluenza Virus 3 (PI-3) | ✓ | ✓ | ✓ |
Virus (EMA): Bluetongue Virus, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine Viral Diarrhoea Virus, Bovine Respiratory Syncytial Virus (BRSV), Rabies Virus, Reo Virus Cytopathogenic Agents- Including Bovine Herpesvirus 1 (BHV-1/IBR) Haemadsorbing Agents- Including Bovine Parainfluenza Virus 3 (PI-3) | – | ✓ | ✓ |
USDA safety testing: Bluetongue virus (Mexican and Australian origin) | ✓ (Mexican only) | ✓ | ✓ (Australian only) |
USDA safety testing: Akabane virus (Australian only) | – | ✓ | ✓ (Australian only) |
Protein electrophoresis | |||
Identification:Electrophoretic profile | ✓ | ✓ | ✓ |
Identification: Bovine gamma globulin (≤500 mg/L) | ✓ | ✓ | ✓ |
Protein: Albumin, alpha globulin, beta globulin, total protein | ✓ | ✓ | ✓ |
Performance testing | |||
Relative growth promotion (RGP), relative cloning efficiency (RCE), relative plating efficiency (RPE) | ✓ | ✓ | ✓ |
Documentation | |||
Certificate of Suitability (TSE CEP) | – | ✓ | ✓ |
저희의 FBS는 괴저병(BSE) 관련 위험이 무시할 만한 수준인 국가에서 공급되고 있음을 주목해 주시기 바랍니다.
미리 보체 불활성화 처리해 둔 Heat-inactivated FBS를 선택하여 빠르고 편리하게 실험하세요.
Learn what scientists consider some of the most important factors in selecting fetal bovine serum for mammalian cell culture.
Fetal bovine serum (FBS) is a byproduct of harvesting cattle for the meatpacking industry–it offers essential growth factors for the maintenance and growth of cultured cells. FBS is used as a supplement to basal growth medium in cell culture applications.
Find the most consistent, highest performing serum lot available for your research—all without having to test. Be the first to know when this exciting selection tool becomes available in your country.
Get notified
Learn how Fanny at Institut Curie in Paris uses FBS to culture cells, supporting studies of cell mechanisms and behaviors.
Since its launch over 60 years ago, Gibco FBS has been a part of historical scientific breakthroughs, including cell line development, cloning, and gene editing. Gibco sera are the most cited in global scientific journals and are used and trusted by many top pharma companies. Furthermore, Gibco FBS is origin guaranteed through fingerprinting technology and is ISIA traceability certified.
Learn more about FBS fingerprinting and ISIA traceability certification
Extraordinary measures are taken during the manufacturing and production of Gibco FBS, with careful consideration taken in each step of the journey from farm to bench.
Did you know there are lower-cost alternatives to fetal bovine serum? These products include bovine serum, horse serum, newborn calf serum, goat serum, rabbit serum, porcine serum, and chicken serum.
Gibco sera for bioprocessing can support your cell culture needs as you scale up production. As one of the largest serum suppliers from BSE-negligible risk regions, Gibco serum can help meet biopharmaceutical manufacturing requirements.
Learn more about how we’ve become a world leader for sera, media, and reagents.
Discover the important factors to consider in FBS selection and learn how scientists are utilizing the benefits of FBS in their research.
We have dedicated regional sales representatives to assist you in all things FBS. Connect directly with a FBS representative today!
Have questions about using FBS in your cell culture experiments? Find the answers you need in this extensive FAQ database.
When minimizing waste in your lab, every little bit helps. The 1 L Gibco bottle uses 38% less source material (32% less for the 0.5 L bottle) than comparable media bottles on the market today. This helps reduce the consumption of non-renewable resources, helping shrink your footprint.
Download the Green Fact Sheet
Learn more about sustainable solutions
Fetal Bovine Serum Basics
Learn the basics of FBS for cell culture, including information on the FBS uses, components, and the market dynamics driving this industry.
Cell Culture Basics
Learn the fundamentals of cell culture for achieving consistent results, including laboratory setup, safety, and aseptic techniques.
Gibco iMatch Sera Lot Matching Tool
Provide your previous Gibco FBS lot number or answer a few questions to find your ideal serum match.
Find your regional sales representative
Connect with a regional FBS sales representative.
Cell Culture & Transfection Support Center
Find technical support recommendations for your cell culture and transfection workflows, including tips for experimental setup and in-depth troubleshooting help.
Need technical support?
Contact our expert team for technical and application support of laboratory products.
For Research Use or Further Manufacturing Use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.
품질, 성능 및 일관성은 성공적인 세포 배양에 있어 필수적입니다. Gibco® 혈청은 일관적인 품질, 우수한 신뢰성, 수상 경력에 빛나는 지원에 힘입어 전 세계 연구자들로부터 무한한 신뢰를 받고 있습니다. Gibco® 혈청은 연구 요구사항과 예산 요건을 충족시켜 주어, 기본적인 세포 배양, 전문 연구, 특이 분석에 최고의 가치를 선사합니다. 당사는 특이적 세포 배양 요구사항과 귀하의 실험실 예산에 가장 적합한 소태아혈청(fetal bovine serum, FBS)을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 2014년 2월 12일부로, Life Technologies는 ISIA Traceability 인증을 받았습니다. 귀사의 현재 공급 업체는 인증을 받았습니까? 웹사이트 http://www.serumindustry.org/traceability.htm 에서 자세히 알아보십시오. |
매우 건강한 상태의 세포 배양을 위한 혈청. 기초 연구를 위한 탁월한 가치.
일반적인 세포주의 배양을 위한 낮은 내독소 혈청.
Performance Plus FBS | Secure FBS | Specialty FBS |
---|---|---|
가장 낮은 내독소 및 가장 높은 특성화 혈청. 광범위한 세포 유형, 특히 민감한 세포주에 적합. | 위험성이 낮아야 하는 전임상, 산업 및 학술 연구 용도로 사용할 수 있도록 BSE-free 지역 유래 혈청. | 줄기세포 연구, 면역분석, 항체 등을 비롯한 전문 연구 및 특이적 분석에 적합한 혈청. |
뉴질랜드 기원의 말, 돼지, 염소 등 다양한 혈청이 있습니다.