QuantiGene RNA assays
연구자에게 세포 대사, 질병 및 이들의 기전에 대한 이해를 돕기 위해 유전자 발현 특성 분석을 위한 다양한 기술이 존재합니다. 골드 스탠다드 PCR에서 NGS와 같은 발견용 도구에 이르기까지 보완적 발현 기술은 상호간 교차 검증을 위한 도구 역할을 하면서 다양한 실험적 요구를 충족시켜 줍니다. 샘플 유형, 사용 가능한 기기 및 연구 대상 유전자 개수에 따라 QuantiGene 어세이는 이 모든 작업에 적합한 도구가 될 수 있습니다.
QuantiGene RNA 어세이는 RNA를 정제할 필요 없이 세포 용해물 또는 조직 균질물로부터 직접 유전자 표적을 측정합니다. 표적 RNA 전사체가 프로브 부합화를 통해 캡처되면 분기형 DNA 기술이 신호를 증폭합니다. 이 신호는 복합 분석 어세이인 경우 Luminex 기기를 사용하거나 단일 표적인 경우 루미노미터(luminometer)를 사용하여 판독됩니다.
견적 요청
QuantiGene 어세이 종류
QuantiGene Plex Assay Kits
Luminex xMAP 비드 기술을 사용하여 단일 시료당 최대 80개의 표적에 대한 복합 분석을 통해 최대 처리량과 결과를 얻을 수 있습니다. 당사의 구성 도구를 사용하여 원하는 맞춤형 패널을 설계하거나 당사의 사전 구성된 패널 중 하나를 선택할 수도 있습니다.
QuantiGene Singleplex Assay Kits
표준 루미노미터를 사용하여 단일 전사체를 정확하게 측정합니다. 당사의 수천가지 프로브 세트 카탈로그를 검색해 보십시오. 당사는 고객이 원하는 염기 서열에 맞는 맞춤형 프로브 설계 옵션도 제공합니다.
작동 원리
다음 동영상은 QuantiGene Plex Assay의 작동 원리를 설명합니다. QuantiGene Plex Assay는 3 ~ 80개 RNA 표적에 대한 복합 분석 및 이후의 분기형 DNA 기반 신호 증폭을 위해 xMAP Luminex 비드를 활용합니다. 이 어세이는 96-웰 플레이트에서 수행되며 Luminex 기기를 사용하여 신호를 검출합니다. 다양한 사전 조립된 패널 중에서 선택하거나 당사의 설계 도구를 사용하여 맞춤형 플렉스를 구성할 수 있습니다.
동영상: QuantiGene Plex – 작동 원리
다음 동영상은 QuantiGene Singleplex/Singleplex HT Assay의 작동 원리를 설명합니다. QuantiGene Singleplex 및 Singleplex HT Assay는 용해된 세포, 조직 균질액, 준비된 혈액 또는 FFPE 샘플에서 단일 전사체를 정확하게 측정할 수 있습니다. Singleplex 어세이는 96-웰(Well) 플레이트에서 수행되며 표준 루미노미터(luminometer)를 사용하여 신호를 검출합니다. Singleplex HT 어세이는 고처리량 384-웰 플레이트에서 수행합니다.
동영상: QuantiGene Singleplex Assay – 작동 원리
다음 동영상은 QuantiGene Plex Assay의 작동 원리를 설명합니다. QuantiGene Plex Assay는 3 ~ 80개 RNA 표적에 대한 복합 분석 및 이후의 분기형 DNA 기반 신호 증폭을 위해 xMAP Luminex 비드를 활용합니다. 이 어세이는 96-웰 플레이트에서 수행되며 Luminex 기기를 사용하여 신호를 검출합니다. 다양한 사전 조립된 패널 중에서 선택하거나 당사의 설계 도구를 사용하여 맞춤형 플렉스를 구성할 수 있습니다.
동영상: QuantiGene Plex – 작동 원리
다음 동영상은 QuantiGene Singleplex/Singleplex HT Assay의 작동 원리를 설명합니다. QuantiGene Singleplex 및 Singleplex HT Assay는 용해된 세포, 조직 균질액, 준비된 혈액 또는 FFPE 샘플에서 단일 전사체를 정확하게 측정할 수 있습니다. Singleplex 어세이는 96-웰(Well) 플레이트에서 수행되며 표준 루미노미터(luminometer)를 사용하여 신호를 검출합니다. Singleplex HT 어세이는 고처리량 384-웰 플레이트에서 수행합니다.
동영상: QuantiGene Singleplex Assay – 작동 원리
QuantiGene 어세이 서비스
당사는 다음과 같은 복합 유전자 발현 분석을 위한 고객의 아웃소싱 파트너입니다.
  • 원리 입증
  • 유전자 서명(Gene signature) 검증
  • 유전자 발현 기반 화합물 스크리닝
  • 기타 모든 복합 유전자 발현 분석 프로젝트
발현 측정을 원하는 최대 80개의 유전자 표적을 지명하면 5주 이내로 당사에서 맞춤형 QuantiGene Plex Panel을 설계 및 구성하여 QC로 검증하고 시료를 실행한 후 고객에게 결과 데이터를 제공합니다. 고객이 간단하게 요청서를 제출하면 당사의 전문가가 곧바로 연락하여 고객이 원하는 옵션과 함께 QuantiGene Plex Assay 서비스가 어떻게 고객의 프로젝트 요구 사항을 가장 잘 만족할 수 있는지에 대해 상담을 진행합니다. 시작하려면 아래 서비스 관련 정보 요청 버튼을 사용하십시오.
서비스 관련 정보 요청
당사에서 처리할 수 있는 샘플 유형은 다음과 같습니다.
  • 정제된 RNA
  • QuantiGene 완충액에서 사전 용해된 세포 용해물
  • QuantiGene 완충액에서 사전 용해된 조직(전혈, 신선 또는 동결 조직, FFPE)