Thermo Scientific CO2 인큐베이터용 쉐이커, 생물 안전 작업대, 원심분리기 및 Thermo Scientific Nunc 세포 배양 용기는 세포 배양 실험실에 필수적인 제품입니다.
CO₂ 인큐베이터용 쉐이커
CO2 인큐베이터 내에서의 사용에 이상적이며, 매시간 안정적으로 작동됩니다. 자기력을 통한 궤도 회전력은 벨트를 교체할 필요가 없으며, 작은 설치 공간은 CO2 인큐베이터에 사용하기에 이상적입니다. 기계적 구성 요소는 최대 20% CO2 및 95% 습도 조건에서 보호되도록 특수 처리되었습니다. LED 디스플레이가 있는 외부 제어 박스를 통해 챔버 도어를 열지 않고도 쉽게 조정할 수 있습니다.
Thermo Scientific 생물 안전 작업대(BSC)는 인체공학적이고, 에너지 효율적인 설계로 인증된 성능과 보호를 제공합니다. 당사의 BSC는 듀얼 DC 모터와 같은 고급 기능을 통해 실시간으로 작업대에서 유입 흐름과 하강 흐름의 공기 속도 균형을 자동으로 조정하여, 고객과 고객의 귀중한 샘플을 보호해 드립니다. 확실한 보장을 위해 Digital Airflow Verification(DAVe) 알람은 오류 상태에 대한 신호를 보냅니다.
추출과 분리는 세포 배양 공정에서 중요한 단계이므로 해당 응용 분야의 실험실 원심분리기 요구 사항 및 기술 사양을 고려하는 것이 중요합니다.
적합한 속도 및 g-force 선택부터 원심분리의 최신 동향 탐색에 이르기까지, Thermo Fisher는 고객의 모든 사항에 부응하는 다양한 Thermo Scientific 원심분리기와 혁신적인 rotor를 제공합니다.
Thermo Scientific Nunc 세포 배양 용기는 조직 배양 플라스크에서 찾고 있는 표면과 보조 옵션을 사용하여 일관성, 재현성 및 적절한 세포 건강을 위해 설계되었습니다. 다양한 크기(25cm2 ~ 500cm2의 배양 면적)로 제공되며, 특정 애플리케이션과 세포 유형에 맞도록 표면 처리된 제품 중에서 선택이 가능합니다.
Thermo Scientific 무선 모니터링 솔루션은 고객이 안심하고 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 최첨단 무선 모니터링 시스템이 중요한 장비 파라미터를 모니터링, 보호 및 데이터 로깅하고 있으며 전원 또는 기계 고장이 발생할 경우에 즉시 통보받을 수 있으므로 안심할 수 있습니다. Thermo Scientific™ Smart-Vue™ Pro 시스템은 실시간 온도, 상대 습도 및 CO₂의 원격 모니터링 솔루션입니다.