Search Thermo Fisher Scientific
신뢰할 수 있는 회화로를 사용하여 일관된 결과를 얻고 매일의 목표를 달성하세요. Thermo Scientific 박스 회화로와 튜브 회화로는 최대 1200°C의 온도 범위, 응용 분야 요구 사항을 충족하는 온도 제어 옵션, 신뢰할 수 있는 온도 균일성을 유지하면서 시료를 안전하게 유지하도록 설계된 내장형 또는 개방형 발열체 등으로 일반적인 작업과 기술적인 작업 모두를 처리할 수 있는 다양한 제품으로 제공됩니다. .
필요한 작업량에 적합한 회화로를 선택하시려면 신속한 애플리케이션 가이드를 확인해 보십시오. 분석 요구 사항을 충족하는 다양한 온도 제어 옵션, 발열체 및 회화로 형식을 선택할 수 있습니다.
일반적으로 큰 시료를 처리하거나 시료를 쉽게 배치 및 액세스하는 데 사용됩니다. 당사는 다양한 산업 및 실험실 응용 분야에 적합한 다양한 소형, 중간 및 대형 박스 회화로를 제공합니다. 가변 밀도 단열, 이중 쉘(shell) 캐비닛, 수명이 긴 발열체 및 사이드-스윙 도어(수직 또는 수평) 또는 스윙 다운 도어 등 고급 엔지니어링 및 특수 제작 기술이 사용되었습니다.
Thermolyne Benchtop Muffle Furnaces | ||||||
가열 범위 | 100 - 1200°C | 100 - 1100°C | 100 - 1093°C | 100 - 1200°C | 100 - 1200°C | 100 - 1100°C |
사용 가능한 용량 | 16.4 - 55.3 L | 1.99 - 42.5 L | 45 L | 14 L | 2 - 5.8 L | 1.3 to 2.1 L |
발열체 | 내장형 | 내장형 | 내장형 | 내장형 | 개방형 | 내장형 |
튜브 회화로는 일반적으로 비활성 환경에서 소규모 시료를 처리하거나 가열하는 데 사용됩니다. 단일 및 3-구역 구조로 정밀한 온도 제어를 위해 설계되었습니다. 3-구역 제어를 통해 사용자는 각 구역에서 다른 온도를 선택할 수 있습니다(예: 가스 응용 분야 또는 재료 실험). 일부 모델은 분할 경첩 설계를 제공하여 튜브를 쉽게 교체할 수 있습니다.
가열 범위 | 100 - 1200°C | 100 - 1100°C | 100 - 1100°C |
사용 가능한 용량 | 30.5, 61, 91.4cm / 12, 24, 36in. | 61 또는 91.4cm / 24 또는 36in. | 30.5cm / 12in. |
발열체 | 개방형 | 내장형 | 개방형 |
| 설명 | 크기 | 카탈로그 번호 |
---|---|---|---|
Thermolyne premium large muffle furnaces | 작동 시 중요 - 회분화 절차 중에 발생하는 연기와 가스를 제거하기 위해 적절한 배기장치를 회화로와 함께 설치해야 합니다. 이 키트를 주문하시면 설치가 간편해집니다. | 키트에는 튜빙, 브래킷 및 나사가 포함되어 있습니다. | AY408X1A |
Thermolyne largest tabletop muffle furnaces | |||
Lindberg/Blue M 1100°C tube furnaces* – STF55346 및 STF55666 시리즈 모델
|
추가 크기의 튜브 어댑터로 응용 분야의 유연성을 높일 수 있습니다. 튜브 어댑터는 특정 크기의 프로세스 튜브를 제자리에 고정시켜 튜브 회화로의 측면에 닿지 않도록 하여 회화로 발열체를 보호합니다. | 3-in. 어댑터 | 59545 |
3-in. 어댑터 | 59555 | ||
4-in. 어댑터 | 59556 | ||
블랭크(솔리드) 어댑터 | 59549 | ||
Lindberg/Blue M 1200 °C split-hinge tube furnaces* – HTF55122, HTF55322, HTF55342 및 HTF55347 시리즈 모델 | 0.75-in 어댑터 | 59510 | |
1-in. 어댑터 | 59511 | ||
블랭크(솔리드) 어댑터 | 59519 | ||
1-in. 어댑터 | 59521 | ||
1.5-in. 어댑터 | 59522 | ||
2-in. 어댑터 | 59523 | ||
2.5-in. 어댑터 | 59524 | ||
3-in. 어댑터 | 59525 | ||
블랭크(솔리드) 어댑터 | 59529 |
* 추가 어댑터를 사용할 수 있습니다. 다음 제품을 주문하시려면 지역 담당자 또는 고객 지원팀으로 문의하세요. Lindberg/Blue M 1100 °C furnace 모델 STF55346용 어댑터: 1-in. (카탈로그 번호 59541TA), Lindberg/Blue M 1100°C furnace 모델 STF55666용 어댑터: 6-in. (카탈로그 번호 59558TA), 블랭크(솔리드) 어댑터(카탈로그 번호 59559TA), Lindberg/Blue M 1200°C split-hinge furnace 모델 HTF55667용 어댑터: 3-in. (카탈로그 번호 59535TA), 4-in. (카탈로그 번호 59536TA), 5-in. (카탈로그 번호 59537TA), 6-in. (카탈로그 번호 59538TA), 블랭크(솔리드) 어댑터 (카탈로그 번호 59539TA).
교체 부품 | 용도 | 설명 | 크기 | 카탈로그 번호 |
F47900 시리즈 | 하스 트레이(hearth tray) 및 하스 플레이트(hearth plate)는 회화로 바닥에 놓아 작동 중 바닥 발열체를 보호합니다. | 15.2 x 14.3 x 0.95 cm./ 5.98 x 5.63 x 0.37 in. | PH479X1 | |
F80000 시리즈
| 25.4 x 19.3 x 0.95 cm. / 10 x 7.6 x 0.38 in.
| PH480X1 | ||
세라믹 선반은 최대 작동 온도를 간섭하지 않고 내부의 사용 가능한 시료 공간을 확장합니다. | 17.4 x 17.3 x 1.2 cm. / 6.85 x 6.81 x 0.47 in.
| SH480X1 |
교체 부품 | 설명 | 크기 | 카탈로그 번호 |
회화로를 맞춤 구성하기 위해 설계된 추가 트레이를 주문해보세요. 트레이는 다양한 크기의 도가니(crucible)를 수용할 수 있으며, 사용 시 선반 또는 하스 트레이(hearth tray) 위에 놓을 수 있습니다. | 32.4 x 25.4 x 17.1 cm. / 12.75 x 10 x 6.75 in.
| TY408X2A | |
하스 트레이(hearth tray) 및 하스 플레이트(hearth plate)는 회화로 바닥에 놓아 작동 중 바닥 발열체를 보호합니다. | 8.2 x 10.1 x 1.27 cm. / 3.3 x 4 x 0.5 in. | PHX1 | |
25.4 x 19.3 x 0.95 cm. / 10 x 7.6 x 0.38 in. | PH177X1 | ||
스테인리스 스틸 선반은 내부 사용 가능한 시료 공간을 확장하지만, 최대 작동 온도를 975°C로 제한합니다. 더 높은 열이 필요한 경우, 세라믹 선반을 사용하십시오. | 32.5 x 21.1 cm. / 12.8 x 8.3 in.
| SH408X1 | |
도가니 트레이(crucible tray)와 함께 사용하며, 뜨거운 트레이를 회화로 안과 밖으로 끌어당길 수 있습니다. |
| HN408X2A | |
선반을 제자리에 고정하고 선반을 유연하게 배치할 수 있습니다. |
| JSX16 |
교체 부품 | 설명 | 크기 | 카탈로그 번호 |
회화로를 맞춤 구성하기 위해 설계된 추가 트레이를 주문해보세요. 트레이는 다양한 크기의 도가니(crucible)를 수용할 수 있으며, 사용 시 선반 또는 하스 트레이(hearth tray) 위에 놓을 수 있습니다. | 32.4 x 25.4 x 17.1 cm. / 12.75 x 10 x 6.75 in.
| TY408X2A | |
하스 트레이(hearth tray) 및 하스 플레이트(hearth plate)는 회화로 바닥에 놓아 작동 중 바닥 발열체를 보호합니다. | 17.1 x 14.9 x 1.9 cm. / 6.75 x 5.9 x 0.75 in. | PH146X1 | |
내화성 선반은 최대 작동 온도를 간섭하지 않고 내부의 사용 가능한 시료 공간을 확장합니다. | 35.2 x 25.4 x 1.27 cm. / 13.87 x 10 x 0.56 in. | SH412X1 | |
도가니 트레이(crucible tray)와 함께 사용하며, 뜨거운 트레이를 회화로 안과 밖으로 끌어당길 수 있습니다. |
| HN408X2A |
* 추가 교체 부품을 사용할 수 있습니다. 다음 제품을 주문하려면 지역 담당자 또는 고객 지원팀에 문의하세요 . Thermolyne small benchtop muffle furnace 모델 FB1300용 hearth tray(카탈로그 번호 PH44X1), Thermolyne small benchtop muffle furnace 모델 FB1400용 hearth tray(카탈로그 번호 PH48X1), Thermolyne industrial benchtop muffle furnace용 hearth tray(카탈로그 번호 PHX2).