Search Thermo Fisher Scientific
최고 품질의 수지로 제조된 Thermo Scientific™ Nalgene™ 병은 전용 valve seal 및 강력한 semi-buttress thread design이 함께 작용하도록 설계되었습니다. Nalgene 병은 당사의 정기적인 품질 프로그램의 일환으로 제조 및 테스트하므로 확실한 누액 방지를 보장할 수 있습니다. 유리 용기에 비해 파손될 염려가 적은 탁월한 플라스틱 병 용기를 활용하여 작업을 보호하십시오.
다양한 용액을 사용하기에 이상적입니다. 강산, 약산, 알코올 및 염기성 물질에 대한 우수한 내화학성을 갖춘 고압살균 가능한 투명 희석 병은 다양한 온도에서 사용할 수 있습니다.
시료를 정확하게 붓고 채우십시오. mL당 0.3마이크론 이상의 입자를 20개 미만으로 포함하도록 인증된 Thermo Scientific™ Nalgene™ low particulate/low metal bottle은 우수한 내화학성을 제공하며 샘플, 대량의 중간 물질, 활성 제약 성분에 사용하는데 이상적입니다.
믿을 수 있는 고품질 용기입니다. 최고 품질의 수지로 제조된 Nalgene 병은 전용 valve seal 및 강력한 semi-buttress thread design이 함께 작용하도록 설계되었습니다.
뛰어난 내화학성을 가진 병입니다. 좁은 입구, 넓은 입구, 넓은 입구 대형 크기의 옵션으로 제공되는 Thermo Scientific™ Nalgene™ Teflon™ and Fluorinated 병은 대부분의 산, 알칼리, 질산 및 반응성 높은 유기 용제를 위한 가장 내구성 높은 제품 중 하나입니다.
병의 성능을 향상시켜 보십시오. Nalgene 병에 색상이 있는 격막형 교체 마개를 사용하면 더욱 강력한 밀봉력을 보장할 수 있습니다.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wash Bottle은 draw tube와 마개가 단단하게 고정되어 꽉 눌렀을 때도 분리되지 않습니다. 이 병은 상부를 통해 분주하도록 설계되었고 마개와 스템(stem) 부분이 하나의 부품으로 몰딩되어 전체적으로 누액이 발생하지 않습니다.
페이스트, 고체, 시료를 보관합니다. 쉽게 깨지지 않는 내화학성의 실험실용 jar는 실험실의 다양한 물질을 안전하게 저장할 수 있도록 넓은 밑면을 가지고 있습니다.
이 배지 병은 생물학적으로 검사되었으며 누액 방지 기능이 있으며 멸균 상태로 제공됩니다. 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 및 폴리에틸렌 테레프탈레이트 코폴리에스테르 글리콜 변성 (PETG) 소재의 사각형 디자인은 보관시 선반 공간을 크게 절약합니다.
Break the habit of using glass labware and take advantage of the benefits of plastic. Plastic containers are shatterproof, lighter weight than glass, and less likely to break, which requires an expensive replacement. Make your lab a safer place and stretch your budget. Break the glass habit, switch to plastic.