Search Thermo Fisher Scientific
사용 또는 세척 중 깨지거나 부서지지 않습니다. 가볍고 편리하게 다룰 수 있습니다. Thermo Scientiific 의 Nalgene Nalgene Griffin low-form 비커의 화학적 저항성, 내열성 (Hot plate 사용 제외) 및 입구 부분 디자인은 눈금 비커 선택에 있어 완벽한 솔루션을 제공합니다. Polypropylene 및 polymethylpentene 비커는 실험실 플라스틱 비커에 대한 ISO/DIN 7056 국제 기준을 충족하여 정밀한 측정이 가능합니다. 손잡이가 있는 Nalgene 비커에서는 안정적인 지지와 분주 조절이 가능합니다. Nalgene 비커는 낮은 수준의 잠재 용출물 및 용해산물을 생성하는 실험실 등급의 고품질 플라스틱 재료로 제작되어 실험을 방해하지 않고 일상적인 실험실에서 원활히 사용됩니다.
실험실을 더욱 지속 가능하게 하는 방법을 찾고 계십니까? Nalgene 폴리프로필렌 중합 폴리머 비이커는 많은 커뮤니티에서 재사용이 가능하며 내구성이 있으며 리사이클 가능합니다. My Green Lab's ACT Label 프로그램에 참여하여 Thermo Fisher Scientific의 친환경 제조 방법과 재사용 가능한 플라스틱 실험실 용품의 지속가능성에 대해 자세히 알아보십시오.
Nalgene PPCO Griffin Low-Form 플라스틱 비커 | Nalgene PMP Griffin Low-Form 플라스틱 비커 | Nalgene HDPE 눈금 플라스틱 비커 (손잡이 포함) | Nalgene PMP 눈금 플라스틱 비커 (손잡이 포함) | Nalgene PFA 눈금 플라스틱 비커 (손잡이 포함) | |
유백색, 눈금, 우수한 화학 물질 저항성 | 유리와 같은 투명함, 눈금, 우수한 화학 물질 저항성, 내열성 | 유백색, 두꺼운 벽면, 우수한 화학 물질 저항성, 내열성 | 유백색, 매우 두꺼운 벽면, 튼튼한 사각형 손잡이, 안정적인 지지대, 분주량 조절 용이 | 투명, 눈금, 튼튼한 사각형 손잡이, 안전하고 용이한 핸들링 | 유백색, 두꺼운 벽면, 우수한 화학 물질 저항성, 내열성 |
ISO/DIN 7056**, 21 CFR Pt 177.1520 충족 | ISO/DIN 7056"", 21 CFR Pt 177.1520 충족 | — | 21 CFR Pt 177.1520 충족 | 21 CFR Pt 177.1520 충족 | — |
오토클레이브 가능 | 오토클레이브 가능 | 오토클레이브 가능 | 오토클레이브 불가 | 오토클레이브 가능 | 오토클레이브 가능 |
최고 121oC에서 사용 가능 * | 150oC 에서 지속적인 사용 가능. 170oC 에서 간헐적으로 사용 가능* | 최고 250oC 에서 사용 가능* | 최고 120oC 에서 사용 가능* | 150oC 에서 지속적인 사용 가능. 170oC 에서 간헐적으로 사용 가능* | 최고 250oC 에서 사용 가능* |
눈금: 실크 스크린 | 눈금: 실크 스크린 | 눈금 없음 | 눈금: 아래의 단위로 새겨짐; oz 및 mL | 눈금: 아래의 단위로 새겨짐; oz 및 mL | 눈금: 아래의 단위로 새겨짐; oz 및 mL |
볼륨 범위: 30mL–4L | 볼륨 범위: 50mL–4L | 볼륨 범위: 50mL–1L | 볼륨 범위: 1L, 3L | 볼륨 범위: 1L, 3L | 볼륨 범위: 1L, 3L |
PPCO | PMP | PFA | HDPE | PMP | PFA |
반투명 백색 | 투명 | 반투명 백색 | 반투명 백색 | 투명 | 반투명 백색 |
손잡이 없음 | 손잡이 없음 | 손잡이 없음 | 손잡이 | 손잡이 | 손잡이 |
용량별로 안쪽에 겹쳐짐 | 용량별로 안쪽에 겹쳐짐 | 용량별로 안쪽에 겹쳐짐 | 겹침 불가 | 겹침 불가 | 겹침 불가 |
BPA 프리 | BPA 프리 | BPA 프리 | BPA 프리 | BPA 프리 | BPA 프리 |
Phthalate 프리 | Phthalate 프리 | Phthalate 프리 | Phthalate 프리 | Phthalate 프리 | Phthalate 프리 |
ACT 라벨 › | |||||
주문하기 | 주문하기 | 주문하기 | 주문하기 | 주문하기 | 주문하기 |
*Nalgene 비커는 Hot plate에서 사용할 수 없습니다.
**실험 플라스틱 도구에 대한 국제 기준
Nalgene PPCO Griffin Low-Form 플라스틱 비커 | Nalgene PMP Griffin Low-Form 플라스틱 비커 | Nalgene 눈금 HDPE 플라스틱 비커 손잡이 포함 | Nalgene PMP 눈금 플라스틱 비커 (손잡이 포함) | Nalgene PFA 눈금 플라스틱 비커 (손잡이 포함) | ||
희석한 산성제 혹은 약산 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
산성제^ 강산, 농축 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
알코올, 지방족(aliphatic) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
알데히드(Aldehyde) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
염기/알칼리(Bases/alkali) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
에스테르(Ester) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
탄화수소, 방향족(Hydrocarbons, aromatic) | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
탄화수소, 할로겐화(Hydrocarbons, halogenated) | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
케톤, 방향족(Ketones, aromatic) | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
산화제, 강산화제(Oxidizing agents, strong) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
+등급은 간헐적 단기 노출에 대한 내용입니다. 사용 후에는 꼼꼼하게 세척합니다.
^Oxidizing acid 제외; 해당 경우 “Oxidizing agents, strong”을 참조하세요.
Thermo Scientific Nalgene 이코노미 비커는 기존 Nalgene 프리미엄 비커의 단순화 버전으로 보다 기본적인 요구 사항에 충실한 제품입니다. 이코노미 비커는 Nalgene 프리미엄 비커와 동일하게 -40°C 이상의 온도에서 낮은 수준의 추출물과 부서짐 방지 성능을 갖춘 실험실 등급의 고품질 polypropylene copolymer로 제조되었습니다. 이코노미 비커는 눈금을 몰딩처리함으로써 프리미엄 비커에 비해 비용을 낮추었습니다.
실험은 품질과 일관성이 매우 중요하기에 모든 실험실에서 최고의 도구를 사용해야 합니다. 비디오 보기
구매하신 Thermo Scientific Nalgene 및 Nunc 제품의 적합성 인증서 및 방사선 조사 인정서(해당하는 경우)를 요청하세요.
기술 지원이 필요하신가요? 실험실 제품 기술 및 어플리케이션 지원이 필요하시다면 담당자에게 문의하세요. technicalsupport@thermofisher.com