Search Thermo Fisher Scientific
액체 생검은 암을 유발하는 유전적 돌연변이를 식별 및 추적하는 데 사용되어 연구자가 암을 조기에 발견하고, 치료 반응을 측정하며, 잔류 종양 부담을 정량화하고, 잠재적 치료법에 대한 새로운 내성을 모니터링할 수 있도록 합니다. 액체 생검에는 정상 세포와 세포 사멸 또는 괴사 과정을 거쳐 DNA 내용물을 외부로 배출한 암 세포에서 추출한 무세포 DNA(cfDNA)를 사용합니다(1). 암 세포에서 방출되는 cfDNA의 구성 요소는 일반적으로 순환 종양 DNA 또는 ctDNA라고 합니다.
암 돌연변이를 포함한 분자가 샘플에서 수집된 총 순환 cfDNA의 작은 부분에 불과하기 때문에 액체 생검 응용 분야에서 ctDNA를 검출하는 것은 어려운 일입니다. 디지털 PCR(dPCR)은 유전자 돌연변이의 빠르고 안정적인 식별을 위한 확립된 방법입니다. 야생형 백그라운드 DNA 중에서 적은 양으로 발생하는 단일 뉴클레오티드 다형성의 정확한 정량화에는 뛰어난 감도와 특이도를 갖는 적절한 액체 생검 어세이가 필요합니다. Applied Biosystems Absolute Q Liquid Biopsy dPCR 어세이는 관련 암 유발인자 및 치료 저항성 돌연변이를 검사하여 치료에 대한 반응과 내성을 모니터링하는 정확하고 비용 효율적이며 신속한 방법입니다.
Absolute Q Liquid Biopsy dPCR 어세이는 알려진 체세포 돌연변이를 재현할 수 있도록 합니다. 사전 설계된 각 어세이는 암 관련 유전자에서 0.1%의 변이 대립 유전자 빈도까지 검출할 수 있는 대조군을 사용하여 검증되었습니다.
Absolute Q Liquid Biopsy dPCR 어세이의 특징:
당사는 dPCR 실험을 위한 모든 사전 설계형 Absolute Q 어세이의 성능을 보장합니다. 당사의 응용 분야별 어세이 포트폴리오는 최상의 품질과 성능을 제공합니다. 이러한 어세이는 최신 주석 및 최고 표준 Applied Biosystems TaqMan 화학 제품을 활용하여 설계되고 검증되었습니다.
Absolute Q Digital PCR 어세이가 적합성 명시 문서 내용대로 작동하지 않는 경우, 당사는 제품을 무료로 교체하거나 타 제품을 구매할 수 있도록 고객에게 크레딧을 제공합니다.*
그림 1. QuantStudio Absolute Q Digital PCR 시스템에서 Absolute Q Liquid Biopsy Digital PCR 어세이를 사용한 암 돌연변이 정량화.
필요한 어세이 제품을 찾지 못했습니까? 당사에 문의하면 연구 성공을 위해 당사의 전문가가 연구 대상 표적 서열을 기반으로 하는 공식화된 디지털 PCR 어세이를 설계하는 데 도움을 드릴 수 있습니다. 또는, 자체적으로 설계한 프라이머/프로브 시퀀스를 전달해주십시오.
Absolute Q DNA Digital PCR Master Mix (5X)는 QuantStudio Absolute Q Digital PCR 시스템과 함께 사용하기에 최적화되어 있습니다. 이 믹스는 빠르고, 간편하며, 재현성 있는 RNA 정량을 위한 단일 튜브, 1-스텝 조성으로 설계되어 업스트림 프로세싱 단계를 최소화했습니다.
제품 주요 특징:
Absolute Q RNA 1-step Digital PCR Master Mix (4X)는 선행 cDNA 변환이 필요하지 않은 간단한 1-스텝 워크플로우에서 QuantStudio Absolute Q Digital PCR 시스템 및 Absolute Q digital PCR 어세이와 함께 사용하기에 최적화되어 있습니다.
*약관이 적용됩니다. 보증에 대한 자세한 내용은 thermofisher.com/absoluteqassayguarantee를 참조하십시오