Search Thermo Fisher Scientific
과학자들이 게놈 염기서열 정보를 획득하고 분석함에 따라 점점 더 많은 유전 변이가 확인되고 있습니다. 이러한 변이의 중요성과 잠재적 유용성을 이해하려는 노력이 확산되면서 빠르고 신뢰할 수 있는 검출법의 필요성이 커지고 있습니다.
Thermo Fisher는 게놈 DNA의 분리 및 정제, 프로브 및 프라이머 선택, DNA 증폭, 대립형질 변별 및 데이터 분석에서부터 유전형 분석 및 유전 변이 연구에 특화된 Real-Time PCR 제품 및 기타 도구를 제공합니다.
1,000개 미만의 샘플에서 적은 수의 SNP를 연구하는데 이상적입니다.
1,000개 이상의 샘플에서 중간 개수의 SNP를 연구하는데 이상적입니다.
특정 타겟의 복제 수 분석을 위한 정확한 타겟 정량화.
경쟁력 있는 대립 유전자 특이적 PCR(castPCR)을 이용하여 야생형 DNA의 백그라운드에서 돌연변이 DNA를 검출하고 정량화하십시오.
PharmaADME 핵심 마커를 포함하여 알려진 높은 가치의 DME 약리유전학 마커에서 유전적 다형성을 검출합니다.
HRM(High Resolution Melting) 분석은 핵산 서열에서 변형을 확인하는 데 사용되는 post-PCR 분석법입니다. Thermo Fisher는 메틸화 분석 및 돌연변이 스캐닝의 두 가지 HRM 어플리케이션을 제공합니다.