Search Thermo Fisher Scientific
중간엽 줄기 세포(MSC) 연구가 진전되면서 이러한 줄기 세포를 미래의 언젠가 다양한 임상 용도로 어떻게 사용할 수 있을지 해결의 실마리가 보이고 있습니다. 예를 들어 면역제어치료법(예: 이식편대숙주병 예방 또는 크론병 치료)에 활용할 수도 있고, 뼈나 연골 등 중간엽조직에 세포 대체 치료를 적용할 수도 있을 것입니다.
당사에서는 중간엽 줄기 세포 집단에 최적화된 특수 제품을 광범위하게 제공하고 있으며, 그 중 대다수는 동물 유래 성분을 함유하고 있지 않고 당사의 CTS 브랜드의 지원을 받고 있기도 합니다.
Gibco 중간엽 줄기 세포 집단에 최적화된, 시중에서 가장 광범위한 특수 제품군도 포함되어 있으며, 그 중 대다수는 동물 유래 성분을 함유하고 있지 않습니다. 이러한 배지는 적응 시간을 최소화하고 세포 성능을 극대화하며 규제 요건에 부합하는 데 도움이 되도록 특별히 고안된 것입니다. 자세히 알아보기: |
권장 제품
세포
|
이러한 도구는 분화 방식이나 질병 특이 유전자의 효과를 연구하기 위해 중간엽 줄기 세포를 엔지니어링 처리하는 데 사용할 수 있습니다. 자세히 알아보기: | 권장 제품 |
자세히 알아보기: | 중간엽 줄기 세포(MSC) 분화 키트는 인간 MSC를 지방세포, 연골 세포 및 골아 세포로 안정적으로 유도하는 데 사용됩니다. 이러한 키트는 StemPro MSC SFM XenoFree, StemPro MSC SFM, MesenPRO RS 배지 및 MSC-공인 FBS–함유 세포 증식 시스템을 보완하는 역할을 합니다. 이들 키트는 cGMP 규정을 준수하여 생산되었으며 각 로트는 PCR로 성능 인증과 인간, 마우스 및 래트 MSC 분화 지원 기능 인증을 거쳤습니다. 분화 키트에서 재구성한 배지(기본 배지에 보충제 추가)는 최대 1달까지 안정성을 유지합니다. 이외에도 당사에서는 다수의 고품질 성장 인자와 사이토카인을 제공하여 중간엽 줄기 세포의 타겟 지정 분화에 사용할 수 있도록 하고 있습니다. 이와 같은 단백질 제품은 광범위한 테스트를 거쳐 생물학적 활성 수준과 순도가 높으며 냉동-해동 안정성과 구조적 균질성이 뛰어난 특성을 보장하는 데 도움이 됩니다. | 권장 제품
|
중간엽 줄기 세포를 검증하여 다능성을 확인하거나 바람직한 세포 유형으로 분화되도록 하는 것은 연구 과정에서 매우 중요한 단계입니다. TaqMan 어레이를 사용하면 정량 분석 PCR로 96개 유전자의 발현 수준을 동시에 분석할 수 있고, TaqMan 단백질 어세이로는 한정된 수량의 줄기 세포에서 얻은 단백질 마커의 상대적 단백질 정량화를 할 수 있습니다. 자세히 알아보기: | 권장 제품
|
당사에서는 인쇄 및 동영상 프로토콜, 제품 지목, 팁과 트릭 및 기술 지원 등을 포함하여 포괄적인 줄기 세포 연구 리소스를 제공합니다. | 기술 정보
참고 문헌 |
Gibco 중간엽 줄기 세포 집단에 최적화된, 시중에서 가장 광범위한 특수 제품군도 포함되어 있으며, 그 중 대다수는 동물 유래 성분을 함유하고 있지 않습니다. 이러한 배지는 적응 시간을 최소화하고 세포 성능을 극대화하며 규제 요건에 부합하는 데 도움이 되도록 특별히 고안된 것입니다. 자세히 알아보기: |
권장 제품
세포
|
이러한 도구는 분화 방식이나 질병 특이 유전자의 효과를 연구하기 위해 중간엽 줄기 세포를 엔지니어링 처리하는 데 사용할 수 있습니다. 자세히 알아보기: | 권장 제품 |
자세히 알아보기: | 중간엽 줄기 세포(MSC) 분화 키트는 인간 MSC를 지방세포, 연골 세포 및 골아 세포로 안정적으로 유도하는 데 사용됩니다. 이러한 키트는 StemPro MSC SFM XenoFree, StemPro MSC SFM, MesenPRO RS 배지 및 MSC-공인 FBS–함유 세포 증식 시스템을 보완하는 역할을 합니다. 이들 키트는 cGMP 규정을 준수하여 생산되었으며 각 로트는 PCR로 성능 인증과 인간, 마우스 및 래트 MSC 분화 지원 기능 인증을 거쳤습니다. 분화 키트에서 재구성한 배지(기본 배지에 보충제 추가)는 최대 1달까지 안정성을 유지합니다. 이외에도 당사에서는 다수의 고품질 성장 인자와 사이토카인을 제공하여 중간엽 줄기 세포의 타겟 지정 분화에 사용할 수 있도록 하고 있습니다. 이와 같은 단백질 제품은 광범위한 테스트를 거쳐 생물학적 활성 수준과 순도가 높으며 냉동-해동 안정성과 구조적 균질성이 뛰어난 특성을 보장하는 데 도움이 됩니다. | 권장 제품
|
중간엽 줄기 세포를 검증하여 다능성을 확인하거나 바람직한 세포 유형으로 분화되도록 하는 것은 연구 과정에서 매우 중요한 단계입니다. TaqMan 어레이를 사용하면 정량 분석 PCR로 96개 유전자의 발현 수준을 동시에 분석할 수 있고, TaqMan 단백질 어세이로는 한정된 수량의 줄기 세포에서 얻은 단백질 마커의 상대적 단백질 정량화를 할 수 있습니다. 자세히 알아보기: | 권장 제품
|
당사에서는 인쇄 및 동영상 프로토콜, 제품 지목, 팁과 트릭 및 기술 지원 등을 포함하여 포괄적인 줄기 세포 연구 리소스를 제공합니다. | 기술 정보
참고 문헌 |
기술 리소스
지원