Search Thermo Fisher Scientific
Los ultracongeladores y los congeladores criogénicos están diseñados para almacenar muestras en lugar de congelarlas. Los congeladores de aire forzado y los congeladores de velocidad controlada se han diseñado para preparar correctamente las muestras antes de la importante fase de almacenamiento, lo que reduce la carga en el congelador de almacenamiento.
Los congeladores de aire forzado Thermo Scientific™ XBF40D están diseñados para alojar cargas escalonadas y una amplia variedad de recipientes, como garrafones, frascos, gradillas con viales, etc. A diferencia de la generación anterior de congeladores de aire forzado, el congelador XBF40D es un sistema listo para su uso que no requiere una instalación personalizada ni compresores remotos.
Los congeladores de velocidad controlada Thermo Scientific™ CryoMed™ están diseñados como un sistema de congelación de sobremesa completo de una sola pieza. Modifique seis perfiles de congelación estándar y diez perfiles de congelación definibles por el usuario para que los protocolos personalizados cumplan las necesidades de las aplicaciones.
Thermo Scientific™ Mr. Frosty™ es un sistema fácil de usar, diseñado para lograr una velocidad de refrigeración muy próxima a -1 °C por minuto. Mr. Frosty tiene capacidad para tubos de 1 a 5 ml.