Search Thermo Fisher Scientific
La química húmeda, también llamada química de sobremesa o análisis químico húmedo, es una forma de química analítica que utiliza métodos como la colorimetría, la gravimetría y la valoración para analizar elementos y compuestos en muestras líquidas. Aunque la química analítica ha evolucionado exponencialmente en las últimas tres décadas, el análisis químico húmedo sigue siendo una parte integral del moderno laboratorio de química analítica. Los métodos químicos húmedos son métodos probados y menos costosos. Además, la instrumentación moderna no siempre puede obtener los resultados que proporcionan los análisis químicos húmedos específicos. Los instrumentos de química húmeda incluyen medidor de pH/conductividad/iones, titulador automatizado, colorímetro, medidor de turbidez, espectrofotómetro y analizadores de inyección de flujo (FIA), analizadores de flujo segmentados (SFA) o analizadores de flujo continuo (CFA).
Las mediciones colorimétricas bien establecidas y selectivas se utilizan en varios análisis automatizados. En función de cómo se mezcla la muestra con los reactivos de colorante, un instrumento se puede clasificar como un FIA o analizador de flujo, CFA, SFA o analizador de flujo segmentado continuo o autoanalizador.
Los métodos químicos húmedos tradicionales pueden requerir mucho trabajo y mucho tiempo. Además, generalmente son aplicables solo a parámetros individuales específicos. Por lo tanto, los análisis de varios parámetros requieren múltiples técnicas e instrumentos, lo que se traduce en largos tiempos de respuesta y de manipulación de muestras, en un menor rendimiento y en un aumento de los costes por análisis. Se requiere una inversión significativa en la formación continua del personal y en el mantenimiento de instrumentos.
Un analizador discontinuo es un analizador químico húmedo automatizado que analiza muestras que se mantienen en celdas discontinuas. Estos sistemas innovadores brindan un enfoque automatizado, optimizado y más rentable para los análisis químicos húmedos.
Los analizadores discontinuos Thermo Scientific Gallery y Gallery Plus con reactivos de sistema listos para su uso se han optimizado para ofrecer velocidad, flexibilidad y precisión en el análisis de vino, cerveza, malta, bebidas, enzimas, suelos, aguas de procesos, aguas subterráneas, aguas residuales, agua potable y análisis de nutrientes que permiten mejorar el control de calidad mediante análisis consolidados.
Los analizadores discontinuos Thermo Scientific Gallery Aqua Master, basados en software diseñado específicamente para el análisis de agua y nutrientes, le ayudan a cumplir los requisitos analíticos de los métodos normativos locales.
Los analizadores discontinuos Gallery pueden automatizar los análisis químicos húmedos multiparamétricos, que requieren mucho tiempo y trabajo.
Obtenga más información sobre los 10 factores que debe tener en cuenta antes de tomar la decisión de adquirir un analizador discontinuo automatizado.
Los analizadores discontinuos automatizados utilizan mediciones colorimétricas y enzimáticas de varios analitos simultáneamente procedentes de una sola muestra a través de un análisis fotométrico. El analizador discontinuo imita la secuencia de trabajo de los químicos del laboratorio, como la dispensación de la muestra, la mezcla de reactivos y la espera hasta finalizar la reacción seguida de la medición fotométrica, para proporcionar resultados rápidos y reproducibles. Los analizadores discontinuos constan de tres componentes, un fotómetro con un número específico de posiciones de filtro y sondas de dispensación, un incubador para controlar la temperatura de reacción y un mezclador. En un análisis discontinuo, cada cubeta de reacción individual está aislada y la temperatura se estabiliza, lo que permite condiciones de reacción muy controladas.
Una vez que los reactivos y las muestras estén preparados, se cargan en el instrumento y las sondas dispensan cantidades fijas de reactivos y muestras en las cubetas individuales. A continuación, las cubetas individuales se cargan en la cámara de incubación, las muestras y los reactivos se dispensan en cubetas individuales y después se mezclan y, finalmente, se someten a detección fotométrica basada en la absorbancia de longitudes de onda de luz específicas. Cada medición se realiza mediante cubetas individuales discontinuas. Estos datos se interpretan luego en plataformas de software integradas.
Los analizadores discontinuos avanzados utilizan cubetas desechables que eliminan el efecto de arrastre y reducen sustancialmente el consumo de reactivos. El número de parámetros químicos húmedos que puede realizar un analizador discontinuo está limitado por el número de posiciones del filtro y el intervalo de longitud de onda.
El analizador discontinuo consolida y prueba simultáneamente hasta 20 parámetros químicos húmedos diferentes, utilizando un solo instrumento con un solo operador. El analizador discontinuo, con componentes miniaturizados y un diseño exclusivo de cubeta de bajo volumen, admite volúmenes de reactivos pequeños, minimiza los residuos de reactivos y, como resultado, reduce los costes de análisis.
¿Por qué utilizar varios analizadores cuando puede realizar todos los análisis esenciales con uno? Los analizadores discontinuos Thermo Scientific™ Gallery™ y Gallery™ Plus son sistemas automatizados fáciles de usar que permiten a los laboratorios simplificar sus análisis con la doble ventaja del ahorro de tiempo y de costes. Todos los pasos de análisis necesarios se automatizan, lo que brinda al operador un verdadero tiempo sin supervisión. Se trata de una solución sin supervisión totalmente integrada: el flujo de trabajo de análisis es fácil de aprender y se puede dejar sin supervisión, lo que mejora el rendimiento, el tiempo de actividad del sistema y la productividad del personal. Los analizadores discontinuos Gallery y Gallery Plus automatizan los métodos de química húmeda manual, los análisis fotométricos (colorimétricos y enzimáticos) y los análisis electroquímicos (pH y conductividad), lo que imita el funcionamiento de los químicos de laboratorio, para proporcionar resultados rápidos y reproducibles en un diseño compacto.
Si bien el análisis tradicional requiere varios métodos químicos húmedos y, por lo tanto, varias muestras, el analizador discontinuo Gallery consume un máximo de 300 μL de muestra por análisis, puede analizar hasta 20 parámetros por muestra y ejecuta hasta 200 análisis por hora. Como resultado, el coste por análisis es de 10 a 20 veces menor que los métodos químicos húmedos tradicionales.
Características | Analizadores discontinuos Gallery/Gallery Plus | FIA/SFA/CFA |
---|---|---|
Tipo de instrumento | Analizador discontinuo totalmente integrado | Tipo abierto y modular |
Nivel de habilidad del operador | Bajo | Avanzado |
Número de canales de medición | 12 posiciones de filtro seleccionables libremente (canales) | Máximo de 4 a 6 canales; necesita dos instrumentos de 2 a 3 canales para adaptarse a las capacidades del canal |
Secuencia de muestras | Acceso aleatorio (en paralelo y lote): la muestra se puede cargar para varios análisis mientras se está procesando una calibración para otra. | De medio a alto; afecta a la fiabilidad de los resultados; requiere un mantenimiento intenso para minimizar el arrastre. |
Contaminación cruzada | Mínimo: cubetas de reacción totalmente desechables y discontinuas. | De medio a alto; afecta a la fiabilidad de los resultados; requiere un mantenimiento intenso para minimizar el arrastre. |
Estabilidad del método | Muy alta; larga estabilidad de calibración y resultados reproducibles. | Baja; derivaciones de la señal del detector; ajuste los datos debido a la desviación de la línea de base durante un ciclo por lotes. |
Entrega de reactivos | Manipulación de microlíquidos totalmente automatizada; sistema sólido | Bomba peristáltica; requiere mantenimiento frecuente |
Número de análisis/hora | De 200 a 350 | De 60 a 120 |
Número de parámetros químicos/muestra | Hasta 20 parámetros químicos diferentes para una muestra | Normalmente, de 2 a 5; limitado por el número de canales |
Consumo de reactivos | Muy bajo (μL), típicamente <100 μL | Grande (mL), de 8 a 10 mL |
Tiempo de puesta en marcha del instrumento | <5 minutos | De 15 a 45 minutos |
Tiempo de cambio entre sustancias químicas | Ninguno | De 15 a 30 minutos |
Sensibilidad | ppb | ppb |
Lámpara de fuente | Xenón de larga duración; ahorro en costes de consumibles durante la vida útil del instrumento | Tungsteno. Requiere cambios frecuentes |
Número de reactivos añadidos por análisis | Máximo cuatro + un reactivo de comparación de matrices; métodos FIA, SFA o CFA fáciles de transferir | Normalmente, 2 adiciones de reactivos por análisis |
Reactivos | Kits de reactivos del sistema listos para su uso o reactivos internos | Reactivos internos |
pH y conductividad | Módulo de unidad electroquímica (ECM) | 2 canales adicionales |
Un sistema típico de analizador de inyección de flujo (FIA), analizador de flujo continuo (CFA) o analizador de flujo segmentado continuo (SFA) consta de un muestreador automático, una bomba peristáltica, un colector de química, un detector fotométrico y un software de adquisición de datos. Esta configuración suele denominarse colector de canales o química. El número de parámetros químicos húmedos que puede procesar un analizador de flujo está limitado por el número de canales o el colector de química.
Los analizadores de flujo son ideales cuando se va a analizar un mayor número de muestras para un menor número de sustancias químicas. Los analizadores de inyección de flujo continuo, que son modulares, pueden añadir bloques de preparación de muestras adicionales para matrices de muestras difíciles. Algunos de los FIA, SFA y CFA pueden realizar operaciones de calentamiento, destilación, diálisis, filtración y digestión en la línea. Los usuarios pueden cambiar la longitud de la trayectoria de medición para mejorar los límites de detección.
Las principales ventajas del analizador discontinuo sobre los FIA o SFA son el número de parámetros por muestra que un analizador discontinuo puede analizar, el menor consumo de muestras y reactivos que emplea, el menor coste por análisis, el bajo nivel de arrastre o su ausencia, su facilidad de uso y mantenimiento, la calibración estable y la solución sin supervisión.
Un requisito específico de canal o colector limita el número de parámetros químicos húmedos que un FIA, SFA o CFA puede analizar por muestra. El aumento del número de canales aumenta proporcionalmente el coste del equipo. Los analizadores discontinuos Thermo Scientific Gallery tienen 12 posiciones de filtro, equivalentes a 12 canales en el analizador de inyección de flujo, que permiten probar hasta 20 parámetros químicos húmedos diferentes por muestra.
Si un laboratorio está buscando un analizador de química húmeda de alto rendimiento, ampliable, multiparamétrico y fácil de usar para un gran número de muestras, los analizadores discontinuos integrados son más adecuados que cualquier tipo de analizador de flujo. Si su laboratorio sigue dependiendo del análisis de inyección de flujo tradicional o del análisis de flujo segmentado, las ventajas del análisis multiparamétrico de alto rendimiento están a su alcance. Con los analizadores discontinuos Gallery y Gallery Plus, tendrá el poder de la tecnología a su disposición, lo que le ayudará a ofrecer más resultados en menos tiempo. Nuestro especialista técnico puede ayudarle a transferir su método fotométrico o FIA existente a la plataforma Gallery para garantizar un éxito total.
Los analizadores discontinuos Gallery y Gallery Plus proporcionan una plataforma integrada para análisis fotométricos y electroquímicos, que se puede ejecutar en paralelo. La tecnología de cubetas discontinuas permite la medición simultánea de varios análisis diferentes para la misma muestra, con la consiguiente eliminación del tiempo de cambio de método. Cada celda de reacción es aislada y se estabiliza la temperatura para proporcionar condiciones de reacción altamente controladas. Los analizadores discontinuos Gallery son capaces de alcanzar niveles de detección muy bajos, y sus sofisticadas funciones de dilución ayudan a gestionar un amplio intervalo de concentración sin la intervención del usuario.
Los analizadores discontinuos Thermo Scientific Gallery y Gallery Plus son sistemas automatizados fáciles de usar que permiten a los laboratorios simplificar sus análisis con la doble ventaja del ahorro de tiempo y de costes.
El sistema Disc-IC es un paquete de dos técnicas independientes de Thermo Fisher Scientific, análisis discontinuo y cromatografía iónica, para un análisis de agua completo.
Los kits de ensayo y reactivos (enzimáticos y colorimétricos) del sistema Thermo Scientific Gallery listos para usar diseñados para los analizadores discontinuos Gallery, minimizan el consumo de reactivos y los residuos, al tiempo que reducen el coste por análisis.
Nuestro analizador enzimático Gallery Enzyme Master, el primer analizador discontinuo totalmente automatizado específicamente para aplicaciones de ensayos enzimáticos, ha sido galardonado con el prestigioso premio de innovación de R&D 100.
Los analizadores discontinuos Gallery automatizan los análisis de malta, cerveza, vino, zumo, aguas industriales y aguas residuales que requieren mucho trabajo y mucho tiempo de acuerdo con los diferentes métodos normativos de ISO, AOAC, ASBC, OIV e IDF. Los analizadores discontinuos Gallery son ideales para laboratorios ambientales, industriales, agrícolas y oceanográficos que analizan una amplia variedad de matrices y tipos de muestras de agua. Las áreas de aplicación típicas incluyen el análisis de agua potable, aguas residuales, agua subterránea, suelos y agua superficial según la EPA de EE. UU., ASTM y DIN y otros métodos normativos.
Dedicado al análisis de cerveza, malta y mosto, el analizador discontinuo Gallery Plus Beermaster automatiza los análisis que requieren mucho tiempo y trabajo.
Los analizadores discontinuos Thermo Scientific Gallery hacen que el análisis del vino sea sencillo, preciso y fiable. Nuestros reactivos del sistema listos para usar se han desarrollado específicamente para un análisis rápido y rentable de zumos y vinos.
Descubra cómo nuestros analizadores discontinuos le ayudan a cumplir con la Ley de Agua Limpia (CWA) de la EPA automatizando el análisis fotométrico y electroquímico para proporcionar resultados rápidos y reproducibles.
Para eliminar la corrosión y el escalado que pueden dañar valiosos componentes industriales y garantizar el cumplimiento de las normativas, se deben realizar análisis de agua fiables de forma continua.
La automatización de ensayos enzimáticos está cobrando cada vez mayor importancia y el nuevo Gallery Enzyme Master cubre las necesidades del desarrollo de nuevos métodos para las pruebas rutinarias de control y garantía de calidad.
Intercambie su analizador discontinuo actual o sistema de analizador de inyección de flujo y obtenga un crédito para la compra de un analizador discontinuo Thermo Scientific Gallery o Gallery Plus, independientemente de si lo ha adquirido originalmente con nosotros o con otro fabricante.
Obtenga más información sobre las 10 funciones principales que debe tener en cuenta al elegir el analizador discontinuo adecuado para su laboratorio.
Conozca a su nuevo compañero de laboratorio. Los analizadores discontinuos Gallery y Gallery Plus ofrecen un análisis químico más rápido, fácil y seguro para su laboratorio.
Permita que el sistema Gallery realice pruebas fotométricas y una medición electroquímica automatizada del pH y la conductividad gracias a la adición de un módulo ECM.
Explore nuestra base de datos de seminarios web a demanda sobre análisis discontinuos para buscar métodos y aplicaciones que aceleren el trabajo en su laboratorio.
Visit our filterable and searchable resources library for product information, application notes, case studies, videos and more about our discrete analyzers.
* Campo obligatorio