Search Thermo Fisher Scientific
Las controladoras de peso pueden aportar muchas ventajas a su proceso y ayudar a que su empresa sea más eficiente, fiable y rentable. Las tablas de comparación que se muestran a continuación pueden ayudarle a determinar qué sistema es el mejor para su empresa en función de criterios definidos comunmente. Para obtener ayuda y determinar el mejor producto para sus necesidades o para hablar con un especialista, haga clic en el botón Contacto de ventas que aparece arriba.
Intervalo de peso del paquete |
|||
10 g-3 kg; 6 kg |
35 g-11 kg |
10 g-3 kg o 10 kg |
2 g-300 g (slack); 10 g-500 g (PWT) |
Velocidad máxima del producto |
|||
250-500 por min |
500-700+ por min |
250-500 por min |
250-700 por min |
Exactitud (desviación estándar según R51/Handbook 44 Equiv.) Los resultados reales dependen de la velocidad de la línea, del material del paquete/relleno/peso y de la manipulación |
|||
Hasta 0,125 g |
Hasta 0,5g |
Hasta 0,125 g |
Hasta 50 mg |
Velocidad lineal máx. |
|||
De 60 m/196 pies a 120 m/393 pies por minuto |
120 m/393 pies+ por min |
De 60 m/196 pies a 120 m/393 pies por minuto |
De 60 m/196 pies a 120 m/393 pies+ por min |
Tipos de paquetes compatibles |
|||
Rígido (latas, envases de cartón, plástico, vidrio) |
|||
Blando (plástico, papel, láminas) |
|||
|
|||
Configurable (múltiples fuentes de alimentación o salidas, transferencias, montaje con control remoto) |
|||
|
|||
Tipo de transporte del transportador: Slackbelt, PWT o correa |
|||
PWT |
Correa, correa + cinta |
PWT |
Slack |
Capacidad de comunicación y estadísticas |
|||
Configurable (varias fuentes de alimentación o salidas, etapas de aceleración, etc.) |
|||
|
|||
¿Sistemas combinados con detector de metales o sistema de rayos X? |
|||
Aplicaciones húmedas y/o secas |
|||
S |
H + S |
H + S |
S |
Multi-carril disponible | |||
|
Intervalo de peso del paquete | ||
10 g-3kg; 6 kg
| 2 g-5 kg; 10 g-5 kg | 10 g-3kg o 10 kg |
Velocidad máxima del producto | ||
250-500 por min | 250-500 por min | 250-500 por min |
Exactitud (Desviación estándar según R51/Handbook 44 Equiv.) Los resultados reales dependen de la velocidad de la línea, del material del paquete/relleno/peso y de la manipulación | ||
Hasta 0,125 g | Hasta 50 mg | Hasta 0,125 g |
Velocidad lineal máx. | ||
De 60 m/196 pies a 120 m/393 pies por minuto | De 60 m/196 pies a 120 m/393 pies por minuto | De 60 m/196 pies a 120 m/393 pies por minuto |
Tipos de paquetes compatibles | ||
Rígido (latas, envases de cartón, plástico, vidrio) | ||
Blando (plástico, papel, láminas) | ||
Configurable (múltiples fuentes de alimentación o salidas, transferencias, montaje con control remoto) | ||
| ||
Tipo de transporte del transportador: Slackbelt, PWT o correa | ||
PWT | Slackbelt, o PWT | PWT |
Capacidad de comunicación y estadísticas | ||
Configurable (varias fuentes de alimentación o salidas, etapas de aceleración, etc.) | ||
| ||
¿Sistemas combinados con detector de metales o sistema de rayos X? | ||
Aplicaciones húmedas y/o secas | ||
S | S | H + S |
Configurable | ||
| ||
Cumple con la norma del CFR 21 Parte 11 | ||
Paquete de validación para farmacéutica disponible | ||
Intervalo de peso del paquete | ||
35 g-11kg | 40g-1,5kg | 2 g-300 g; 10 g-500 g |
Velocidad máxima del producto | ||
500-700+ por min | 500-700+ por min | 250-500 por min |
Exactitud (desviación estándar según R51/Handbook 44 Equiv.) | ||
Hasta 0,5 g | Hasta 0,25g | Hasta 50 mg |
Velocidad lineal máx. | ||
120 m/393 pies+ por minuto | 120 m/393 pies+ por minuto | De 60 m/196 pies a 120 m/ 393 pies por minuto |
Tipos de paquetes compatibles | ||
Rígido (latas, envases de cartón, plástico, vidrio) | ||
Solo latas o bandejas de plástico | ||
Blando (plástico, papel, láminas) | ||
Configurable (múltiples fuentes de alimentación o salidas, transferencias, montaje con control remoto) | ||
Tipo de transporte del transportador: Slackbelt, PWT o correa | ||
Correa, correa + cinta | SKATE | Slack; PWT |
Capacidad de comunicación y estadísticas | ||
Varios carriles configurables | ||
¿Sistemas combinados con detector de metales o sistema de rayos X? | ||
| ||
Aplicaciones húmedas y/o secas | ||
H + S | H + S | S |