filtration-banner-470x200
Filtración estéril rápida de incluso los líquidos más exigentes
Mantenga la esterilidad para ofrecer la última línea de defensa frente a la contaminación. Nuestros productos de filtración incluyen filtros para parte superior de frasco, filtros de disco de corte, unidades de filtro y filtros de jeringa.
Categorías destacadas de filtración
Nuestra gama de productos ofrece una amplia gama de unidades de filtro y partes superiores de frascos e incluye amplias membranas para un flujo rápido y un certificado de calidad en todos los casos.
Los discos de membranas de filtro previamente cortados son prácticos y tienen niveles bajos de sustancias extraíbles. Los prefiltros de vidrio aumentan el rendimiento de soluciones con un gran volumen de partículas o altamente viscosas. Algunas membranas disponen de certificados para trabajos de calidad del agua.
Nuestros productos para filtración analítica de CC Nalgene ofrecen unos resultados excelentes en el control microbiológico y el análisis de agua, alimentos y bebidas, materias primas y productos acabados.
Desde pinzas para filtros hasta dispositivos de prueba de punto de burbuja, nuestros accesorios le ayudan a aumentar la eficacia e integridad de su solución para filtración Thermo Scientific™ Nalgene™.
Elija entre una variedad de tamaños y membranas para aplicaciones de laboratorio estériles y no estériles. Nalgene ayuda a satisfacer las necesidades de filtración estéril, filtración de laboratorio, prefiltración, preparación de muestras y ventilación de gas.
La gama de productos de embudos ligeros y duraderos Nalgene es una alternativa a los embudos de vidrio e incluye relleno de plástico, filtración, separador con forma de pera y embudos de tubo con llave.
SmartNote-Nalgene-Rapid-Flow-Filters-image-270x195
Does laboratory filtration of culture media affect cell growth?
Laboratory filtration of culture media does not affect cell growth as long as the correct filter and filter membrane are used.
View smart note