Search Thermo Fisher Scientific
La tecnología de bloqueo ClipTip garantiza un sellado completo de todos los canales con las mínimas fuerzas de fijación y expulsión de las puntas.
Formatos disponibles:
La expulsión electrónica de las puntas, la acción de pipeteo con el dedo índice y la tecnología ClipTip™ hacen que estas pipetas sean idóneas para tareas de pipeteo repetitivas.
Formatos disponibles:
Estas pipetas electrónicas con espacio ajustable entre las puntas le permiten realizar transferencias de muestras entre casi cualquier tubo, gradilla, microplaca o caja de gel en horizontal.
Formatos disponibles:
En las pipetas con un sistema de sellado por fricción se utiliza la fuerza del usuario para acoplar las puntas a la pipeta, fuerza que varía de un usuario a otro.
La tecnología de bloqueo ClipTip cuenta con una interfaz entre la conexión y las puntas de la pipeta que se sella como una pinza.
Puntas genéricas (a) y puntas ClipTip (b) después de la dispensación en dos microplacas de 96 pocillos. Las puntas de pipeta ClipTip mantienen la estanqueidad en todos los canales y ofrecen un 68 % menos de variación en el líquido dispensado en comparación con los sistemas tradicionales basados en fricción. La fuerza de fijación de las puntas era de 3,8 kg (8,3 lb). Consulte nuestra nota de aplicación para obtener más información.
Las puntas de pipeta ClipTip se sellan a la perfección y no se aflojan. El sistema de pipeteo ClipTip permanece hermético hasta que decida extraer las puntas, incluso en las aplicaciones más completas con golpeos múltiples en la punta y ciclos de mezclado, entre otras.
Sí, estas puntas aguantan casi 1 kg (2 lb)
El uso del sistema de pipeteo Thermo Scientific ClipTip en estas cuatro tareas comunes puede ayudar a aumentar su confianza en el pipeteo. El sistema de pipeteo fija las puntas firmemente en su lugar de modo que no se aflojan ni presentan fugas, independientemente de la presión que aplique.
Note: This tool is best viewed in Chrome, Firefox or Safari Browsers. Learn more ›
My Pipette™ Creator es una aplicación basada en web que permite una programación centralizada y eficaz, así como el intercambio de protocolos entre las pipetas y los colaboradores, y ofrece protocolos previamente programados, para descargar y compartir, para muchos de sus kits de reactivos favoritos, lo que acelera la colaboración y la reproducibilidad desde la comodidad de su ordenador. Más información ›
Las puntas de pipeta ClipTip aportan un sellado seguro con una tecnología de bloqueo única e innovadora que garantiza un sellado completo de todos los canales con fuerzas de fijación y expulsión de las puntas mínimas.
Estas gradillas para puntas de pipeta están disponibles en 4 tamaños: pequeño, para entre 20 y 50 puntas de pipeta ClipTip; mediano, para entre 200 y 300 puntas de pipeta ClipTip; grande, para 1000 y 1250 puntas de pipeta ClipTip, y la gradilla CT300 Ext para puntas ClipTip de longitud 300 Ext.
Las pipetas F1-ClipTip ahora ofrecen un nuevo modelo de 0,1-2 µl y versiones mejoradas de modelos de 1-10 µl para un mayor rendimiento en sus experimentos que requieran una precisión y exactitud optimizadas.
Ideal para flujos de trabajo de biología molecular.
La transferencia de muestras es ahora más sencilla. Utilice las pipetas con espacio ajustable en las puntas Equalizer E1-ClipTip en lugar de las pipetas manuales. Transfiera varias muestras de una vez entre distintos formatos de instrumental de laboratorio con una pipeta y un movimiento.
Ahorre el 80 % de su tiempo al transferir muestras de tubos de microcentrífugas a placas de 96 pocillos.
Ahorre el 30 % de su tiempo (y mantenga el diseño de las muestras) al transferir muestras desde placas de 96 a 384 pocillos.
Obtenga más información sobre las ventajas de las pipetas Equalizer de espacio ajustable de las puntas Descargar la Smart Note
El espaciado ajustable de las puntas permite fijar la distancia entre las puntas con tan solo deslizar la escala para expandirla y contraerla según el ajuste deseado. El exclusivo visor de Equalizer permite determinar el espacio entre las puntas en función de la aplicación concreta.
En la imagen puede ver cómo se realizan las transiciones de «384» para microplacas de 384 a «48-mct» para tubos de microcentrífugas o para una microplaca de 48 pocillos con un solo movimiento.
Cuando se combinan todos los elementos ergonómicos, el pipeteo es una experiencia cómoda, segura y agradable.
Promedio de resultados a partir de las mediciones de la fuerza de fijación de las puntas. Las barras de error ilustran la desviación estándar.
Las fuerzas de fijación de las puntas de las pipetas E1-ClipTip Equalizer fueron hasta un 87 % inferiores en comparación con el resto de pipetas probadas con espacio ajustable.
Las fuerzas de expulsión de las puntas de las pipetas E1-ClipTip Equalizer son hasta un 93 % inferiores en comparación con el resto de pipetas probadas con espacio ajustable.
Presentamos el sistema de pipeteo F1-ClipTip. Vea este vídeo y descubra cómo esta innovación cambiará su sistema de pipeteo para siempre.
Obtenga acceso a nuestras tres notas de aplicación:
Nota de aplicación 1: Transforme las tareas de pipeteo diarias
Nota de aplicación 2: Sellados seguros para todos los canales
Nota de aplicación 3: Reduzca el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos (RSI)