Search Thermo Fisher Scientific
La medición exacta y precisa de líquidos es fundamental para el éxito de su investigación y la selección de la punta de pipeta adecuada para su pipeta mejorará el rendimiento y los resultados.
Hacemos que sea fácil encontrar y seleccionar las puntas de pipeta que necesita para proporcionar uniformidad y fiabilidad cada vez que se pipetea, tanto si se dispone de un sistema de pipeteo Thermo Scientific Finnpipette o ClipTip como si se busca una punta de pipeta universal, para cualquier pipeta que se esté utilizando.
Thermo Fisher Scientific ha estado proporcionando innovadoras soluciones de manipulación de líquidos a laboratorios como el suyo durante décadas. Confíe en nuestra experiencia y capacidad de innovación para todas sus necesidades de pipeteo.
ART Universal | Finntip | Finntip Flex | ClipTip | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Fuerzas de fijación y expulsión inferiores | ![]() | ![]() | ||
La punta del sistema proporciona un rendimiento óptimo con la pipeta complementaria | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ajuste universal para la mayoría de las marcas de pipetas | ![]() | |||
Barrera autosellante para prevenir la contaminación al 100 % | ![]() | |||
Identificación de volumen codificada por colores | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Opciones de envasado respetuosas con el medio ambiente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Formato de 384 disponible | ![]() | ![]() |
ART Universal | Finntip | Finntip Flex | ClipTip | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Finnpipette F1 y. Finnpipette F2 | ![]() | ![]() | ![]() | |
Finnpipette Novus | ![]() | ![]() | ![]() | |
F1-ClipTip | ![]() | |||
E1-ClipTip | ![]() | |||
Pipetas Gilson™ | ![]() | |||
Pipetas Eppendorf™ | ![]() | |||
Pipetas Rainin™ Classic* | ![]() | |||
Otras marcas de pipetas | ![]() | |||
Más información | Más información | Más información | Más información |
*para las pipetas Rainin™ LTS, consulte las puntas SoftFit-L.
Esta completa guía sobre el pipeteo correcto en el laboratorio, Good Laboratory Pipetting (GLP), le ayudará a conseguir resultados mejores con una serie de consejos para que desarrolle sus capacidades.
La punta SoftFit-L se ha diseñado para obtener un rendimiento óptimo con las pipetas Rainin™ LTS. Las puntas SoftFit-L proporcionan la exactitud y precisión que espera y mantienen las ventajas ergonómicas de la pipeta con un anillo de tope positivo que reduce las fuerzas de fijación y expulsión de la punta.