Search Thermo Fisher Scientific
El líder en tecnología de pipeteo: desde presentar la primera micropipeta de volumen variable hasta ser los primeros en ofrecer una interfaz de bloqueo Thermo Scientific™ ClipTip™; los sistemas de pipeteo manuales Thermo Scientific ofrecen una ergonomía inigualable, así como fiabilidad y calidad para obtener resultados uniformes y reproducibles.
¿Va a empezar a trabajar en el laboratorio o simplemente quiere mejorar la técnica de pipeteo? Podemos ayudarle.
Consulte nuestra guía de pipeteo correcto en el laboratorio ›
Formatos disponibles:
Formatos disponibles:
Formatos disponibles:
Idóneas para tareas repetitivas. Elija cualquiera de nuestras pipetas electrónicas con acción de pipeteo con el dedo índice y expulsión electrónica de las puntas. La elección perfecta para el pipeteo con microcentrífugas o tubos de ensayo.
Aumente la fiabilidad y la reproducibilidad con puntas fabricadas y diseñadas de forma precisa que forman un único sistema con la pipeta. Las puntas de pipeta Thermo Scientific ClipTip y Finntip están disponibles en diferentes volúmenes y opciones de paquetes.
Ver todas las puntas de pipeta de mano
En las pipetas con un sistema de sellado por fricción se utiliza la fuerza del usuario para acoplar las puntas a la pipeta, fuerza que varía de un usuario a otro.
Mayor fuerza de fijación y expulsión de la punta
Las puntas flojas pueden caerse o perder aire
Menor confianza en la reproducibilidad de los resultados
Desgaste prematuro del cono de la punta
La tecnología de bloqueo ClipTip cuenta con una interfaz entre la conexión y las puntas de la pipeta que se sella como una pinza.
Las pipetas manuales F1-ClipTip garantizan el sellado completo de todos los canales cuando las puntas están colocadas en su posición. Tanto si utiliza una pipeta monocanal como una de varios canales, obtendrá el volumen necesario para acelerar la investigación.
La tecnología innovadora Thermo Scientific™ ClipTip™ hace que las tareas de pipeteo diarias sean una experiencia totalmente nueva.
Ofrecen años de incomparable productividad y ergonomía en miles de laboratorios y aplicaciones.
Eficacia y productividad probadas de la acción de pipeteo con el dedo índice, expulsión electrónica de las puntas y tecnología de bloqueo Thermo Scientific ClipTip.
Diseñado, desarrollado y fabricado para adaptarse a la perfección a las pipetas Thermo Scientific. El rendimiento de una pipeta está directamente relacionado con la calidad de su punta para obtener una manipulación óptima de líquidos.