Search Thermo Fisher Scientific
Las microplacas de almacenamiento de polipropileno de 48, 96 y 384 pocillos Thermo Scientific y placas de pocillos profundos son una solución económica y fiable para el almacenamiento de muestras, el cribaje de alto rendimiento y los ensayos de unión baja en descubrimiento de fármacos y aplicaciones de biología molecular y genómica. Están fabricadas con resina de polipropileno virgen de calidad médica para reducir el número de sustancias extraíbles y lixiviables que interfieren con las muestras.
Las placas de almacenamiento de polipropileno Thermo Scientific Abgene están fabricadas en una sala limpia de clase 8 y no contienen ADN humano para garantizar la ausencia de contaminación en aplicaciones de biología molecular. Las placas de almacenamiento Thermo Scientific Nunc cuentan con más de 40 años de calidad en la fabricación de plásticos, ofreciendo uno de los niveles de garantía de esterilidad más altos del sector para aplicaciones basadas en células (SAL 10-6).