Search Thermo Fisher Scientific
Hemos trabajado con la industria de fabricación de cemento durante décadas y ofrecemos una gama de productos para afrontar sus retos en todas las fases del proceso de producción, desde el suministro de materias primas hasta las operaciones de molienda y horno, pasando por la gestión de la energía, la calidad del producto acabado y, por supuesto, Teniendo en cuenta la seguridad del trabajador y del medio ambiente. Ofrecemos una gama completa de soluciones para mejorar el proceso de fabricación de cemento y aumentar su productividad y rentabilidad.
Los analizadores potentes pueden ayudarle a comprender mejor la composición de sus materias primas y le otorgan un mayor control sobre los procesos de producción posteriores.
Desde la mina de piedra caliza, hasta el triturado, la mezcla, el molino crudo, el horno y más allá, el análisis elemental es un componente fundamental para controlar los procesos, aumentar la eficacia y mejorar la calidad de los productos finales.
Análisis para mejorar el cemento Nuestra oferta de productos se ha desarrollado específicamente para los fabricantes de cemento con el fin de reducir aún más el coste del análisis de muestras, aumentar el rendimiento de las muestras, ofrecer una mejor reproducibilidad y obtener resultados de mayor calidad.
La concentración de cada fase desempeña un papel importante en las características físicas del cemento, como la fuerza y el tiempo de ajuste.
Por ejemplo, el carbonato de calcio (CaCO3) es necesario en cierta proporción en la mezcla bruta, pero se transforma durante el proceso de producción de clínker en varias fases conocidas como alita, belita, aluminato, alúmina-ferrita y cal libre.
Mientras que el proceso de producción de cemento antes de que el horno se centre en la composición elemental y las proporciones de las materias primas, después de que se produzca el clínker, el foco cambia a los compuestos que estos elementos forman
El análisis exhaustivo y la información oportuna El análisis de cemento se pueden realizar con analizadores XRF, mientras que las fases se identifican mediante la plataforma XRD. La fase final de la producción de cemento es esmerilar finamente el clínker enfriado y añadir yeso y otros rellenos para controlar el tiempo de ajuste del cemento y otras propiedades. La mineralogía también es importante en esta etapa y se mide en el laboratorio mediante la tecnología XRD. En conjunto, el análisis XRF y XRD proporciona información completa y oportuna que permite la calidad, la eficacia y la rentabilidad de la producción.
La capacidad de analizar y ajustar la mezcla de carbón en el flujo permite a la planta reducir el consumo de energía utilizando exactamente la cantidad de combustible de carbón necesaria para cumplir los valores de calentamiento específicos necesarios para procesar materiales en el horno y el molino.
El material de alimentación del horno con altas variaciones de química requiere más combustible para reaccionar correctamente y más energía en el molino de acabado para triturar el clínker con reacción excesiva.
Información y capacidades de control que se pueden ejecutar En todo el proceso. El análisis en línea de carbón y materias primas, ofrece a los productores de cemento un control excepcional sobre el consumo de energía, la calidad del producto y la eficacia operativa.
Los instrumentos Thermo Scientific XRF y XRD proporcionan un análisis cualitativo y cuantitativo rápido, preciso y fiable para el control de procesos y calidad de la fabricación de cemento.
La tecnología de fluorescencia de rayos X es el estándar de oro para un análisis elemental preciso y no destructivo y una caracterización rápida de materiales para garantizar que se cumplen las especificaciones de química del producto.
La difracción de rayos X es una técnica analítica versátil y no destructiva que permite a su laboratorio industrial obtener rápidamente información detallada sobre la fase y la estructura de los materiales.
Thermo Fisher Scientific ofrece una variedad de productos diseñados para evitar el tiempo de inactividad, cumplir con los requisitos normativos de seguridad y salud, reducir los costes de los seguros y, en general, proteger sus inversiones más valiosas.
Cuando se trata de la eficacia operativa y el ahorro de costes, nada ofrece más potencial que proteger su plantilla y equipo.
Una variedad de medidas de seguridad en todo el proceso Nuestras soluciones están diseñadas para mantener a los trabajadores seguros y productivos, reducir la responsabilidad, mitigar el riesgo y aumentar la eficiencia en la industria de producción de cemento.
La fabricación de cemento es la fuente del 5 % de las emisiones globales de CO₂, por lo que la monitorización de emisiones es fundamental para que las plantas de cemento cumplan los requisitos normativos. Los analizadores de gases Thermo Scientific iQ monitorizan de forma fiable una amplia gama de contaminantes, como CO₂, Nox, SO₂ y CO.
La plataforma de instrumentos Thermo Scientific serie iQ es una solución medioambiental inteligente para el análisis de gases ambientales y de origen. Como su socio en materia de cumplimiento, nuestros sistemas están diseñados con los protocolos necesarios para garantizar que sus informes de monitorización sean exactos y accesibles y cumplan con las normas de la EPA de EE. UU. 40 CFR, partes 60 y 75, y otras normas de todo el mundo, al tiempo que proporcionan una sensibilidad, exactitud y fiabilidad insuperables.