Search Thermo Fisher Scientific
A través del continuo desarrollo y la aplicación experta de tecnologías avanzadas en las que pueden lograr el beneficio más significativo, Thermo Fisher Scientific permite a los productores de energía de carbón alcanzar la eficiencia en cada paso del proceso. Con este enfoque orientado a los procesos, nuestros clientes reciben un resultado completo y sinérgico.
El carbón existe en diversas formas, como lignito, subbituminoso, bituminoso y antracita. Cada uno contiene cantidades variables de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y carbono, Y como resultado tienen diferentes propiedades de combustión.
La eficacia y el coste de su funcionamiento de generación de energía están directamente relacionados con el combustible que está utilizando.
La optimización potenció los analizadores de carbón elemental en línea Thermo Scientific y el software de mezcla mide la composición del carbón en tiempo real y aborda de forma proactiva las variaciones de los procesos para garantizar mezclas de carbón más uniformes que sean óptimas para su planta en particular. Nuestros analizadores utilizan la tecnología Prompt Gamma Neutron Activation (PGNAA) o Pulsed Fast Thermal Neutron Activation (PFTNA) para ayudar a proporcionar datos exactos y fiables para controlar mezclas de carbón y ayudar a garantizar lotes en las especificaciones para plantas de generación de energía a carbón.
Las anomalías materiales en los procesos de producción y construcción de metales pueden tener efectos profundos en el producto final, por lo que la mejor práctica actual es analizar el 100% de los materiales críticos utilizados en la infraestructura de la planta. Con los analizadores de mano Thermo Scientific XRF y LIBS, tanto los fabricantes como los operadores de instalaciones de generación de energía a carbón pueden realizar una identificación positiva de materiales (PMI) para analizar el equipo de tuberías, los activos de las instalaciones y los materiales.
La integridad estructural de las tuberías y los activos de las plantas de generación de energía es clave para la seguridad y la eficacia operativa.
Consiga rápidamente una reducción profunda del riesgo Estos analizadores proporcionan resultados en minutos para garantizar que no han entrado en el proceso de fabricación ni existen aleaciones metálicas fuera de especificación o incorrectas en la planta. Este tipo de análisis puede evitar fallos catastróficos, reducir el tiempo de inactividad y mitigar los riesgos.
Thermo Fisher Scientific ofrece una gran variedad de productos diseñados para evitar el tiempo de inactividad, cumplir con los requisitos normativos de seguridad y salud, reducir los costes de seguros y, en general, proteger su inversión más valiosa: Su plantilla. Desde la detección de radiación hasta la detección de metales de tramp hasta los sensores e interruptores de seguridad de funcionamiento del equipo, nuestras soluciones están diseñadas para mantener a los trabajadores seguros y productivos, reducir la responsabilidad, mitigar los riesgos y aumentar la eficacia de su central de energía a carbón.
En lo que respecta a la eficacia operativa y el ahorro de costes, nada ofrece más potencial que la protección de su plantilla.
Los componentes clave de nuestras soluciones de seguridad y salud de las plantas son la detección de radiación y la monitorización de la calidad del aire.
Ofrecemos una gran variedad de instrumentos, tanto para la detección de radiación personal como para toda la planta, que proporcionan una detección en tiempo real de la radiación gamma con mediciones precisas de la tasa de dosis, verificación y evaluación de si la radiactividad es de origen natural o artificial.
Ofrecemos una amplia gama de soluciones para la monitorización de la calidad del aire interior y exterior. Nuestros monitores de polvo y aerosol proporcionan resultados en tiempo real en la mina o en la planta.
Según la EPA, las centrales eléctricas son actualmente los emisores dominantes de mercurio (50 por ciento), gases ácidos (más del 75 por ciento) y muchos metales tóxicos (20-60 por ciento) en los Estados Unidos. Con el aumento constante de las presiones y responsabilidades reglamentarias para las comunidades a las que presta servicio, la supervisión y la sensibilidad del medio ambiente son fundamentales para el futuro de su funcionamiento.
Se necesitan soluciones de supervisión excepcionales para seguir el paso con el aumento del escrutinio reglamentario.
Cumplimiento integral y control del impacto ambiental Nuestros sistemas de monitorización continua de emisiones (CEMS) especiales incluyen el CEMS de partículas (PM) y el CEMS de mercurio (Hg). Los analizadores de gases Thermo Scientific iQ monitorizan de forma fiable una amplia gama de contaminantes, como CO₂, Nox, SO₂ y CO. La plataforma de instrumentos Thermo Scientific serie iQ es una solución medioambiental inteligente para el análisis de gases ambientales y de origen. Como su socio en cumplimiento, nuestros sistemas están diseñados con los protocolos necesarios para garantizar que sus informes de monitorización sean exactos y accesibles y cumplan con las partes 60 y 75 de US EPA 40CFR y otros estándares de todo el mundo, al tiempo que proporcionan una alta sensibilidad, exactitud y fiabilidad.