Search Thermo Fisher Scientific
Los productos Thermo Scientific para la cromatografía iónica se han diseñado para que su investigación avance de manera fluida. Nuestros innovadores sistemas de cromatografía iónica, los productos de generación de eluyentes automatizados, los accesorios Viper de PEEK para IC Thermo Scientific Dionex y los patrones y reactivos especializados ayudan a agilizar sus análisis y a resolver los retos de los análisis cromatográficos.
Nuestra gama de innovadores instrumentos de cromatografía iónica (IC) ofrece una tecnología innovadora y una solidez inigualable. Ya se trate únicamente de unas pocas muestras o una carga de trabajo de gran volumen, de análisis rutinarios o complejos, tenemos un sistema de cromatografía de intercambio iónico que se adapta a sus requisitos de rendimiento y asequibilidad.
Los cartuchos de generación de eluyente (EG) producen mediante electrolisis eluyentes de hidróxido, carbonato y ácido metanesulfónico de alta pureza para sistemas IC sin reactivos Reagent-Free IC (RFIC). No se requiere preparación manual del eluyente. Para el análisis de carbohidratos complejos, ofrecemos un modo de generación de eluyente dual (EGC dual) para generar gradientes de eluyente KOH/KMSA precisos y altamente reproducibles.
Cree conexiones sencillas y consistentes de bajo volumen muerto que maximicen el rendimiento de su sistema de cromatografía iónica Thermo Scientific Dionex mediante los accesorios Viper de PEEK para IC. Estos accesorios garantizan que la férula esté colocada correctamente para aumentar la eficacia y alcanzar picos cromatográficos nítidos y que estén disponibles en prácticos kits adaptados específicamente a su sistema de IC.
Para simplificar los análisis de cromatografía iónica, hemos desarrollado todos los reactivos y los patrones de alta pureza que necesita. Nuestra línea completa de patrones, reactivos y productos químicos Thermo Scientific Dionex contribuye a minimizar la validación de patrones y reactivos, que requiere mucho tiempo, y a conseguir que su sistema operativo rinda siempre al máximo. En nuestra selección de patrones y reactivos de IC figuran: