Search Thermo Fisher Scientific
El metal es particularmente adecuado para usos estructurales y de carga debido a su resistencia, ductilidad, maleabilidad y rendimiento confiable a través de temperaturas. Hoy en día, los científicos se esfuerzan por ampliar aún más las capacidades mediante el desarrollo de metales que son más fuertes, más ligeros y permiten una mayor memoria de forma.
Por lo general, de estructura cristalina, los metales a menudo se estudian mediante análisis elemental y estructural. La técnica de espectrometría de emisión óptica es utilizada universalmente en la industria del metal para el análisis rápido de la composición química, ya sea para el análisis de producción y control de calidad del metal o material entrante. Desde el análisis manual hasta el análisis masivo, la espectroscopia de rayos X también se usa ampliamente para identificar materiales emergentes en una variedad de etapas, incluida la I + D y el monitoreo de procesos. Es fundamental saber cuándo emplear las distintas técnicas de análisis elemental y estructural: SEM / EDS, XPS, OES, XRF y XRD. Vea nuestras notas de aplicación y seminarios web para descubrir cómo analizamos los metales con una variedad de herramientas y aplicaciones.
No records were found matching your criteria