Search Thermo Fisher Scientific
La familia de analizadores de infrarrojo cercano (NIR) Thermo Scientific Antaris ofrece soluciones completamente integradas para los sectores de farmacéuticos, alimentos y bebidas, productos químicos y polímeros. Todos los analizadores Antaris se han desarrollado desde el principio para tareas específicas mediante elementos de plataforma comunes para que coincidan con la forma en que esas tareas se adaptan a su proceso. Todos los modelos comparten software, protocolos y herramientas de cualificación, estándares de diseño y fabricación y equipos de asistencia, lo que permite aumentar la eficacia de la implementación y un excelente rendimiento de la inversión.
Con precisión y exactitud excelentes en la longitud de onda, alta resolución espectral y alineación dinámica para la estabilidad en entornos de producción, nuestros analizadores NIR están diseñados para proporcionar resultados fiables y repetibles. FT-NIR ofrece varias ventajas claras con respecto a las técnicas NIR por dispersión:
La línea de analizadores NIR de Thermo Fisher Scientific proporcionan repetibilidad de un sistema a otro, rendimiento probado con tolerancias estrictas para una transferibilidad de métodos inigualable y una ingeniería superior para la correspondencia de instrumentos. Cada instrumento Thermo Scientific Antaris es un espectrómetro FT-NIR de alto rendimiento. Con ópticas fijas en su lugar y componentes de hardware de vanguardia permanentemente alineados, la excelencia en el diseño y la precisión de la fabricación de los analizadores Thermo Scientific NIR permiten obtener resultados reproducibles.
Transfiera cualquier método de instrumento de NIR existente con los analizadores Thermo Scientific, que ofrecen una transferencia de base de datos de calibración de gran tamaño en un solo paso. Una vez elegida la técnica de muestreo, el método se transfiere sin dificultad a cualquier analizador, independientemente de su ubicación. Los sistemas Antaris adicionales se configuran solo con las técnicas de muestreo específicas para el método desarrollado, lo que permite un despliegue fluido en las operaciones de control de calidad realizadas en la línea. Puesto que todos los módulos emplean el mismo recorrido de haz, cada sistema Antaris tiene una alineación y unos resultados de rendimiento idénticos, lo que posibilita la transferencia de métodos y calibraciones.
Los analizadores Thermo Scientific NIR están respaldados por nuestro equipo de asistencia para procesos y aplicaciones globales. Nuestra organización de atención al cliente, con soporte dedicado en la mayoría de países y regiones del mundo, es la mejor del sector. Contamos con una cartera completa de productos y servicios al cliente adaptados al análisis de infrarrojo cercano y de procesos. Podemos recomendarle una configuración de asistencia o asesorarle sobre el modo de adaptar los servicios a sus requisitos específicos.