Search Thermo Fisher Scientific
Obtenga de forma sencilla las prestaciones de un FT-NIR de laboratorio en un paquete listo para su instalación en planta con el analizador FT-NIR Thermo Scientific Antaris II. Con un rendimiento de la transferencia de métodos que es líder en el sector, el analizador FT-NIR Antaris II ofrece calibraciones sólidas y fiables que pueden migrarse desde el laboratorio al análisis, «at-line», «on-line» e «in-line». Puede personalizar un analizador FT-NIR Antaris II para aplicaciones específicas o elegir el sistema de muestreo para el desarrollo de métodos Thermo Scientific Antaris II MDS, que incluye transmisión, fibra óptica y análisis de reflectancia difusa con esfera integradora, todo listo en un sistema.
El analizador FT-NIR Antaris II se comercializa como sistema configurado diseñado para satisfacer sus necesidades específicas.
Esfera integradora
Analiza polvos y sólidos de forma rápida y reproducible mediante reflexión difusa no destructiva. La elevada eficiencia de diseño de la esfera integradora de Antaris II aumenta la sensibilidad, permite calibraciones más sólidas y ofrece una mayor repetibilidad muestra a muestra.
Rotador de tubos de muestra
Simplifica la recogida de espectros de reflectancia difusa para muestras heterogéneas a granel; como polvos, granos, gránulos de polímeros y sólidos granulares gruesos. El rotador de tubos de muestras combinada con la esfera integradora para FT-NIR Antaris II recoge espectros que son verdaderamente representativos de muestras heterogéneas, lo que elimina la necesidad de obtener múltiples espectros de la misma muestra.
Muestreador de líquidos viscosos
Facilita el análisis cuantitativo rápido y reproducible de muestras viscosas no reflectantes.
Muestreador automático RS
Ofrece mediciones de reflectancia difusa controlada por ordenador y sin supervisión de polvos en viales u otros materiales sólidos opacos. El muestreador automático RS ofrece una colocación reproducible de las muestras, detección automática de errores y carruseles intercambiables de muestras para permitir la máxima flexibilidad de muestreo.
Muestreador automático MultiPro
Mejora la eficacia del control de calidad mediante la automatización del análisis de comprimidos, geles blandas, sólidos y polvos en viales mediante técnicas de reflectancia difusa y de transmisión. El muestreador automático MultiPro combina las capacidades de la esfera integradora Antaris para el análisis de reflectancia difusa y el analizador de comprimidos Antaris para el análisis de transmisión de comprimidos y sólidos. El muestreador automático MultiPro proporciona un análisis de control de calidad eficaz, controlado por ordenador y no destructivo.
Módulo de muestreo de transmisión automatizada
Ofrece un análisis rápido de muestras de líquidos, películas y papel. El módulo de muestreo de transmisión automatizada es un soporte de tres posiciones que acepta cubetas de tamaño estándar, tubos de cultivo, viales y tarjetas autoadhesivas para el análisis de la transmisión calentada o sin calentar.
Sonda de reflectancia difusa SabIR
La sonda de reflexión difusa SabIR, que es ideal para laboratorios de control de calidad que necesitan capacidades de muestreo remoto, ofrece un excelente análisis de productos farmacéuticos, polímeros, tejidos, alimentos y muestras biológicas.
Adaptador de transflectancia SabIR
Accesorio fácil de usar que se adapta a la sonda SabIR, lo que permite un análisis de líquidos rápido. El adaptador de transflectancia SabIR es una excelente herramienta para el desarrollo de métodos y la identificación de materias primas de líquidos.