Search Thermo Fisher Scientific
Controle de forma remota sus materiales o procesos mediante la tecnología de multiplexado simultánea por fibra óptica y la comunicación industrial integrada para obtener información y control en tiempo real con el analizador de procesos FT-NIR Thermo Scientific Antaris MX. El analizador de procesos FT-NIR Antaris MX ofrece una solución de interfaz de fibra óptica completa y adecuada para cada uso para el análisis de materiales en el lugar de uso y para aplicaciones de monitorización en la línea de procesos.
Este analizador fácil de utilizar de NIR permite monitorizar un solo proceso en varios puntos o monitorizar de manera simultánea varios procesos. El analizador de procesos Antaris MX utiliza una recopilación de fondo automatizada para eliminar la sonda del flujo del proceso, lo que permite realizar un análisis continuo e ininterrumpido de los materiales.
El analizador de procesos FT-NIR Antaris MX se comercializa como sistema configurado diseñado para satisfacer las necesidades específicas del cliente.