Accesorios para espectrofotómetros UV-Vis
Elija entre una gran variedad de accesorios que ofrecen flexibilidad de medición para laboratorios de enseñanza, necesidades de investigación y aplicaciones industriales rutinarias. Seleccione soportes de muestras para una y varias celdas, accesorios para tubos de ensayo, unidades de control de temperatura, sistemas de aspirador, sondas de fibra óptica, cables de interfaz, lámparas de repuesto y patrones, entre otros. Consulte todos los accesorios del espectrofotómetro, compruebe la compatibilidad de accesorios con los espectrofotómetros Thermo Scientific Evolution, GENESYS o SPECTRONIC 200 de la tabla o desplácese más abajo para ver las descripciones a continuación.
Tabla de compatibilidad de accesorios de espectrofotómetro UV-Vis
Evolution
GENESYS
SPECTRONIC 200
Accesorios generales
Accesorios para lámpara de mercurio Evolution (c)
X
Accesorios de muestreo líquido
Sondas de fibra óptica Evolution (b)
X
Acopladores de fibra óptica Evolution (i)
X
Sonda de inmersión de fibra óptica de 6 mm con punta de 10 mm
X
- Accesorios de aspirador Evolution Smart
X
Accesorio cambiador lineal de 8 celdas con termostato Smart Evolution
X
Cambiador giratorio de 7 celdas con termostato Smart para espectrofotómetros UV-Visible Evolution
X
Accesorio de reflectancia difusa Praying Mantis
X
Accesorio de mezcla rápida para los espectrofotómetros Evolution
X
Sistemas de aspirador para espectrofotómetros GENESYS 40-180 y BioMate 160
X
Cubetas para tubos de ensayo de espectrofotómetro
X
X
X
Sonda de fibra óptica de inmersión VERSA
X
Accesorios de muestreo sólido
Accesorio de esfera integradora Evolution ISA-220
X
Accesorios de reflectancia especular Evolution
X
Herramientas de validación y estándares de calibración
Carruseles de validación de calibración (a)
Estándar de solución de dicromato potásico, juego de 2  (g)
X
Estándares de luz difusa (f)
X
X
Estándar de verificación de solución de óxido de holmio (h)
X
Estándares de vidrio de holmio y didimio (j)
X
X
Estándares de espectrofotómetro SPECTRONIC (l)
X
X
Estándar de tolueno en solución de hexano (m)
X
X
Herramientas de validación de espectrofotómetros UV-Visible
X
X
X
Accesorios adicionales
Soportes de muestras de una sola celda para espectrofotómetros GENESYS y BioMate 160 (d)
X
Accesorios para espectrofotómetros SPECTRONIC 200 (e)
X
Impresora térmica SPECTRONIC para SPECTRONIC 200 (k)
X
Accesorios de termostato Peltier Evolution (n)
X
Información sobre el producto
a: Carruseles de validación de calibración del espectrofotómetro UV-Vis (CVC): los estándares de verificación del rendimiento (CVC) automáticos Thermo Scientific garantizan la precisión y fiabilidad de los datos a la vez que ahorran tiempo y dinero. Los CVC ofrecen materiales de referencia certificados en una configuración totalmente automatizada que permite realizar una verificación del rendimiento del espectrofotómetro Thermo Scientific con manos libres.
b: Sondas de fibra óptica Evolution para espectrofotómetros UV-Vis: proteja la integridad de la muestra mientras minimiza la contaminación cruzada. Las sondas de fibra óptica Thermo Scientific Evolution permiten llevar el espectrofotómetro a la muestra. Elija la sonda VERSA para las mediciones en recipientes más grandes o las soluciones que atacan al acero inoxidable. Elija Micro Probe para la medición de volúmenes pequeños o en pequeños recipientes. Ambas se han diseñado para el uso en los pequeños recipientes, como los tubos para centrífuga y de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), más usados en aplicaciones biológicas.
c: Accesorios de lámpara de mercurio Evolution para espectrofotómetros UV-Vis: los accesorios de lámpara de mercurio Thermo Scientific proporcionan calibración de instrumentos y pruebas de rendimiento automatizadas para los espectrofotómetros UV-Visible de la serie Evolution. Comprobación del rendimiento de la precisión de longitud de onda, la repetibilidad de longitud de onda y la exactitud del ancho de banda utilizando las líneas de emisión extremadamente estrechas del mercurio. Estas líneas de emisión son estándares fundamentales y primarios que no requieren ninguna certificación o recalibración, lo cual le permite ahorrar tiempo y dinero.
d: Soportes de muestras de una sola celda para espectrofotómetros GENESYS y BioMate 160: saque el máximo provecho a cada muestra. Los accesorios para los espectrofotómetros GENESYS UV-Vis están diseñados para permitirle trabajar de forma más inteligente, con menos dificultades. Ofrecemos una amplia variedad de opciones para satisfacer sus requisitos de medición. El diseño de encaje a presión sin cables permite un fácil intercambio de accesorios. 
e: Accesorios para espectrofotómetros SPECTRONIC 200: accesorios para espectrofotómetro SPECTRONIC 200
f: Estándares de luz difusa para espectrofotómetros UV-Vis: los estándares   Thermo Scientific, con trazabilidad en NIST, verifican la especificación de luz difusa del espectrofotómetro.
g: Estándar de solución de dicromato de potasio para espectrofotómetros UV-Vis: los patrones de solución de dicromato de potasio Thermo Scientific cuentan con trazabilidad en NIST para obtener el rendimiento de un instrumento con conformidad. Cualifique el rendimiento de su espectrofotómetro con los estándares de solución de dicromato potásico trazables al NIST Thermo Scientific para lograr una precisión fotométrica.
h: Estándar de verificación de solución de óxido de holmio para espectrofotómetros UV-Vis: la solución de estándar de Thermo Scientific de óxido de holmio, con trazabilidad en NIST, verifica la precisión de la longitud de onda de los espectrofotómetros UV-Visible.
i: Acopladores de fibra óptica Evolution para espectrofotómetros UV-Vis: mantenga la integridad de sus muestras y añada capacidades de muestreo remoto a su laboratorio con compatibilidad con sondas de fibra óptica. Los acopladores de fibra óptica Thermo Scientific Evolution, para el uso con los espectrofotómetros Evolution, permiten medir las muestras con una de nuestras sondas de fibra óptica o con cualquier sonda de terceros con conectores SMA estándar. La sonda ilumina el recipiente de muestras, por lo que no perderá tiempo en llevar la muestra al instrumento en una cubeta o tubo de ensayo.
j: Estándar de vidrio de holmio y didimio para espectrofotómetros UV-Vis: los conjuntos de filtros de calibración de longitud de onda Thermo Scientific constan de filtros sólidos de holmio y didimio que se pueden trazar en los estándares internacionales.
k: Impresora térmica SPECTRONIC para espectrofotómetro SPECTRONIC 200: impresora térmica externa para SPECTRONIC 200/200E.
l: Estándar del espectrofotómetro SPECTRONIC: compruebe el rendimiento y la precisión de su espectrofotómetro en el laboratorio con los patrones Thermo Scientific para el espectrofotómetro SPECTRONIC. Este kit es tan fácil de usar como una cubeta estándar y contiene:
  • Estándares de vidrio de densidad neutra calibrada para comprobar la precisión fotométrica a valores nominales de 0,3 A, 0,5 A, 1 A y 1,5 A.
  • Estándar calibrado para comprobar la precisión de la longitud de onda a longitudes de onda nominales de 400 nm, 522 nm y 777 nm.
  • Filtro para comprobar la luz difusa en instrumentos UV-Vis a 220 nm
  • Filtro para comprobar la luz difusa en instrumentos Vis a 400 nm
m: Estándar de tolueno en solución de hexano para espectrofotómetros UV-Vis: el estándar de tolueno en solución de hexano Thermo Scientific con trazabilidad garantiza unos resultados precisos de la longitud de onda y la absorbancia mediante la verificación de la resolución del espectrofotómetro.
n: Accesorios Evolution Peltier para espectrofotómetros UV-Vis: el control de temperatura y la agitación de muestras son importantes para muchos métodos de análisis UV-Visible. Los accesorios termostáticos Peltier son superiores a las unidades de refrigerantes/calentadores tradicionales para ofrecer un rendimiento óptimo con un diseño integrado compacto, una configuración sencilla y un control de temperatura rápido y preciso. Los accesorios Peltier Thermo Scientific para espectrofotómetros UV-Vis Evolution serie 200 y Evolution 350 ofrecen termostatización y aumento de la temperatura con un control preciso de entre 0 °C y 110 °C.