Search Thermo Fisher Scientific
El KingFisher Flex de Thermo Scientific es un instrumento de sobremesa y versátil para la extracción automatizada en el laboratorio para 24 o 96 muestras por carrera. Ofrece una extracción y purificación de ADN, ARN, proteínas y células consistentes de rendimiento medio a alto.
Además de las características comunes de todos los sistemas de purificación KingFisher, el Flex ofrece:
Purificación de alto rendimiento
24-96 muestras por carrera
Elija entre dos formato de placa
Amplio intervalo de volumen de 20 µl-5 ml
Flujo de trabajo sencillo
Solo tiene que seguir las instrucciones que aparecen en pantalla
Facilidad de instalación y funcionamiento
Listo para funcionar en 10 minutos o menos
Descargue los protocolos desde nuestra biblioteca
O personalice protocolos fácilmente mediante el software BindIt de Thermo Scientific
El software BindIt de Thermo Scientific se incluye con los instrumentos KingFisher Duo Prime y Flex. El software facilita la creación, la descarga, el análisis, la modificación y el almacenamiento de protocolos para sus aplicaciones KingFisher.
Existen protocolos para procedimientos de purificación de ácidos nucleicos y proteínas con kits de reactivos. Con el software, puede definir y editar pasos, parámetros, placas y reactivos en cada parte del protocolo: unión, lavado y elución.
Para obtener más información acerca de BindIt, consulte la ficha Features (Características).
El KingFisher Flex puede aislar y purificar de forma suave y eficaz ácidos nucleicos, proteínas y células de una amplia variedad de tipos de muestras para muchas y distintas aplicaciones posteriores. Para ver una selección de kits de aplicaciones, reactivos y protocolos que se ejecutan con KingFisher Flex, consulte la ficha Kits, Reagents, and Protocols (Kits, reactivos y protocolos).
Para obtener información sobre las placas, los plásticos y los productos de configuración de placas diseñados para funcionar con KingFisher Flex, consulte la ficha Accessories (Accesorios).
Atributo | Descripción |
Tamaño del instrumento | Sobremesa |
Nivel de procesamiento | Medio a alto |
Intervalo de volumen de procesamiento | Placa de PCR (20-100 µl), con faldón (o placa de PCR con faldón similar) 20-200 µl: Placa de 96 pocillos 50-1000 µl: Placa de 96 pocillos profundos 200-5000 µl: Placa de 24 pocillos profundos |
Muestras por carrera | 24 o 96 |
Software incluido | BindIt |
Protocolos personalizables | Sí (con el software BindIt) |
Calentamiento y refrigeración | Desde 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 115 °C |
Lámpara UV | No |
Lector de código de barras | Con el software BindIt |
Cabezales magnéticos seleccionables por el usuario | 4 |
Uso como unidad independiente | Sí |