Search Thermo Fisher Scientific
Comenzar con un ARN total de alta calidad, puro e intacto es un paso crítico en la realización de muchos experimentos (por ejemplo RT-PCR, qRT-PCR, análisis de matriz, transferencias Northern blot, ensayos de protección de nucleasas y secuenciación de ARN). La siguiente tabla le ayudará a elegir el producto Invitrogen™ adecuado para purificar el ARN total de su tipo y tamaño de muestra específicos.
Pedir ahora | Pedir ahora | Pedir ahora | Pedir ahora | |
Criterio de referencia para ARN intacto y altamente puro | ARN de alta calidad en menos de 20 minutos | Purificación de ADN y ARN de alto rendimiento | Sistema completo, sin purificación para resultados de qRT-PCR | |
---|---|---|---|---|
Reactivos TRIzol | Kits PureLink | Kits MagMAX | Cells to Ct | |
Recomendaciones | El más citado, el más vendido | Lo mejor para qPCR | ||
Método de aislamiento | Extracción orgánica de gran pureza (requiere precipitación de alcohol) | Columna de sílice rápida y cómoda | Formato ampliable y flexible con gránulos magnéticos | Lisis química (tiempo hasta los resultados de qRT-PCR) |
Tiempo de preparación | ~ 1 hora | < 20 minutos | ~ 45 minutos | 10 minutos |
Tipos de muestras compatibles | La mayoría de tipos de muestras, especialmente las más difíciles de lisar | Células y tejidos | Tejidos, células, sangre, suero/plasma, orina, plantas | Células |
Cantidad de material de partida | 100 mg de tejido o 107 células (requiere 1 ml de reactivo) | Hasta 200 mg de tejido, de 5 x 106 a 1 x 108 células | Hasta 100 mg de tejido, hasta 5 x 106 células | 1-100 000 células |
Incluye reactivos de transcripción inversa | ✓ | |||
Mezclas maestras de qPCR incluidas | ✓ | |||
Compatible con alto rendimiento | ✓ (formato de placa disponible) | ✓ | ✓ |
La extracción de disolventes orgánicos ofrece un rendimiento probado y real, y es ideal para las aplicaciones más estrictas cuando se combina con filtración de membrana de sílice o purificación de gránulos magnéticos. El reactivo Invitrogen™ TRIzol™ ofrece:
Los gránulos magnéticos ofrecen unión en fase de solución y cinética de lavado para facilitar la purificación de ARN, y una mejor manipulación de las muestras, incluida la automatización, perfecta para un procesamiento de mayor rendimiento. Los gránulos magnéticos Applied Biosystems™ MagMAX™ ofrecen:
Obtenga más información acerca de los gránulos magnéticos MagMAX
Los productos Invitrogen están diseñados para minimizar la contaminación por nucleasas y garantizar el éxito experimental en condiciones poco deseables. Estos productos se fabrican según las especificaciones de calidad más estrictas e incluyen:
Los filtros de membrana de sílice permiten una purificación de ARN rápida y sencilla, lo que da como resultado un ARN puro que se puede utilizar en la mayoría de las aplicaciones. Las columnas de purificación Invitrogen™ PureLink™ ofrecen:
Obtenga más información sobre las columnas de purificación PureLink
Nucleic Acid Purification and Analysis Support Center
Find tips, troubleshooting help, and resources for your nucleic acid purification & analysis applications.
Nucleic Acid Purification and Analysis Support Center
Find tips, troubleshooting help, and resources for your nucleic acid purification & analysis applications.