WPR2150_Gene-Expression-AGUC
Soluciones completas para perfiles, la validación y el cribaje de expresiones génicas
Los perfiles de expresiones génicas comparan simultáneamente los niveles de expresión de muchos genes entre dos o más tipos de muestras. Este análisis puede ayudar a los científicos a identificar las bases moleculares de las diferencias fenotípicas, así como a seleccionar objetivos de expresiones génicas para un estudio en profundidad mediante otras tecnologías. Los perfiles de expresiones génicas proporcionan una valiosa visión del papel de la expresión génica diferencial en procesos patológicos y biológicos normales.
Las soluciones completas para perfiles, validación y cribaje de expresiones génicas están respaldadas por tecnologías de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real y secuenciación. Para el descubrimiento de genes expresados diferencialmente (GED), la secuenciación de transcriptomas proporciona un enfoque de hipótesis nula que permite la interrogación de cualquier gen de la muestra, con un amplio rango dinámico que permite el análisis de expresión génica diferencial de genes de baja expresión. Los GED pueden validarse mediante formatos de PCR en tiempo real de capacidad media como las tarjetas de matriz OpenArray® y TaqMan® y los genes de interés resultantes pueden cuantificarse de manera más precisa mediante PCR en tiempo real o PCR digital con ensayos de expresión génica TaqMan®. Los experimentos de cribaje también pueden realizarse para examinar más a fondo el comportamiento de estos genes en una población de muestras de mayor tamaño.
PG1841-PJT3434-COL15780-2pp-Flyer-for-Gene-Expression-Solutions-Marketing-Global-FHRcrops-2
Soluciones de perfiles de expresiones génicas:
La secuenciación de transcriptomas por secuenciación de última generación permite el descubrimiento de genes expresados diferencialmente mediante un enfoque de hipótesis nula. Los métodos de secuenciación de Sanger también pueden utilizarse para perfiles y análisis de expresiones génicas.
La PCR digital permite unas mediciones altamente precisas y es capaz de resolver cambios a nivel de expresión génica de dos niveles o menos.  La PCR digital también puede determinar la cuantificación absoluta de una transcripción sin necesidad de un gen de referencia.
La PCR en tiempo real es la técnica de referencia para la validación de perfiles de expresiones génicas diferenciales. Nuestra oferta completa de ensayos de expresión génica TaqMan® y formatos flexibles permite unos resultados rápidos y eficientes.
Las herramientas de análisis de datos que transforman los datos primarios en resultados informativos son críticas para la rápida y amplia comprensión del significado biológico de los datos de expresión génica. 
Gene expression quantification by digital PCR
Digital PCR enables highly precise measurements and is able to resolve gene expression level changes of two-fold or less. Digital PCR can also be used to determine the absolute quantification of a transcript without the need for a reference gene.