Search Thermo Fisher Scientific
Las cabinas de seguridad biológica A2 de Clase II Thermo Scientific serie 1300 combinan seguridad, eficiencia energética y valor para los laboratorios actuales. La cabina es eficiente en cuanto a energía y proporciona protección a personas y productos frente a peligros biológicos y contaminación. Se puede conectar a un escape externo para permitir el trabajo con sustancias químicas tóxicas volátiles que a veces se utilizan en la cabina.
Los motores suministran al sistema de compensación de flujo de aire Thermo Scientific SmartFlow, lo que mejora la eficiencia energética y garantiza un funcionamiento más silencioso. El modo de reposo nocturno favorece el ahorro de energía y la durabilidad del sistema.
Acceda fácilmente al interior de la BSC con tan solo deslizar el cristal delantero.
Elija el diseño de superficie de trabajo que mejor se adapte a su aplicación y estilo de trabajo. El equipo estándar incluye 2 tomas dúplex y 6 puertos para válvulas de servicio (3 de cada lado).
Prolonga la vida útil de la bombilla, ahorra energía y reduce el mantenimiento.
Método limpio y seguro de tendido de cables y tubos de vacío a través de las paredes laterales, en los lados izquierdo y derecho.
Tamaños de 3, 4, 5 o 6 pies.
Todas las aplicaciones en las que se requiere protección de la personas, del medio ambiente y de los productos, así como protección contra la contaminación cruzada.
Mercados típicos: académico, clínico, biotecnológico
Aplicaciones típicas: cultivo celular, investigación clínica, investigación en ciencias biológicas, microbiología, sanidad
NSF/ANSI 49, UL, CE
Anchura de la cabina | Abertura de la guillotina (opciones) | Materiales de la cámara | Consulte los detalles del pedido |
3 ft | 8 in 10 in | Acero inoxidable SmartCoat | |
4 ft | 8 in 10 in | Acero inoxidable SmartCoat
| Cabina con paquete de accesorios
|
5 ft | 8 in 10 in | Acero inoxidable SmartCoat
| Cabina con paquete de accesorios
|
6 ft | 8 in 10 in | Acero inoxidable SmartCoat
| Cabina con paquete de accesorios
|