Search Thermo Fisher Scientific
Comenzamos en 1965, con nuestra primera gama de productos de aire limpio. Después, siguieron varias certificaciones que marcaron auténticos hitos en la historia de nuestros productos. Por ejemplo, en 1985 sacamos al mercado la primera BSC con certificación TÜV del mundo. A lo largo de los años, hemos sido conocidos como Forma Scientific, Heraeus, Holten, MAT y Jouan, y hemos desarrollado tecnologías de última generación, muchas de las cuales resultan en las características patentadas que nuestras cabinas Thermo Scientific tienen hoy en día.
| Aplicaciones especiales | ||||
---|---|---|---|---|---|
Valor | Funciones avanzadas | Alto rendimiento | Filtración en serie y citotóxica | Sustancias químicas volátiles y gases tóxicos | Cabina de flujo laminar |
Clasificación | |||||
A2 de Clase II | A2 de Clase II | A2 de Clase II | Citotóxica de Clase II | B2 de Clase II |
|
Modelos | |||||
Maxisafe 2030i | B2 de la serie 1500 | Heraguard ECO | |||
Descripción | |||||
Seguridad de confianza y diseño duradero. | Funciones y características adicionales para mejorar la productividad y la comodidad del usuario. | El diseño y la tecnología más recientes para laboratorios con requisitos avanzados, con una gran eficacia y funciones de usuario. | Seguridad y funcionalidad excepcionales a la medida de los laboratorios que trabajan con sustancias CMR (sustancias clasificadas como carcinógenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción) con una eficiencia de filtración acumulativa del 99,999999 %. | Diseño específico para aplicaciones que requieren grandes volúmenes de aire de escape y escape externo dedicado, sin recirculación de aire dentro de la cabina. | Flujo de aire laminar para la protección de productos y muestras donde el peligro para los usuarios o el medio ambiente no esta presente. |
Aplicaciones típicas | |||||
|
|
|
|
|
|
Características populares | |||||
Doble motor de CC Encimeras personalizables Reposabrazos estándar SmartFlow SmartClean SmartPort | Doble motor de CC Encimeras personalizables Reposabrazos estándar SmartFlow Plus SmartClean/SmartClean Plus SmartPort | Doble motor de CC Paredes laterales de vidrio SmartClean Plus Interfaz gráfica de usuario con pantalla táctil Interior de acero inoxidable 316 Reposabrazos ergonómicos SmartFlow Plus Iluminación LED Registro de datos Conexión a la nube | Doble motor de CC Paredes laterales de vidrio Filtros triples SmartClean Plus Interfaz gráfica de usuario con pantalla táctil Interior de acero inoxidable 316 Reposabrazos ergonómicos SmartFlow Plus Iluminación LED Registro de datos Conexión a la nube | Sin recirculación en el interior de la cabina Flujo descendente uniforme con compensación de flujo Interfaz gráfica de usuario | Motor de CC con eficiencia energética Puertos inteligentes opcionales Válvulas de servicio opcionales |