Cabina de flujo laminar Heraguard ECO
La cabina de flujo laminar Thermo Scientific Heraguard ECO ofrece protección del producto, eficiencia energética y comodidad para el usuario excelentes. El doble motor de CC y el diseño avanzado del flujo de aire proporcionan una protección avanzada, funcionamiento silencioso y bajo impacto en el entorno de laboratorio. Nuestras cabinas de flujo laminar cumplen con las condiciones mínimas para entornos ISO clase 5 en el área de trabajo y en el entorno de trabajo EU GMP grado A. La cabina está disponible en cuatro tamaños: 900 mm, 1200 mm, 1500 mm o 1800 mm (tamaño de 1800 mm con altura extra como opción).
Eficacia, seguridad y funcionalidad combinadas
Smart Ports
Pase fácilmente los tubos y el cableado a través de la pared lateral según las necesidades de sus aplicaciones.
Ventanas laterales
Los paneles de vidrio de seguridad incluyen puertos de tubos de paso para mayor comodidad, al mismo tiempo que mejoran la visibilidad y ofrecen un espacio de trabajo más abierto.
Panel de control intuitivo
Estado de control de funcionamiento y rendimiento a través de un panel de nivel a la altura de los ojos, fácil de usar y de consultar.
Características
1. Motores de CC
Mejor eficiencia energética y baja emisión de calor en el laboratorio.
2. Luz UV opcional 
La luz UV se encuentra en la parte superior del espacio de trabajo y desinfecta el área de trabajo.  
3. Encimeras personalizables 
Puede elegir superficies de trabajo de acero inoxidable o melamina, a la medida de su aplicación y estilo de trabajo.
4. Protección del parabrisas (opcional)
El parabrisas está diseñado para que se pueda bajar fácilmente cuando se utiliza la cabina de flujo laminar y protege a los usuarios contra el aire purificado seco.
5. Intercambio sencillo del prefiltro 
El prefiltro que hay en el lado de entrada se puede cambiar manualmente, sin necesidad de herramientas. El prefiltro se sustituye de forma fácil y económica.
Flujo laminar horizontal
Las cabinas de flujo laminar proporcionan un espacio limpio (aséptico) para trabajar con un producto o una muestra sin contaminarlos con partículas como microorganismos. Protegen el producto, no protegen al usuario ni al medio ambiente.
Flujo laminar horizontal
El aire se extrae por la parte superior y atraviesa un prefiltro, antes de pasar por el filtro HEPA. Dentro del área de trabajo se produce un flujo laminar horizontal. El flujo laminar (flujo unidireccional) ayuda a proteger el producto del trabajador, así como la contaminación del medio ambiente. El área de trabajo se convierte en una zona de limpieza aséptica libre de partículas (presión positiva) que se baña continuamente con aire limpio. 
Aplicaciones
  • Hospitales (farmacia): dispensación de fármacos, preparación de mezclas IV, preparación de medios, composición de fármacos
  • Salas limpias
  • Hospitales (unidad de microbiología): cultivo de tejidos (no biológico)
  • Departamentos de FIV
  • Investigación farmacéutica
  • Salas limpias: suites GMP
  • Microbiología farmacéutica
  • Envasado y llenado estériles
  • Montaje de microelectrónica y producción de semiconductores
  • Agricultura/Cultivo de células vegetales
  • Industria alimentaria y de bebidas
  • Industria cosmética
  • Industria aeroespacial
Certificaciones
  • Agencias: EAC, CSA
  • CE:  2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE incluida la Directiva (UE) 2015/863 por la que se modifica el anexo II de la Directiva 2011/65/UE
  • Estándares:  EN 61010-1:2010 + A1: 2019, EN 61010-1, EN 61326-1
Recursos
Información de pedido
Tamaño/Anchura
0,9 m (3 ft)
1,2 m (4 ft)
1,5 m (5 ft)
1,8 m (6 ft)
1,8 m (6 ft)
950 mm altura interior
230V
51029701
51029702
51029703
51029704
51029705
120V
51029696
51029697
51029698
51029699
51029700
Hay disponibles un gran número de opciones. Consulte a su representante comercial local.